Search Thermo Fisher Scientific
炎症和细胞因子检测试剂盒可用于研究炎症和细胞风暴因子检测,利用ProcartaPlex多因子免疫检测Panel测量炎症生物标志物,使用单一样品同时定量多达80个可溶性免疫生物标志物。使用预混趋化因子和细胞因子Panel,或从单个靶标中选择,定制Panel来检测和定量炎症反应。
炎症是免疫反应的一部分,在机体抵御病毒、细菌、真菌和其他寄生虫等病原体上起重要作用。但是,炎症过程激活不当是许多常见病理状况的根本原因。例如,当免疫系统将我们的细胞或组织误认为是病原体并对其进行攻击时,就会导致自身免疫性疾病。此外,研究表明,当炎性细胞因子产生的微环境有利于癌症恶化时,可能导致肿瘤增殖和转移。
急性炎症为速发短暂反应,其特征为白细胞、红细胞和血浆成分外渗至受伤组织。如果任其发展,急性炎症过程可能导致慢性炎症。与急性炎症不同,慢性炎症的主要特征是淋巴细胞和巨噬细胞浸润组织。慢性炎症与过敏、动脉粥样硬化、癌症、关节炎和阿尔茨海默氏病以及自身免疫性疾病密切相关。急性炎症过程已有明确界定,但慢性炎症的原因及其相关的分子和细胞途径仍有待深入研究。
炎症反应的整体影响取决于促炎介质和抗炎介质之间的平衡。促炎性细胞因子(例如 IL-1 β、IL-6 和 TNF α)可促使发生早期炎症反应,并可放大炎症反应;而抗炎性细胞因子(包括 IL-4、IL-10 和 IL-13)作用相反,因为其可抑制炎症反应。促炎和抗炎性细胞因子和趋化因子网络日益复杂,因此有必要在相关功能组织中对其进行全面检测,而非仅仅检测单个因子。
典型免疫反应涉及根据清除的病原体类型,产生协调淋巴细胞分化的细胞因子。感染一旦消除,免疫系统最终将进行自我调节并关闭。但是,在某些情况下,免疫反应并没有停止,反而过量产生炎性细胞因子,导致宿主细胞发生系统性损伤。
所谓的细胞因子风暴或细胞因子释放综合征(CRS)的特征为促炎反应激进与抗炎反应不足,从而导致免疫反应稳态失衡。细胞因子风暴病理学研究中确定的关键指标包括 TNF α、干扰素、IL-1β、MCP-1(CCL2),最重要的是 IL-61。
以 T 细胞为主的活化或免疫细胞的溶解,诱导 IFN γ 或 TNF α 的释放。从而导致巨噬细胞、树突细胞、其他免疫细胞和内皮细胞的活化。这些细胞活化后,进一步释放促炎性细胞因子。巨噬细胞和内皮细胞产生大量白细胞介素 6(IL-6),激活 T 细胞和其他免疫细胞并形成一个导致细胞因子风暴的正反馈回路,从而诱导释放更多细胞因子和趋化因子,同时使急性期蛋白上调。所导致的细胞因子风暴综合征是异质性的,常见症状为免疫失调,引发过度炎症、发烧、血细胞减少、脾肿大、肝炎、凝血病,并可能导致致命性多系统器官功能障碍。
与高反应性免疫系统相关的传染病可由不同的病原体引起,例如细菌(例如中毒性休克综合征(TSS))和病毒(例如流感、爱泼斯坦-巴尔病毒、SARS 和 SARS COV-2)。此外,已在癌症的免疫治疗和 CAR-T 细胞治疗等治疗环境中对细胞因子风暴进行了描述。利用治疗性单克隆抗体对患者进行治疗时,可刺激产生大量的细胞因子释放综合征,该综合征使免疫治疗产生危及生命的副作用2。根据 Cheng 等人最近的发表文献,暴露于有机污染物可能引发高反应性免疫反应。暴露于多环芳烃类物质可导致与细胞因子风暴相关的细胞因子血清水平升高3。
靶标 | 类型 | 与细胞因子释放综合征(CRS)相关的作用 |
---|---|---|
G-CSF(CSF-3) | 细胞因子(集落刺激因子) | CRS,与 sHLH 和重症 COVID-19 相关的细胞因子谱分析 |
GM-CSF | 细胞因子(集落刺激因子) | CRS 期间释放的炎性细胞因子4,刺激 IL-65 |
IFN α | 细胞因子(干扰素),促炎 | CRS 中的关键因子,对病毒有天然免疫力 |
IFN γ | 细胞因子(干扰素),促炎 | SARS 患者中的 CRS 关键介质6,预测 COVID-19 后果的潜在标志物,潜在治疗靶标7 |
IL-1 β | 细胞因子,促炎 | 在 CRS 中起核心作用,被认为是 COVID-19 的潜在靶标7 |
IL-2 | 细胞因子,促炎 | CRS4 期间释放的因子,刺激 IL-65 |
IL-4 | 细胞因子,抗炎 | 对免疫反应动态平衡起重要作用,刺激 IL-65 |
IL-5 | 细胞因子 | 败血症的主要生物标志物,参与 CRS,在流感病毒感染引起的 CRS 中起作用8 |
IL-6 | 细胞因子,促炎 | CRS 的关键介质,潜在治疗靶标,阻断 IL-6 可能对因 CRS 导致的肺部重度炎症有益,与非 ICU 患者相比,COVID 19 ICU 患者的血浆水平升高9 |
IL-8(CXCL8) | 趋化因子(CXC 型),促炎 | SARS 患者的 CRS6,各种免疫细胞的化学诱导物 |
IL-10 | 细胞因子,抗炎 | 对免疫反应动态平衡起重要作用,刺激 IL-65 |
IL-12p70 | 细胞因子,促炎 | 在 CRS 中起作用 |
IL-13 | 细胞因子,免疫调节 | 由 NK 细胞分泌,在 MAS 中起作用10 |
IL-17A(CTLA-8) | 细胞因子,促炎 | TSS 激发的 CRS 中起作用11,与 PAH 暴露相关的细胞因子风暴中的水平升高3 |
IL-18 | 细胞因子,促炎 | 与 SARS 患者的 CRS 有关6 |
IP-10(CXCL10) | 趋化因子(CXC 型) | 与 sHLH 和重症 COVID-19 相关的 CRS12,与非 ICU 患者相比,ICU 患者的血浆水平升高9 |
MCP-1(CCL2) | 趋化因子(CC 型) | 在 CRS 中起核心作用,与 sHLH 相关;SARS 患者9和重症 COVID-19 患者中的 CRS12,与非 ICU 患者相比,ICU 患者的血浆水平升高9 |
MIP-1 α(CCL3) | 趋化因子(CC 型) | 与 sHLH 和重症 COVID-19 相关的细胞因子谱分析12;与非 ICU 患者相比,ICU 患者的血浆水平升高9,用于预测 COVID-19 疾病严重程度/后果的潜在标志物 |
MIP-1 β(CCL4) | 趋化因子(CC 型) | 败血症和 CRS 的一般生物标志物 |
TNF α | 肿瘤坏死因子 | 在 CRS 中起核心作用,阻断 TNF α 可能对因 CRS 导致的肺部重度炎症有益。与非 ICU 患者相比,ICU 患者的血浆水平升高9 |
TNF β | 肿瘤坏死因子 | SARS 患者中的 CRS6,在 TNF 主导的超抗原反应(导致 STSS)中起作用13 |
缩写–COVID-19:冠状病毒疾病 2019,ICU:重症看护室,MAS:巨噬细胞活化综合征,PAH:多环芳烃,sHLH:继发性吞噬淋巴细胞组织细胞增生症,SARS:严重急性呼吸系统综合征,STSS:链球菌中毒性休克综合征 |
由于确实存在导致细胞因子风暴的许多不同病因和病理条件,并且并非所有涉及细胞因子释放的综合征都获得同一病原性细胞因子分析谱,因此人们对分析更广泛的免疫调节标志物水平以获得对患者免疫状况的整体认识非常感兴趣。若要研究更广泛的生物标志物,我们建议使用以下 ProcartaPlex 预混 Panel:
Panel 名称 | 货号 | 分析物 |
---|---|---|
人类细胞因子检测 | ||
Immune Monitoring 65-Plex Human ProcartaPlex Panel | EPX650-10065-901 | APRIL,BAFF,BLC (CXCL13),CD30,CD40L,ENA-78 (CXCL5),Eotaxin (CCL11),Eotaxin-2 (CCL24),Eotaxin-3 (CCL26),FGF-2,Fractalkine (CX3CL1),G-CSF (CSF-3),GM-CSF,GRO α (CXCL1),HGF,IFN α,IFN γ,IL-10,IL-12p70,IL-13,IL-15,IL-16,IL-17A (CTLA-8),IL-18,IL-1 α,IL-1 β,IL-2,IL-20,IL-21,IL-22,IL-23,IL-27,IL-2R,IL-3,IL-31,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8 (CXCL8),IL-9,IP-10 (CXCL10),I-TAC (CXCL11),LIF,MCP-1 (CCL2),MCP-2 (CCL8),MCP-3 (CCL7),M-CSF,MDC,MIF,MIG (CXCL9),MIP-1 α (CCL3),MIP-1 β (CCL4),MIP-3 α (CCL20),MMP-1,NGF β,SCF,SDF-1 α,TNF β,TNF α,TNF-RII,TRAIL,TSLP,TWEAK,VEGF-A |
Cytokine/Chemokine/Growth Factor Convenience 45-Plex Human ProcartaPlex Panel 1 | EPXR450-12171-901 | BDNF,EGF,Eotaxin (CCL11),FGF-2,GM-CSF,GRO α (CXCL1),HGF,IFN γ,IFN α,IL-1RA,IL-1 β,IL-1 α,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8 (CXCL8),IL-9,IL-10,IL-12p70,IL-13,IL-15,IL-17A (CTLA-8),IL-18,IL-21,IL-22,IL-23,IL-27,IL-31,IP-10 (CXCL10),LIF, MCP-1 (CCL2),MIP-1 α (CCL3),MIP-1 β (CCL4),NGF β,PDGF-BB,PlGF-1,RANTES (CCL5),SCF,SDF-1 α,TNF α,TNF β,VEGF-A,VEGF-D |
Cytokine & Chemokine Convenience 34-Plex Human ProcartaPlex Panel 1A | EPXR340-12167-901 | Eotaxin (CCL11),GM-CSF,GRO α (CXCL1),IFN α,IFN γ,IL-1 β,IL-1 α,IL-1RA,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8 (CXCL8),IL-9,IL-10,IL-12p70,IL-13,IL-15,IL-17A (CTLA-8),IL-18,IL-21,IL-22,IL-23,IL-27, IL-31,IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MIP-1 α (CCL3),MIP-1 β (CCL4),RANTES (CCL5),SDF-1 α,TNF α,TNF β |
Inflammation 20-Plex Human ProcartaPlex Panel | EPX200-12185-901 | E-selectin (CD62E),GM-CSF,ICAM-1,IFN α,IFN γ,IL-1 α,IL-1 β,IL-4,IL-6,IL-8 (CXCL8),IL-10,IL-12p70,IL-13,IL-17A (CTLA-8),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MIP-1 α (CCL3),MIP-1 β (CCL4),P-Selectin,TNF α |
小鼠细胞因子检测 | ||
Immune Monitoring 48-Plex Mouse ProcartaPlex Panel | EPX480-20834-901 | BAFF,BTC,ENA-78,Eotaxin (CCL11),G-CSF,GM-CSF,GRO α (CXCL1),IFN α,IFN γ,IL-10,IL-12p70,IL-13,IL-15,IL-17A,IL-18,IL-19,IL-1 α,IL-1 β,IL-2,IL-22,IL-23,IL-25 (IL-17E),IL-27,IL-28,IL-2Ra,IL-3,IL-31,IL-33,IL-33R,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-7Ra,IL-9,IP-10 (CXCL10),Leptin,LIF,MCP-1 (CCL2),MCP-3 (CCL7),M-CSF,MIP-1 α (CCL3),MIP-1 β (CCL4),MIP-2 α (CXCL2),RANKL,RANTES,TNF α,VEGF-A |
Cytokine & Chemokine Convenience 36-Plex Mouse ProcartaPlex Panel 1A | EPXR360-26092-901 | ENA-78 (CXCL5), Eotaxin (CCL11) , GRO alpha (CXCL1) , IP-10 (CXCL10) , MCP-1 (CCL2) , MIP-1 alpha (CCL3) , MIP-1 beta (CCL4) , MIP-2 alpha (CXCL2) , RANTES (CCL5) , G-CSF (CSF-3) , GM-CSF, IFN alpha , IFN gamma , IL-1 alpha , IL-1 beta, IL-2 , IL-3, IL-4, IL-5, IL-6 , IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15/IL-15R, IL-17A (CTLA-8) , IL-18, IL-22 , IL-23, IL-27, IL-28, IL-31, LIF, MCP-3 (CCL7) , M-CSF, TNF alpha |
利用高度验证的 Invitrogen ELISA 试剂盒对单个靶标进行可靠定量分析。涵盖了细胞因子、趋化因子和生长因子、免疫肿瘤学、神经生物学、磷酸化特异性及免疫球蛋白等研究领域。多达16个物种的ELISA试剂盒。
使用低至 1–5 μL 的样品,检测极低蛋白水平。
利用单个生物样品,对多达 80 个 RNA 靶标进行基因多重分析。