Invitrogen免疫荧光一抗
一抗是一种免疫球蛋白,能特异性结合特定蛋白或重点研究的其他生物分子,目的是对其进行纯化、检测和定量。使用小鼠、大鼠、兔子、山羊和其他动物作为宿主,可获得多克隆或单克隆抗体。一抗的生产和类型有多种形式,从抗血清粗品到抗原纯化制剂不等。常用于研究目标的一抗有与荧光染料或生物素偶联的产品形式。
Invitrogen提供丰富的高品质抗体,经过严格验证的抗体被广泛适用于流式细胞术,IHC/IF/ICC, western blotting, ELISA等应用。查看我们最新的WB抗体数据。
谷氨酰胺合成酶(GLUL)抗体用于神经系统疾病研究
GLUL是一种ATP依赖的酶,能够催化谷氨酸和氨发生缩合反应生成谷氨酰胺,在氮的代谢中起着至关重要的作用。它主要存在于大脑、肾脏和肝脏。在大脑中,GLUL只存在于星形胶质细胞,参与谷氨酰胺-谷氨酰胺循环以及氮代谢。肝脏GLUL有助于肠内和全身氨解毒。GLUL基因表达或活性的变化已被证明与几种神经疾病的发病机制相关,包括肝性脑病、缺血、癫痫、阿尔茨海默病、肌萎缩性脊髓侧索硬化症、创伤性脑损伤、帕金森病和星形胶质肿瘤。Invitrogen提供高品质的GLUL抗体,适用于包括western blot和IF等多种应用。经过相对表达和CRISPR-Cas9敲除验证的GLUL小鼠单克隆抗体的数据如下所示。
利用CRISPR-Cas9方法验证谷氨酰胺合成酶单克隆抗体的特异性。(A) GLUL在不同组织间表达丰度。使用 谷氨酰胺合成酶单克隆抗体 (GT1055) (货号:MA5-27749)检测靶基因在不同组织间的差异,证明抗体的特异性。(B)使用LentiArray Lentiviral sgRNA (货号:A32042,assay ID: CRISPR531952_LV)和LentiArray Cas9慢病毒(货号:A32064)敲除GLUL。Western blot检测20 μg野生型HeLa 细胞 (泳道 1)、Cas9 HeLa对照(泳道2)和GLUL敲除HeLa细胞提取物(泳道 3)。用一抗(稀释度为1:10 00)和山羊抗小鼠 IgG (H+L), Superclonal™ 重组二抗, HRP (货号:A28177, 稀释度为1:10 000)检测和iBright FL1500成像系统检测。化学发光试剂盒使用Novex ECL 化学发光底物试剂盒 (货号:WP20005)。
为什么选择Invitrogen抗体?
Invitrogen抗体介绍
Invitrogen™提供超120,000种经严格验证的一抗二抗,反应种属超60种,覆盖蛋白质组中超过91%的靶点蛋白
Invitrogen抗体覆盖50个研究领域,包括:癌症、干细胞、神经生物学、免疫学、表观遗传学
Invitrogen抗体支持9大应用领域,包括:
Invitrogen抗体介绍
Invitrogen抗体验证
Invitrogen抗体经过严格的两步检测方法,确保您的抗体能与正确的靶标结合,发挥最佳性能:
Invitrogen抗体验证
Invitrogen抗体质量保障承诺
Invitrogen抗体质量保障承诺
轻松选,放心购
只要您发现Invitrogen抗体在实验中的表现与网站或说明书的所述内容不符,请联系我们的技术服务团队。如经过技术认证,由于质量问题而无法获得预期结果,您即可享受免费退换货服务。
搜索特异性抗体
使用以下搜索工具查找感兴趣的抗体。然后,按照靶标或宿主物种、单克隆或多克隆抗体类型以及其他标准过滤结果。
一抗二抗内参抗体蛋白质和多肽搜索
WB等一抗种类推荐
单克隆抗体
了解我们各种各样的小鼠、大鼠、仓鼠和其他物种单克隆一抗。
研究领域一抗
查找和挑选适合于关键标记和目标(与癌症研究、干细胞研究、神经生物研究、表观遗传研究和更多研究相关)的一抗。
多克隆抗体
了解我们数千种兔、山羊、绵羊、鸡和其他物种单克隆一抗。
信号通路一抗
查看对关键信号通路、转录通路和各种不同的磷酸化或活化状态蛋白质特异的一抗菜单和列表。
表位标记一抗等
查找对荧光蛋白、荧光染料、融合蛋白和报告蛋白、生物素以及抗原表位标记(例如 GST、His、HA 和 Myc)特异的一抗信息。
细胞标记一抗
选择细胞标记、细胞器标记或亚细胞组分一抗,通过检测对其特异的蛋白,鉴别和显示细胞结构和细胞器。
流式抗体
Invitrogen eBioscience Super Bright染料将加入 Alexa Fluor 染料与 eFluor 染料抗体偶联物产品组合,帮助您解答复杂的细胞生物学问题,用时更短,更加节约样本。
偶联一抗
查找和挑选已直接标记或与生物素亲和标记物、荧光染料(Invitrogen™ Alexa Fluor™ 染料)或报告酶 (HRP, AP) 偶联的一抗。
重组兔单克隆抗体
了解我们的 Invitrogen ABfinity™ 重组兔单克隆抗体,其生产方法为:对动物进行免疫、功能筛查、然后将基因克隆到高级哺乳类动物表达载体。
细胞标记物抗体
选择细胞标记物、细胞器标记物或亚细胞标记抗体,对细胞结构和细胞器特异性蛋白进行特异性检测。
对照抗体
查找加载型和同型对照抗体,适用于对半定量印迹和其他免疫测定结果进行标定、标准化和验证。