Search Thermo Fisher Scientific
通过Alexa Fluor Plus二抗,您可以观察低丰度靶点,缩短优化时间,充分利用您的珍贵样本。全新Alexa Fluor Plus二抗采用独有配方,通过专利的“加强型”染料化学技术研发,提供更明亮的信号、更高的灵敏度和最低的交叉反应性,适用于免疫荧光和荧光蛋白质免疫印迹等各种应用。
与 Alexa Fluor 405二抗相比,Alexa Fluor Plus 405 二抗可显著提高信噪比。免疫荧光分析 Alexa Fluor 405 (左)与 Alexa Fluor Plus 405(右图,羊抗兔IgG二抗,货号 A48254)检测固定的 HeLa 细胞中的β-III 微管蛋白。细胞核用SYTOX Deep Red 染料(货号 S11380)染色。图像是微管蛋白(青色)和细胞核(品红色)的叠加图。 在EVOS M7000 成像系统(货号 AMF7000))上,以 20X 放大倍数采集图像。
Alexa Fluor Plus 488让您可以观察更多细节,具有更高的信噪比免疫荧光分析Alexa Fluor 488 (左)与 Alexa Fluor Plus 488 (右图,羊抗小鼠 IgG 二抗,货号A32723)检测E18 Sprague Dawley 原代皮层神经细胞中的 β-III 微管蛋白。细胞核用Hoechst 33342 染料 (货号 H3570)染色。图片是神经元微管蛋白(绿色)和细胞核(蓝色)的叠加图。在共聚焦显微镜上以 40x 放大倍数采集图像。
产品清单:Alexa Fluor Plus 488 荧光二抗* | |
Goat anti-rabbit | A32731 |
Goat anti-mouse | A32723 |
Goat anti-chicken | A32931 |
Goat anti-rat | A48262 |
Goat anti-human | A48276 |
F(ab’)2-goat anti-rabbit | A48282 |
F(ab’)2-goat anti-mouse | A48286 |
Donkey anti-goat | A32814 |
Donkey anti-rabbit | A32790 |
Donkey anti-mouse | A32766 |
Donkey anti-rat | A48269 |
*所有 Alexa Fluor Plus 488 均有小包装形式
与 Alexa Fluor 555 二抗相比,Alexa Fluor Plus 555 可让您观察更多细节。免疫荧光分析Alexa Fluor 555 (左)与 Alexa Fluor Plus 555 (右,羊抗小鼠 IgG 二抗,货号 A32727)检测E18 Sprague Dawley 原代皮层神经元细胞中 β-III 微管蛋白。细胞核用Hoechst 33342 染料 (货号 H3570)染色。图像是神经元微管蛋白(橙色)和细胞核(蓝色)的叠加图。在共聚焦显微镜上以 40x 放大倍数采集图像。
与 Alexa Fluor 594二抗相比,Alexa Fluor Plus 594 可让您观察更多细节。 Alexa Fluor 594 (左)与 Alexa Fluor Plus 594(右图,驴抗小鼠 IgG 二抗(货号 A32744)的比较。细胞核用Hoechst 33342 染料 (货号 H3570)染色, 对U2OS 细胞中的微管蛋白进行免疫荧光分析。图像是微管蛋白(红色)和细胞核(蓝色)的叠加图。用EVOS FL Auto 2 成像系统 (货号 AMEP4906),以 20X 放大倍数采集图像。
与 Alexa Fluor 647 二抗相比,Alexa Fluor Plus 647 可让您观察更多细节。 免疫荧光分析Alexa Fluor 647(左)与 Alexa Fluor Plus 647 (右,羊抗小鼠 IgG 二抗,货号 A32728)检测 E18 Sprague Dawley 原代皮层神经元细胞中的 β-III 微管蛋白。细胞核用Hoechst 33342 染料(货号 H3570)染色。图片是神经元微管蛋白 (粉色) 和细胞核 (蓝色) 的叠加图。在共聚焦显微镜上以 40x 放大倍数采集图像。
产品清单:Alexa Fluor Plus 647 荧光二抗* | |
Goat anti-rabbit | A32733 |
Goat anti-mouse | A32728 |
Goat anti-chicken | A32933 |
Goat anti-rat | A48265 |
Goat anti-human | A48279 |
F(ab’)2-goat anti-rabbit | A48285 |
F(ab’)2-goat anti-mouse | A48289 |
Donkey anti-goat | A32849 |
Donkey anti-rabbit | A32795 |
Donkey anti-mouse | A32787 |
Donkey anti-rat | A48272 |
*所有 Alexa Fluor Plus 647 二抗均有小包装形式
与 Alexa Fluor 680二抗相比,Alexa Fluor Plus 680 可让您观察更多细节。免疫荧光分析Alexa Fluor 680 二抗(左)与 Alexa Fluor Plus 680 二抗(右,羊抗鸡 IgY 二抗,货号 A32934)检测 A549 细胞中的微管蛋白。细胞核用Hoechst 33342 染料(货号 H3570)染色。图片是神经元微管蛋白(紫色)和细胞核(蓝色)的叠加图。用EVOS FL Auto 2 成像系统(货号 AMEP4906),以 20X 放大倍数采集图像。
与传统 800 近红外结合物相比,Alexa Fluor Plus 800 在较低稀释度下可显示更多条带,灵敏度更高和检测范围更广。蛋白质免疫印迹分析同类竞争产品 800 近红外二抗(下图)与 Alexa Fluor Plus 800 二抗(上图,羊抗兔 IgG 二抗,货号 A32735)热休克蛋白 90(Hsp90)和组蛋白脱乙酰酶1(HDAC1)的表达。
Alexa Fluor Plus 405 | Alexa Fluor Plus 488* | Alexa Fluor Plus 555 | Alexa Fluor Plus 594 | Alexa Fluor Plus 647* | Alexa Fluor Plus 680 | Alexa Fluor Plus 800 | |
Goat anti-rabbit | A48254 | A32731 | A32732 | A32740 | A32733 | A32734 | A32735 |
Goat anti-mouse | A48255 | A32723 | A32727 | A32742 | A32728 | A32729 | A32730 |
Goat anti-chicken | A48260 | A32931 | A32932 | A32759 | A32933 | A32934 | A32935 |
Goat anti-rat | A48261 | A48262 | A48263 | A48264 | A48265 | — | — |
Goat anti-human | A48275 | A48276 | A48277 | A48278 | A48279 | — | — |
Donkey anti-goat | A48259 | A32814 | A32816 | A32758 | A32849 | A32860 | A32930 |
Donkey anti-rabbit | A48258 | A32790 | A32794 | A32754 | A32795 | A32802 | A32808 |
Donkey anti-mouse | A48257 | A32766 | A32773 | A32744 | A32787 | A32788 | A32789 |
Donkey anti-rat | A48268 | A48269 | A48270 | A48271 | A48272 | — | — |
*所有 Alexa Fluor Plus 488 和 647 二抗均有小包装形式
创新的Alexa Fluor Plus F(ab')2 二抗经过交叉吸附或预吸附处理,可提高灵敏度并减少背景。 F(ab')2 片段抗体是二价抗体,包含两个 Fab 部分。用胃蛋白酶消化 IgG ,去除Fc段后得到 F(ab')2 片段抗体。 F(ab')2 抗体大小约为 110kDa,与 IgG 分子相比,由于其尺寸更小,更易穿透复杂的组织样本,因此提高抗原结合能力。这一特性与 Alexa Fluor Plus 结合物相结合,使它们非常适合应用于免疫荧光实验。
Alexa Fluor Plus 488* | Alexa Fluor Plus 555 | Alexa Fluor Plus 594 | Alexa Fluor Plus 647* | |
F(ab’)2-goat anti-rabbit | A48282 | A48283 | A48284 | A48285 |
F(ab’)2-goat anti-mouse | A48286 | A48287 | A48288 | A48289 |
*所有Alexa Fluor Plus 488 和 647 F(ab’)2 二抗均有小包装形式。
A
B
在人小肠(十二指肠)中 IgG 与 F(ab’)2 Alexa Fluor Plus 555 二抗的比较。(A)使用 Invitrogen Cadherin-17 单克隆抗体(货号 60351-1-IG)和 Invitrogen Alexa Fluor Plus 555 IgG 二抗,对细胞连接区进行染色。(B)在同样的条件下,使用抗 Cadherin 17 的相同一抗(货号 60351-1-IG)和 Invitrogen F(ab')2-羊抗小鼠 IgG(H+L)交叉吸附的二抗,Alexa Fluor Plus 555(货号 A48287),对细胞连接区进行染色。细胞核用 Hoechst 33342 染料(货号 H3570)染色。在 Invitrogen EVOS M7000 上,以 4X 放大倍数采集图像。
用途 |
| |||
应用 |
| |||
产品属性 |
| |||
荧光染料 | ||||
靶点 |
| |||
封片剂兼容性 |
建议:
| |||
固定剂兼容性 |
| |||
细胞器染色兼容性 |
|
*所有 Alexa Fluor Plus 488 和 647 二抗均有小包装形式