Search Thermo Fisher Scientific
荧光蛋白质印迹检测提供准确、定量、稳定的信号,可在单个印迹上清楚地评估多个蛋白质靶标。我们提供优化的试剂、缓冲液和荧光标记抗体,因此,帮助您通过荧光蛋白质印迹检测获取最多信息。
为了减少背景荧光,我们开发并优化了专门的荧光蛋白质印迹试剂,以帮助您在使用荧光标记抗体或探针时获得最佳灵敏度。从样品制备到蛋白质检测,这些试剂和工具都可以帮助您减少背景荧光。
含有溴酚蓝和一些其他染料的样品缓冲液会产生荧光,有助于增加背景荧光。使用这些样品缓冲液时必须多加小心,因为大多数相机系统都会优化对明亮染料前端的曝光。我们建议使用不含溴酚蓝的荧光样品缓冲液。
Thermo Fisher Scientific 产品 | 描述 | 订购 |
---|---|---|
荧光兼容型样品缓冲液 | 荧光样品缓冲液不含溴酚蓝或其他会干扰荧光通道的染料,但仍可提供可视的染料前沿。该缓冲液为即用型缓冲液,用于非还原性 SDS-PAGE,或添加还原剂用于还原 SDS-PAGE。 | LC2570 |
当选择蛋白分子量标准进行荧光检测时,需要考虑的是避免覆盖靶蛋白的荧光。我们提供几种专为荧光蛋白质印迹设计的蛋白质分子量标准。
iBright 预染蛋白质分子量标准 | MagicMark XP Western 蛋白质标准 | PageRuler 预染 NIR 蛋白质分子量标准 | |
---|---|---|---|
应用 | 荧光,化学发光,直接可视化 | 近红外荧光,化学发光,显色 | 近红外荧光,直接可视化 |
分子量范围 | 11-250 kDa | 20-220 kDa | 11-250 kDa |
条带数量 | 12 | 9 | 10 |
颜色数量 | 10 条单色条带(预染) | 非预染 | 10 条单色条带(预染) |
主要特点 | 两种未染色的蛋白质(30 和 80kDa),具有用于化学发光或荧光检测的 IgG 结合位点 | 含9条具有 IgG 结合位点的蛋白条带,用于化学发光或荧光检测 | 参考带位于 55kDa处,条带强度更高 |
荧光波长 | 近红外,取决于所用二抗 | 取决于所用二抗(仅与近红外染料兼容) | 近红外 |
订购 | LC5615 | LC5602 | 26635 |
为了消除背景荧光的主要来源,我们推荐使用具有低自发荧光的印迹膜,包括硝酸纤维素膜和专门的低荧光 PVDF 膜。我们有几种膜可为您的实验需求提供低背景荧光。
进行荧光蛋白质印迹时,建议使用高品质的经过滤处理的缓冲液。洗涤和封闭缓冲液中的颗粒和污染物可沉淀在膜上并产生荧光伪影。此外,在封闭步骤中限制使用去垢剂,因为常见去垢剂可自发荧光并增加非特异性背景。蛋白质相互作用是不可预测的;在一个系统中效果良好的封闭缓冲液可能会在另一个系统中形成高强度背景。我们建议测试多种封闭缓冲液以找到最佳信噪比。
当样品量有限,同一样品需要分析不同靶点或需要进行优化时,剥离抗体并重新检测印迹可节省时间和成本。传统抗体剥离液可能仅对去除低亲和力抗体有效,残留可在重新检测时会覆盖靶点信号的染料标记二抗。Restore荧光蛋白质印迹抗体剥离液可实现从蛋白质印迹上去除近红外(IR)染料标记的二抗(680-800nm)。
Thermo Fisher Scientific 产品 | 描述 | 订购 |
---|---|---|
Restore荧光蛋白质印迹抗体剥离液 | 一种温和高效的试剂,可快速剥离PVDF 膜上的一抗和近红外(IR)染料标记的二抗 | 62300 |
我们可为您的研究提供多种荧光染料标记的二抗。我们拥有 60 多种荧光染料和染料组合以及纳米晶体,适用于大量特异性靶标和宿主种属。
使用荧光光谱查看器帮助您规划实验
多重蛋白质印迹检测不断增长的需求推动了许多新荧光染料(例如 Alexa Fluor Plus 缀合物)的开发。这些新型荧光基团比传统的荧光素和罗丹明分子更明亮且光稳定性更好,并且覆盖了更广泛的非重叠光谱。结合数字成像系统的发展,这些新型荧光基团可在蛋白质印迹检测中实现极其强大的分析功能。
Invitrogen Alexa Fluor Plus 二抗产品 点击下面的产品目录号进行选择。 | ||||||
山羊抗兔 | 山羊抗小鼠 | 山羊抗鸡 | 驴抗山羊 | 驴抗兔 | 驴抗小鼠 | |
Alexa Fluor Plus 488 | A32731 | A32723 | A32931 | A32814 | A32790 | A32766 |
Alexa Fluor Plus 555 | A32732 | A32727 | A32932 | A32816 | A32794 | A32773 |
Alexa Fluor Plus 594 | A32740 | A32742 | A32759 | A32758 | A32754 | A32744 |
Alexa Fluor Plus 647 | A32733 | A32728 | A32933 | A32849 | A32795 | A32787 |
Alexa Fluor Plus 680 | A32734 | A32729 | A32934 | A32860 | A32802 | A32788 |
Alexa Fluor Plus 800 | A32735 | A32730 | A32935 | A32930 | A32808 | A32789 |
蛋白质印迹是一种功能强大、广泛应用的蛋白质检测应用技术。随着 Invitrogen iBright FL1000 成像系统等先进数字成像仪器的引入以及荧光标记技术的发展,荧光蛋白质印迹系统越来越受欢迎。这些技术的发展为荧光检测技术降低了成本并提高了灵敏度。总体而言,蛋白质印迹的操作在不同检测方法之间是相似的,而荧光蛋白质印迹具有特定优势。
特征 | 荧光蛋白质印迹 |
---|---|
信号源 | 来自荧光基团的直接信号 |
信号持续时间 | 持久(数周至数月) |
灵敏度 | 适用于各种荧光基团 |
一致性 | 印迹之间具有高重复性 |
检测 | 需要配置适合光源和滤光片的成像仪器 |
定量分析 | 带有内参的多重检测更便于进行归一化 |
其他因素 |
|
若要从荧光蛋白质印迹检测中获取最多信息,应对特定步骤进行优化,以限制和避免荧光污染。以下是进行荧光蛋白质印迹时可参考的一些小贴士。
在荧光蛋白质印迹检测中,选择适合的膜对于实现良好信噪比来说是至关重要的。背景荧光的一个主要来源是印迹膜。 当进行荧光蛋白质印迹检测时,尤其是当荧光基团的最大发射波长约为 488 nm时,需要使用具有低自发荧光的膜,包括硝酸纤维素膜和专门的低荧光 PVDF 膜。
荧光蛋白质印迹的主要优点之一是能够在单个印迹中显现多个蛋白质靶标。如今,凭借成像系统的最新技术,可以使用多达 4 种不同的荧光基团进行印迹检测。选择适合的二抗将更易于实现多重检测。以下是一些提示:
多重印迹检测的示例。
许多封闭缓冲液可成功用于荧光蛋白质印迹(PBS、TBS、BSA、酪蛋白等)。洗涤和封闭缓冲液中的颗粒和污染物可沉淀在膜上并产生荧光伪影。我们建议仅使用高品质过滤缓冲液。
为了减少背景荧光,我们开发并优化了专门的荧光蛋白质印迹试剂,以帮助您在使用荧光标记抗体或探针时获得最佳灵敏度。从样品制备到蛋白质检测,这些试剂和工具都可以帮助您减少背景荧光。
含有溴酚蓝和一些其他染料的样品缓冲液会产生荧光,有助于增加背景荧光。使用这些样品缓冲液时必须多加小心,因为大多数相机系统都会优化对明亮染料前端的曝光。我们建议使用不含溴酚蓝的荧光样品缓冲液。
Thermo Fisher Scientific 产品 | 描述 | 订购 |
---|---|---|
荧光兼容型样品缓冲液 | 荧光样品缓冲液不含溴酚蓝或其他会干扰荧光通道的染料,但仍可提供可视的染料前沿。该缓冲液为即用型缓冲液,用于非还原性 SDS-PAGE,或添加还原剂用于还原 SDS-PAGE。 | LC2570 |
当选择蛋白分子量标准进行荧光检测时,需要考虑的是避免覆盖靶蛋白的荧光。我们提供几种专为荧光蛋白质印迹设计的蛋白质分子量标准。
iBright 预染蛋白质分子量标准 | MagicMark XP Western 蛋白质标准 | PageRuler 预染 NIR 蛋白质分子量标准 | |
---|---|---|---|
应用 | 荧光,化学发光,直接可视化 | 近红外荧光,化学发光,显色 | 近红外荧光,直接可视化 |
分子量范围 | 11-250 kDa | 20-220 kDa | 11-250 kDa |
条带数量 | 12 | 9 | 10 |
颜色数量 | 10 条单色条带(预染) | 非预染 | 10 条单色条带(预染) |
主要特点 | 两种未染色的蛋白质(30 和 80kDa),具有用于化学发光或荧光检测的 IgG 结合位点 | 含9条具有 IgG 结合位点的蛋白条带,用于化学发光或荧光检测 | 参考带位于 55kDa处,条带强度更高 |
荧光波长 | 近红外,取决于所用二抗 | 取决于所用二抗(仅与近红外染料兼容) | 近红外 |
订购 | LC5615 | LC5602 | 26635 |
为了消除背景荧光的主要来源,我们推荐使用具有低自发荧光的印迹膜,包括硝酸纤维素膜和专门的低荧光 PVDF 膜。我们有几种膜可为您的实验需求提供低背景荧光。
进行荧光蛋白质印迹时,建议使用高品质的经过滤处理的缓冲液。洗涤和封闭缓冲液中的颗粒和污染物可沉淀在膜上并产生荧光伪影。此外,在封闭步骤中限制使用去垢剂,因为常见去垢剂可自发荧光并增加非特异性背景。蛋白质相互作用是不可预测的;在一个系统中效果良好的封闭缓冲液可能会在另一个系统中形成高强度背景。我们建议测试多种封闭缓冲液以找到最佳信噪比。
当样品量有限,同一样品需要分析不同靶点或需要进行优化时,剥离抗体并重新检测印迹可节省时间和成本。传统抗体剥离液可能仅对去除低亲和力抗体有效,残留可在重新检测时会覆盖靶点信号的染料标记二抗。Restore荧光蛋白质印迹抗体剥离液可实现从蛋白质印迹上去除近红外(IR)染料标记的二抗(680-800nm)。
Thermo Fisher Scientific 产品 | 描述 | 订购 |
---|---|---|
Restore荧光蛋白质印迹抗体剥离液 | 一种温和高效的试剂,可快速剥离PVDF 膜上的一抗和近红外(IR)染料标记的二抗 | 62300 |
我们可为您的研究提供多种荧光染料标记的二抗。我们拥有 60 多种荧光染料和染料组合以及纳米晶体,适用于大量特异性靶标和宿主种属。
使用荧光光谱查看器帮助您规划实验
多重蛋白质印迹检测不断增长的需求推动了许多新荧光染料(例如 Alexa Fluor Plus 缀合物)的开发。这些新型荧光基团比传统的荧光素和罗丹明分子更明亮且光稳定性更好,并且覆盖了更广泛的非重叠光谱。结合数字成像系统的发展,这些新型荧光基团可在蛋白质印迹检测中实现极其强大的分析功能。
Invitrogen Alexa Fluor Plus 二抗产品 点击下面的产品目录号进行选择。 | ||||||
山羊抗兔 | 山羊抗小鼠 | 山羊抗鸡 | 驴抗山羊 | 驴抗兔 | 驴抗小鼠 | |
Alexa Fluor Plus 488 | A32731 | A32723 | A32931 | A32814 | A32790 | A32766 |
Alexa Fluor Plus 555 | A32732 | A32727 | A32932 | A32816 | A32794 | A32773 |
Alexa Fluor Plus 594 | A32740 | A32742 | A32759 | A32758 | A32754 | A32744 |
Alexa Fluor Plus 647 | A32733 | A32728 | A32933 | A32849 | A32795 | A32787 |
Alexa Fluor Plus 680 | A32734 | A32729 | A32934 | A32860 | A32802 | A32788 |
Alexa Fluor Plus 800 | A32735 | A32730 | A32935 | A32930 | A32808 | A32789 |
蛋白质印迹是一种功能强大、广泛应用的蛋白质检测应用技术。随着 Invitrogen iBright FL1000 成像系统等先进数字成像仪器的引入以及荧光标记技术的发展,荧光蛋白质印迹系统越来越受欢迎。这些技术的发展为荧光检测技术降低了成本并提高了灵敏度。总体而言,蛋白质印迹的操作在不同检测方法之间是相似的,而荧光蛋白质印迹具有特定优势。
特征 | 荧光蛋白质印迹 |
---|---|
信号源 | 来自荧光基团的直接信号 |
信号持续时间 | 持久(数周至数月) |
灵敏度 | 适用于各种荧光基团 |
一致性 | 印迹之间具有高重复性 |
检测 | 需要配置适合光源和滤光片的成像仪器 |
定量分析 | 带有内参的多重检测更便于进行归一化 |
其他因素 |
|
若要从荧光蛋白质印迹检测中获取最多信息,应对特定步骤进行优化,以限制和避免荧光污染。以下是进行荧光蛋白质印迹时可参考的一些小贴士。
在荧光蛋白质印迹检测中,选择适合的膜对于实现良好信噪比来说是至关重要的。背景荧光的一个主要来源是印迹膜。 当进行荧光蛋白质印迹检测时,尤其是当荧光基团的最大发射波长约为 488 nm时,需要使用具有低自发荧光的膜,包括硝酸纤维素膜和专门的低荧光 PVDF 膜。
荧光蛋白质印迹的主要优点之一是能够在单个印迹中显现多个蛋白质靶标。如今,凭借成像系统的最新技术,可以使用多达 4 种不同的荧光基团进行印迹检测。选择适合的二抗将更易于实现多重检测。以下是一些提示:
多重印迹检测的示例。
许多封闭缓冲液可成功用于荧光蛋白质印迹(PBS、TBS、BSA、酪蛋白等)。洗涤和封闭缓冲液中的颗粒和污染物可沉淀在膜上并产生荧光伪影。我们建议仅使用高品质过滤缓冲液。
网络讲座:点亮您的蛋白质印迹检测 - 荧光蛋白质印迹技术指南
主讲人:Paul Haney,博士,Thermo Fisher Scientific 蛋白质和细胞分析高级产品经理
仅供科研使用,不可用于诊断目的。