Search Thermo Fisher Scientific
浏览我们广泛的 Invitrogen Alexa Fluor 和 Alexa Fluor Plus 二抗产品组合,用于一抗荧光和化学发光检测,适用于各种应用,例如细胞成像、蛋白质免疫印迹。
作为Alexa Fluor染料技术的创始者,Invitrogen在荧光二抗方面拥有丰富的经验,提供的产品具有高亮度和光稳定性,完胜传统荧光二抗。在过去二十年的荧光成像领域中,有超过30,000篇出版文章成功应用了Alexa Fluor染料。
要检测稀有或珍贵样品中的低丰度靶标吗?
用途 | 设计用于各种细胞分析和蛋白质分析,包括成像和荧光蛋白质免疫印迹。 | |||
应用 | 细胞成像
| |||
产品属性 | 细胞成像
多通道,荧光蛋白质免疫印迹
| |||
可用靶标 |
| |||
|
| |||
| ||||
可用荧光基团 |
| |||
封片剂兼容性 |
推荐:
| |||
固定剂兼容性 |
| |||
细胞器染色兼容性 |
|
ReadyProbes 二抗与明亮且光稳定的 Alexa Fluor 488 和 Alexa Fluor 594 染料结合,可提供便捷稳定的标记。这些 Alexa Fluor二抗可识别小鼠或兔的IgG重链以及各种免疫球蛋白轻链。与其他 ReadyProbes 试剂相似,这些二抗也采用便捷的滴瓶包装作为容器。无需移液或稀释。您只需在每毫升缓冲液中加入 2 滴细胞染色试剂,即可进入下一步基于图标指示的实验方案。
Alexa Fluor 488
|
Alexa Fluor 594
| |
---|---|---|
通用检测通道 |
FITC
|
Texas Red
|
Ex/Em (nm) |
495/518
|
590/617
|
驴抗小鼠IgG抗体结合物 | ||
山羊抗兔IgG抗体结合物 | ||
驴抗兔IgG抗体结合物 | ||
山羊抗小鼠IgG抗体结合物 |
查看更多 ReadyProbes 即用型成像试剂