phagocytosis, endocytosis, and receptor internalization通过对细胞摄入的颗粒或蛋白质结合物进行酸化,可以监测细胞摄取和内化的多种过程。颗粒和蛋白经过内化作用进入囊泡,这些囊泡相对于细胞外环境是酸性的。利用对pH敏感的荧光探针,可检测通路进程,并追踪从早期内体(pH  6.3)至溶酶体(pH  4.7)或再循环的整个过程。
我们可提供了一系列pH敏感探针,包括pHrodo™ 染料,它可在中性pH环境显示最弱荧光信号,并可实现免洗操作。
查找适合您研究应用的产品
吞噬作用
在吞噬作用中,细胞内化颗粒物质,如微生物,这一过程对于免疫反应和凋亡细胞清除过程非常重要。吞噬作用研究的指示剂包括BioParticles结合物,即荧光染料标记的处理过的细菌和酵母。
利用基于淬灭/洗涤检测追踪吞噬作用,可检测简单的摄取过程,或者可以利用pH指示剂检测通路的整个进程。
内吞作用和胞饮作用
内吞作用是细胞内吞非蛋白质或多糖等非颗粒物质的过程。该过程对于代谢和细胞信号非常重要。荧光蛋白和有机染料是对囊泡壁和囊泡内容物进行染色的最有用的指示剂。由于囊泡pH会在内吞过程中发生改变,因此,也可利用pH指示剂检测通路的整个进程。
配体内化
配体内化是一种受体介导的内吞过程,其中如果细胞与其细胞表面上的特定受体蛋白结合,则细胞只吸收细胞外分子。配体内化是一种重要的细胞信号事件,我们可提供多种以常见受体为靶标的荧光配体。
抗体内化
特异于细胞表面受体的抗体在结合时诱导受体介导的内吞作用。它们通常被作为靶向传递治疗用药物、毒素、酶或DNA的载体进行研究。我们可提供各种不同的抗体标记染料,用于基于洗涤或淬灭的检测,对抗体内化进行检测。
细胞内化过程的荧光pH传感。
胞内体随着微管转运
小鼠巨噬细胞吞噬凋亡的HeLa细胞