钠离子指示剂
当存在生理浓度的其他单价阳离子时,Molecular Probes 钠离子指示剂可提供 Na+ 浓度的空间和时间分辨率。这些钠离子指示剂在结合 Na+ 后显示出绿色荧光发射强度增加,波长变化较小。
选择钠离子指示剂
钠离子指示剂
  • 测量 Na+ 浓度的稳态变化
  • 追踪轴突和突触前末梢的 Na+ 爆发
指示剂可用于评估分离线粒体中的 Na+ 梯度、测定细胞内的 Na+ 水平、测定细胞内的 Na+ 外排,还可与其他荧光指示剂结合使用,以将细胞内 Na+ 的变化与 Ca2+ 和 Mg2+ 浓度、细胞内 pH 值和膜电位的变化关联起来。
CA1 pyramidal neuron in a hippocampal slice filled with SBFI
充满 SBFI(用膜片移液器递送)的海马脑片 CA1 锥体神经元。
钠离子指示剂选择指南
用于测定 Na+ 浓度的空间和时间分辨率以及钠浓度的稳态变化,尤其是钠/钾 ATP 酶的研究。也可测定轴突、突触前末梢和轴突起始段的钠离子爆发。
 CoroNa Green,AMSBFI,四铵盐SBFI,AM
结果在结合 Na+ 后显示绿色荧光发射强度增加,波长变化较小使用光谱激发变化估算分离线粒体中的 Na+ 梯度和细胞内的 Na+ 水平
检测范围响应约 10 mM 范围的细胞内 Na+响应生理范围内的 Na+
荧光基团CoroNa GreenSBFI
标准滤光片组FITC需要激发比来定量 Na+ 水平
激发/发射波长 (nm)~492/516~340和380/500
参考文献文献列表文献列表
是否可透过细胞?不可透过可透过细胞不可透过可透过细胞
检测平台成像成像成像成像
使用说明通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样上样到细胞培养基中通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样上样到细胞培养基中
产品规格1 mg20 x 50 µg1 mg1 mg20 x 50 µg
货号C36675C36676S1262S1263S1264
仅供科研使用,不可用于诊断目的。