锌离子指示剂
1–100 nM 范围内的锌离子浓度通常使用旨在用于 Ca2+ 检测的荧光指示剂进行测量,但突触囊泡中存在较高的 Zn2+ 浓度,且会在电刺激或兴奋性毒性激动剂的作用下释放。
我们开发了多种 Molecular Probes 离子指示剂,用于借助强荧光信号和多种波长选项来跟踪锌离子。
选择锌离子指示剂 ›
锌离子指示剂
  • 针对更高的 Zn2+ 浓度进行了优化
  • 兼容多种分析平台
FluoZin 染料是用于检测 0.1–100 µM 范围内 Zn2+ 的独特指示剂,对干扰性 Ca2+ 的敏感性极低。此类染料可在检测胰岛 β 细胞受葡萄糖或钾刺激后胞吐释放的 Zn2+ 时提供明亮的信号。Zn2+ 浓度可以采用成像平台、基于细胞的微孔板检测试剂盒或流式细胞分析进行测量。
BioProbes
加入 FluoZin 指示剂并使用 Hoechst 3342 染色的人血管平滑肌细胞。
锌离子指示剂选择指南
用于测定 Zn2+ 浓度的空间和时间分辨率。
 FluoZin-1,三钾盐FluoZin-1,AMFluoZin-3,四钾盐FluoZin-3,AM
结果为响应突触膜泡中的 Zn2+ 浓度而发出的荧光增强为响应 Zn2+ 饱和水平而发出的荧光增强50倍
检测范围0–100 µM 范围,对干扰性 Ca2+ 的敏感性极低低 nM 至 µM 范围,对干扰性 Ca2+ 的敏感性极低
荧光基团FluoZin-1FluoZin-3
标准滤光片组FITC
激发/发射波长 (nm)495/515494/516
参考文献文献列表文献列表
是否可透过细胞?不可透过可透过不可透过可透过
检测平台成像成像成像成像
使用说明通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样上样到细胞培养基中通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样上样到细胞培养基中
产品规格500 µg50 µg500 µg100 µg
货号F24180F24181F24194F24195
仅供科研使用,不可用于诊断目的。