Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen SuperBoost TSA试剂盒的灵敏度是标准ICC/IHC/ISH方法的10-200倍,可为低丰度靶标的高分辨成像提供优质的信号放大、明确性和清晰度。SuperBoost试剂将Invitrogen Alexa Fluor 染料的亮度与值得信赖的poly-HRP酪胺信号放大技术结合,与标准处理方法(包括TSA试剂)相比,使灵敏度提高2-10倍。当对清晰度有一定要求时,SuperBoostTSA试剂盒可助您的靶标在背景中脱颖而出。
图1. SuperBoost试剂盒具有卓越的灵敏度。使用不同浓度的抗prohibitin抗体(生产商建议按1:150稀释或稀释至终浓度5 µg/mL)孵育HeLa细胞,随后使用下列试剂标记:(1)Invitrogen™ Alexa Fluor 488 Tyramide SuperBoost试剂盒 (山羊抗兔IgG和Alexa Fluor 488 Tyramide);(2)我们的经典Invitrogen™ TSA试剂盒#12 (山羊抗兔IgG和Alexa Fluor 488 Tyramide);或(3)Invitrogen™ F(ab′)2兔抗山羊IgG (H+L)二抗。使用Invitrogen™ EVOS™ FL自动成像系统采集各种处理方法生成的细胞图像(采用相同的曝光和增益)。这些图像表明,Alexa Fluor 488 Tyramide SuperBoost试剂盒的灵敏度高于经典TSA试剂盒或直接标记二抗。
SuperBoost试剂盒可兼容多种其他标志物检测和细胞染色技术,可用于多重检测实验和荧光共定位研究。例如,SuperBoost试剂可搭配:
产品手册中包含详细方案。
使用Invitrogen™ CellLight™ Peroxisome-GFP, BacMam 2.0处理HeLa细胞,使细胞的过氧化物酶体表达GFP。使用Invitrogen™ Image-iT™固定/透化试剂盒处理细胞后,孵育prohibitin抗体,并使用Alexa Fluor 594 Tyramide SuperBoost试剂盒(山羊抗鼠IgG和Alexa Fluor 594 tyramide)中的试剂进行标记。使用Invitrogen™ NucBlue™ Fixed Cell ReadyProbes™试剂标记细胞核。最后,在共聚焦显微镜上进行成像。
使用Image-iT固定/透化试剂对HeLa细胞进行固定和透化处理,并孵育抗tubulin一抗和Alexa Fluor 488山羊抗鼠IgG (H+L)二抗。随后,使用抗ATP合成酶亚基IF1抗体 孵育细胞,并使用Alexa Fluor 594 Tyramide SuperBoost试剂盒(山羊抗鼠IgG和Alexa Fluor 594 tyramide)中的试剂进行标记。使用Invitrogen™NucBlue™ Fixed Cell ReadyProbes™试剂标记细胞核。最后,在共聚焦显微镜上进行成像。
使用Image-iT固定/透化试剂对HeLa细胞进行固定和透化处理,孵育抗prohibitin抗体,并使用Alexa Fluor 647 Tyramide SuperBoost试剂盒(山羊抗兔IgG和Alexa Fluor 647 tyramide)中的试剂进行标记。此外,使用抗β-catenin抗体孵育细胞,并使用Alexa Fluor 488 Tyramide SuperBoost试剂盒(山羊抗鼠IgG和Alexa Fluor 488 tyramide)中的试剂进行标记。使用NucBlue Fixed Cell ReadyProbes试剂标记细胞核。最后,在共聚焦显微镜上进行成像。
SuperBoost试剂盒适用于标准ICC、IHC和FISH法常用的细胞类型和荧光成像系统。我们使用甲醛固定的2D 和 3D 培养的细胞系、FFPE 组织和冷冻切片组织,测试了 SuperBoost 试剂盒的性能。
经固定和透化处理的HeLa细胞,孵育抗ATP合成酶抗体和Alexa Fluor 594结合型二抗。此外,使用抗β-catenin抗体 孵育细胞,并使用Alexa Fluor 488 Tyramide SuperBoost试剂盒(山羊抗鼠IgG和Alexa Fluor 488 tyramide)中的试剂进行标记。使用NucBlue Fixed Cell ReadyProbes试剂标记细胞核。最后,在共聚焦显微镜上进行成像。
使用抗组蛋白2B抗体孵育福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)的大鼠小肠组织。随后,使用Alexa Fluor 594 Tyramide SuperBoost试剂盒(山羊抗兔IgG和Alexa Fluor 594 tyramide)中的试剂检测该抗体。使用 NucBlue Fixed Cell ReadyProbes试剂标记细胞核,并使用ProLong™ Diamond抗淬灭试剂处理样品。使用EVOS FL自动成像系统进行成像和分析。
使用标准方法对U2OS细胞进行固定和透化处理。为实现荧光原位杂交(FISH),使用hprt基因探针孵育细胞,并使用Alexa Fluor 488 Tyramide SuperBoost试剂盒(山羊抗鼠IgG和Alexa Fluor 488 tyramide)中的试剂进行检测。使用NucBlue Fixed Cell ReadyProbes试剂标记细胞核。使用EVOS FL自动成像系统进行成像和分析。
SuperBoost试剂盒基于酪胺信号放大(TSA),使用辣根过氧化物酶(HRP)的催化活性,生成高密度的靶蛋白或核酸序列原位标记。SuperBoost试剂盒的工作流程与标准ICC、IHC和FISH相似。在该工作流程中,荧光基团结合的二抗被poly-HRP结合的二抗取代。增加的步骤仅有:结合型酪胺孵育2-10分钟,并在检测到特异性信号后加入终止液终止HRP活性。此外,终止液也有助于维持荧光信号的特异性和分辨率。
图2. SuperBoost试剂盒的工作流程。该试剂盒的工作流程与标准ICC/IHC/FISH相似,只需几步即可灵敏检测到目标蛋白。
我们提供全套的荧光成像检测技术,您可针对靶标丰度从中选择最佳的检测技术,使用最合适的检测波长匹配您的多色标记实验。
|
酪胺标记(Ex/Em) |
酪胺 SuperBoost试剂盒*
| ||
---|---|---|---|
抗鼠IgG(宿主:山羊)
|
抗兔IgG(宿主:山羊)
|
链霉亲和素
| |
Alexa Fluor 488 (495/519 nm) | B40912 B40941 (50 个盖玻片) | B40922 B40943 (50 个盖玻片) | B40932 |
Alexa Fluor 555 (555/565 nm) | B40913 | B40923 | B40933 |
Alexa Fluor 594 (591/617 nm) | B40915 B40942(50 个盖玻片) | B40925 B40944(50 个盖玻片) | B40935 |
Alexa Fluor 647 (650/668 nm) | B40916 | B40926 | B40936 |
生物素-XX偶联物 | B40911 | B40921 | B40931 |
*除非另有说明,最多可用于150片18 mm x 18 mm玻片(假设关键孵育步骤使用150 µL)。可根据样品大小调整使用体积。 |
细胞分析支持中心
针对您的细胞分析工作流程,查找相关的要点、疑难解答帮助及其他相关资源。