Search Thermo Fisher Scientific
EVOS™细胞成像系统可在保证性能的前提下,降低显微检测的复杂程度。这一类产品将数字倒置显微工作站的所有功能特性融合到一个可在数分钟内学会熟练使用的紧凑设备之中。无论您需要获得出版级的组织图像,还是要计算培养超净台内的细胞数目,这一类系统均可助您更轻松、智能、快速地完成任务。
Thermo Fisher Scientific针对您的应用提供了透射光成像解决方案 – 您可以根据自己的成像应用选择最合适的系统。以下所有内容都可能影响到您的平台选择:
请使用以下选择指南查找适合您的系统。
最适合细胞培养和常规细胞生长 | 最适合先进的多色明场检测 | 最适合各类先进的自动化成像应用 | |
高分辨率LCD显示器 | 12.1” | 15” | 22”触控监视器 |
---|---|---|---|
照相机 | 彩色CMOS | 彩色CMOS | 黑白(CCD)和彩色(CMOS) |
透射光(明场和相差成像) | ✓ | ✓ | ✓ |
荧光显微镜成像 | ✓ | ||
适合组织培养超净台 | ✓ | ||
延时成像 | ✓ | ✓ | |
桌面培养箱 | ✓ (可选) | ||
自动聚焦 | ✓ | ||
高分辨率成像拼图 | ✓ | ||
细胞计数 | ✓ | ✓ | |
重量 | 9.1 kg (20.1 lb) | 15.3 kg (33.7 lb) | 20 kg (44.1 lb) |
尺寸 | H: 55.3 cm (21.0") W: 31.8 cm (12.5") D: 40.6 cm (16.0") | H: 57.8 cm (22.8") W: 35.5 cm (14.0") D: 47.0 cm (18.5") | H: 32.2 cm (12.7") W: 34.3 cm (13.5") D: 47.2 cm (18.6") |
新细胞分析支持中心
查找可用于您的细胞分析工作流程的提示、疑难解答帮助及资源。