自动化工作站和配套耗材
自动进样器、自动化机械臂以及数据集成软件可以简化实验流程、提高实验通量。运行 Attune 流式细胞仪还需要搭配相应的试剂、溶液桶、微球和其他耗材。
快速选择您的系统、激光器、过滤器和附件
自动进样器
根据实验需要选择满足合适通量的自动进样器,以提高工作效率。两款自动进样器型号均与 Attune 流式细胞仪实现无缝衔接,实现无人值守的自动化上样,全面提高实验效率。
“Attune NxT 自动进样器可以在一天内处理多个 96 孔板,可以轻松实现在其他流式细胞仪上无法进行的高通量实验。”
James Hemphill
博士、资深科学家
Kytopen
Attune CytKick 自动进样器和 CytKick Max 自动进样器规格:
CytKick 自动进样器
CytKick Max 自动进样器
通量
96 孔板,采用高通量模式,42 分钟 96 孔板(采用加速模式,一次冲洗加一次混合分析20 µL 样本),22 分钟
样本残留
在标准模式下采用一次混合和一次冲洗,分析100 μL、200 μL、500 μL 和 1,000 μL 样本的残留量 <0.5%
<12.5 μL 和 25 μL 样本的残留量 <1.0%
<在标准模式下采用一次混合和一次冲洗,分析100 μL、200 μL、500 μL 和 1,000 μL 样本的残留量 <0.5%
<12.5 μL 和 25 μL 样本的残留量 <1.0%
在加速模式下采用一次混合和一次冲洗,分析500 μL 和 1,000 μL 样本的残留量 <1.0%
耗材兼容性
96孔深孔板
标准96孔板
384孔深孔板
标准384孔板
96孔深孔板
标准96孔板
384孔深孔板
标准384孔板
1.5 mL 和 2 mL 离心管架(最多放置24个离心管)
覆箔 96 孔板
384孔板
可定制化接受其他类型的微孔板
预冷系统
  被动冷却,可用于 96 孔 U 底微孔板和离心管架
“Attune NxT 是一台性能非常出色的流式细胞仪,我们对它很满意。配套的自动进样器可与声波聚焦技术的液流系统完美结合,从而能够快速分析浓度非常低的样本。Attune NxT 的分析结果非常精确,而且同时能够提供可靠的细胞绝对计数。”
Hervé Luche
博士、CIPHE(ImmunoPHEnomics 中心)资深总监
法国马赛
我们的自动进样器可兼容多种规格的微孔板,包括 96 孔板、384 孔板和最大容量为 2 mL 的深孔板。自动进样器大大增加了仪器使用的灵活性。智能探针设计可最大限度减少堵塞和残留 (0.5%),避免损坏仪器。只需一键操作,即可实现微孔板和流式管之间的切换。仪器关机时会自动执行自动清洗功能。 
与其它振荡混匀的系统不同,我们的自动进样器通过抽吸方式进行样本混匀。抽吸式混匀是一种创新的方法,不仅可以确保样本均匀性,而且对细胞作用温和,有助于保持细胞的活性。 
所有板孔和微孔板之间的检测结果均保持一致
无论样本通过流式管还是微孔板上样,在搭配 CytKick 或 CytKick Max 自动进样器的 Attune 流式细胞仪上进行检测,均可得到一致的结果。
无论采用哪种进样方式,Attune NxT 自动进样器均可提供一致的结果 
对裂解红细胞的全血样本用CD45、CD4 和 CD8流式抗体进行染色,分别分装至流式管和微孔板中,然后使用 Attune NxT 流式细胞仪进行上机检测。结果发现,不同进样方式之间的结果差异非常小。
为评估孔间和板间的一致性,用荧光团结合的 CD45、CD3、CD4 和 CD8 靶向单克隆抗体标记裂解红细胞的全血样本。将标记过的细胞进行固定处理后,向两个 96 孔板的每孔中加入等量的染色细胞样本,并在搭载自动进样器的4激光 Attune NxT 流式细胞仪上进行检测。 图例显示,各孔之间所有三种细胞群的阳性率(左)和浓度(events/μL,右)结果均高度一致。
192 份样本的阳性率结果均保持一致
分析所有 192 个样本孔,三个细胞群父门阳性率均保持一致。 
192 份样本的浓度结果均保持一致
分析所有 192 个样本孔,三个细胞群浓度结果均保持一致。 
自动化装置
利用 Attune 流式细胞仪的机器人集成应用,拓展无人值守运行模式的设置和可扩展性。Atttune 自动化解决方案包括微孔板移动机械臂、外置液流装置、微孔板储存温控系统和操作软件。 通过调度和集成充分优化自动化流式解决方案。
搭配 Attune CytKick Max 自动进样器和 Orbitor RS2 微孔板移动机械臂的 Attune CytPix 成像型流式细胞仪
全自动机械臂具备主动和被动保护两种安全模式、经过验证的可靠性以及灵活的配置选项,便于安排样本检测和存储。通过 Thermo Scientific Momentum 调度软件进行设备运行管理,该软件的驱动程序可同时管理超过 200 台仪器的日常运行。软件操作界面可动态安排运行顺序、可视化监测进度和微孔板追踪管理。外置液流装置可保证在特定运行条件下长达12小时的无人值守连续上样。
Orbitor RS2 微孔板移动机械臂
Orbitor RS2 微孔板移动机械臂可处理 20 个标准微孔板或 9 个深孔板,还能执行内部库存自动扫描以确保灵活性。 为了减少蒸发,系统可以在装卸和存储微孔板时对其进行加盖和去盖操作。
Thermo Scientific Orbitor RS2 微孔板移动机械臂
Orbitor RS2 是一个紧凑型微孔板移动装置,具有优越的速度和准确性,适用于自动化运行的流式细胞仪。这款装置的创新型双向伸缩机械臂提供了卓越的伸展范围和精准度,是市面上较为灵活的移动机械臂之一。整合的条形码扫描仪可实现样本跟踪、条形码传输和库存管理,而抓臂中的微孔板探知功能有助于消除实验室器皿操作错误并降低样本丢失的风险。
Cytomat 自动培养箱
Cytomat 自动培养箱采用轨道振荡方式,以确保结果的一致性和可靠性。同步双磁驱动系统(位于底部和顶部)可确保在所有微孔板上实现一致的振荡幅度,而不受微孔板上样量、位置或数量的影响。 感应式无磨损驱动装置可确保无颗粒排放,也无需更换皮带。
系统支持各种应用,每台摇床的速度设置为 100-1200 转/分钟、振幅为 2 毫米(也可选 3 毫米)。
Cytomat 自动培养箱
Cytomat 培养箱具有灵活、易操作的特点。 主动微孔板夹紧机制可分别固定微孔板和盖子,避免振荡期间对微孔板造成磨损。为获得最佳的检测灵活性,您可以混用标准和塔式摇床。 
外置液流装置 (EFS)
Attune NxT 外置液流装置 (EFS)
此容量为10升的外置液流装置可延长仪器的连续运行时间。EFS 可安装在工作台下方或者相邻液流车上,通过联系管与 Attune 流式细胞仪连接。 EFS可被主动监控,并在发生问题时自动通知操作员。 
数据集成软件
 Momentum工作流程调度软件的动态调度功能可允许用户成功创建多个工作流程。
该软件的高兼容性驱动程序支持超过 200 台仪器,在很多实验室成功运行,可以加快多款仪器整合项目的实施进度。 
Momentum 工作流程调度软件 
该软件包括可处理多个工作流程的调度功能和能加快整合项目实施进度的兼容驱动程序。 
选择自动化解决方案的关键因素是确保软件的性能和易用性。Momentum 整合软件的操作界面易学易用,能帮助用户主动排定优先运行程序和重新确定运行优先级、可视化进程和追踪微孔板。
耗材
仅供研究使用。不适用于诊断程序。