Attune 流式细胞仪型号的特点对比
本页内容可帮助您选择适合您研究需求的 Attune 流式细胞仪。您还可以使用我们的 仪器配置工具 来设计适合您研究需求的系统。
哪种 Attune 流式细胞仪最适合您?
两种 Attune 型号有一些共同 特点
我们获奖的Attune CytPix 成像型流式细胞仪内置了高速、高分辨率的明场相机,能够在各个细胞通过流通池时捕捉它们的图像。结合 Attune 流式细胞仪软件的自动图像分析功能,研究人员可以测量超过25个细胞形态参数,从而提高数据质量和深度,获得对样品的新见解。形态学分析与流式细胞分析数据相结合可提高数据准确度和精度
选择指南–比较亮点
类别
特点
Attune CytPix 成像型流式细胞仪
Attune NxT 流式细胞仪
产品概要Attune NxT 的所有功能加高分辨率明场相机和自动化图像分析软件,用于结合标准荧光和散射参数的形态学测量分析。拥有先进设计、高通量采集与分析、声波聚焦技术的台式流式细胞仪,可实现多达14色同时分析16个参数的流式细胞分析。
光学系统
激光器数量
2-4
1-4
检测通道数
2 个散射光通道,最多 14 个荧光通道
成像光源类别
405 nm 激光器,<50 纳秒脉冲宽度
不适用
光学校准
采用预先对齐的焊接光纤固定校准;无需用户维护
液流系统
声波聚焦技术
自定义进样速度
性能(荧光检测)
荧光灵敏度
FITC ≤80 MESF,PE ≤30 MESF,APC ≤70 MESF
荧光分辨率
碘化丙啶染色的鸡红细胞核 (CEN) 单峰的变异系数 (CV) <3%
最大电子速率
最高 35,000 个细胞/秒,全部参数
性能(成像)
图像采集速率
最多 6,000 张图像/秒,具体取决于图像大小和进样速率
不适用
物镜
20倍,
镜口率 0.45
不适用
像素分辨率
0.3 微米/像素
不适用
检测限
直观观察到 800 nm 微粒
不适用
图像分析型号白细胞、微珠不适用
参数/特征超过25个测量的图像参数,分为5个类别: 形状特征、密度特征、物体特征、像素特征和系统特征不适用
模型样品大小范围5–20 µm不适用
图像处理速度快速:1,000幅图像/秒
标准:(因图像尺寸和复杂性而异)
不适用
质量和监管
仪器追踪
利用 Levey-Jennings 谱图法自动进行日常基线和性能测试
监管状态
仅供研究使用
物理参数
尺寸(高 x 宽 x 深),包括溶液瓶
~49 x 58 x 43 厘米;
~19 x 23 x 17 英寸
~40 x 58 x 43 厘米;
~16 x 23 x 17 英寸
兼容生物安全柜
计算机
内存
64 GB (4 x 16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM Non-ECC
32 GB
硬盘
2 x 8TB SSD,2.5 英寸 Samsung 870 QVO,560 MB/s
2 x 2TB SATA 3.0 GB/s,8MB 数据高速缓存 集成 RAID1 控制器
图形处理器
Nvidia Quadro P2200
不适用
激光器和检测器配置
激光器激光器配置 所含激光器的检测通道数 总检测通道数*Attune CytPixAttune NxT
紫激光,405 nm蓝激光,488 nm黄激光,561 nm绿激光,532 nm红激光,637 nm
1蓝色
4 6不适用A24864
2蓝/绿
3 4 9不适用A28995
蓝/黄
34 9A51842A24861
蓝/红
4 39A51840A24863
蓝/紫
44 10A51841A24862
蓝/紫 6
63 11A51843A29002
3蓝/绿/红
3 4312不适用A28997
蓝/红/黄
34 312A51845A28993
蓝/绿/紫
43 4 13不适用A28999
蓝/紫/黄
434 13A51846A24859
蓝/红/紫
44 313A51844A24860
蓝/红/紫 6
63 314A51847A29003
4蓝/红/紫/绿
43 4316不适用A29001
蓝/红/黄/紫
434 316A51848A24858
蓝/红/黄/紫 6
623 316A51849A29004