Search Thermo Fisher Scientific
Attune 流式细胞仪软件采用直观、用户友好的操作界面,并提供强大的数据采集和分析功能。可轻松设置、定制和保存实验模板,以供日后研究使用。软件可以进行自动补偿,也可使用操作指南设置手动补偿。该软件旨在最大限度地提高数据分析效率,在您对流式图进行调整时,该软件可以立即发现该变化,从而实时刷新数据(每个样本可采集高达 2000 万个事件)。
该软件拥有一些独特的工具,可简化实验设置,包括使用滤光片配置管理工具进行试剂选择。通过从预设好或自定义试剂的下拉菜单中选择相应流式试剂,然后应用到流式图标签中,从而有助于将相应染料与仪器上最适合的荧光通道相匹配。
借助 Attune 流式细胞仪软件6.0版,可以对 Attune CytPix 成像型流式细胞仪生成的明场图像进行自动化图像处理,而且通量较高。高分辨率明场图像就感兴趣的细胞或颗粒提供了更具描述性的特征,如大小、复杂性、质地和形状,这些特征是之前无法与荧光和散射光参数同时获得的。该软件采用了使用白细胞和微珠预培训的机器学习模型,能进行自动化图像处理并从数千个 Attune CytPix 图像快速生成大型测量数据集。 这些数据集会作为源自不同图像的参数提供给用户,以便对照荧光或散射光数据绘图并利用图像进行反向设门。您可选择使用这些参数对样本进行设门,以改进设门策略、验证样本质量、描绘复杂样本及开发新应用。
强度特征 |
最大强度 |
最小强度 |
总强度 |
平均强度 |
强度标准差 |
强度 %CV |
强度偏斜度 |
强度峰态 |
强度熵 |
形状特征 |
面积 (µm2) |
周长 (µm) |
圆度 (%) |
伪直径 (µm) |
长轴 (µm) |
短轴 (µm) |
短轴与长轴比 (%) |
偏心率 (%) |
系统特征 |
在边界上 |
置信度评分 |
已处理 |
可处理 |
对象特征 |
颗粒/细胞计数 |
像素特征 |
像素计数 |
Attune 流式细胞仪软件6.0的图像分析功能直观易用,可在用户定义的队列中进行管理。系统能够以每秒高达1,000幅图像的速度处理图像,具体取决于图像大小和复杂性。 源自图像的数据可以导出至 FCS 文件。
核心功能
仪器维护
可视化
使用 ACS 6.0 & Attune CytPix 成像型流式细胞仪进行图像处理
使用向导软件系统进行补偿设置,可以快速、准确地解决荧光通道间的光谱重叠问题。 系统可以自动调整补偿值并应用到所有样本,上机检测时只需准备合适的对照及调好电压条件即可。
自动补偿支持阴性或未染色样本参数, 而且可根据需要直接从微孔板上设置和采集补偿对照管。自动补偿无需尝试、并且避免人为错误,可以快速准确地设置补偿。此外,如果在设置补偿后需要添加或删除参数, 则可在流式图上在线补偿控制工具进行微调,并随后修改补偿值。
美国 FDA 于 1997 年 8 月通过了“电子记录和电子签名规定”法案,被称为 21 CFR Part 11。*该法规对使用电子文件代替纸质文件做出了规定。明确规定了确保电子记录可靠性所需的系统要求、控制权限和操作流程。
使用 SAE 控制系统的 Attune 声波聚焦流式细胞仪软件,其软件许可证遵循有关安全性、审计和电子签名的 21 CFR Part 11 FDA 法规。Attune 21 CFR 审计追踪软件仅支持 Windows 10 计算机上的流式细胞分析数据。
* https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/part-11-electronic-records-electronic-signatures-scope-and-application#i(2020 年 2 月 27 日访问)
赛默飞世尔科技与 De Novo Software 合作提供 FCS Express 流式流式细胞仪软件。FCS Express 软件让您能够从原始数据中获得易于理解、格式简约及现成的结果,比其他流式细胞仪软件更容易获得结果且用时更少。该产品包含一年 FCS Express 软件使用许可,可通过数字下载方式获取。
FCS Express 软件的特点包括:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.