Search Thermo Fisher Scientific
Attune NxT流式细胞仪是一款先进的高通量流式细胞分析仪,其内置的声波聚焦液流系统是实现高灵敏度和高通量的关键技术。
Attune NxT流式细胞仪与Attune CytPix成像型流式细胞仪有一些共同特点。
可实现高灵敏度的声波聚焦技术
快速、准确地采集
稀有细胞检测
高度灵活性
全新的光学设计
抗堵技术
功能强大、界面直观的软件
兼容生物安全柜
查看我们全新的成像增强型流式细胞仪 ——Attune CytPix 型号。
几乎所有通用的流式应用均可得益于Attune NxT流式细胞仪的高灵敏度和高通量。请参阅我们的样本数据页面以了解其在传染病研究、荧光蛋白、CRISPR基因编辑、肿瘤免疫、微生物学、植物倍性分析、血小板、干细胞和 T细胞研究中的应用数据。
免疫表型分析是最经典的流式应用领域。流式细胞术是鉴定复杂异质性细胞群中细胞的首选方法,其能够在短时间内对数千甚至数百万个细胞进行多参数分析。Attune NxT 流式细胞仪具有强大的信号分离技术,能够出色地区分每个细胞亚群并进行免疫表型分析。多种试剂选择以及流式细胞仪的自动补偿模块、4个空间独立的激光器和14种颜色选择都有助于简化多色流式配色方案的设计。
利用染色/裂解方案对人全血样本进行13色免疫表型分析的设门策略。按照 Attune NxT 流式细胞仪的应用指南所述对人全血细胞进行染色、数据采集并分析。(A)通过对点图中的活细胞(碘化丙啶– )进行设门,从而排除死细胞。(B)以 CD45+ 设门从裂解全血细胞中选出白细胞群。(C)根据前向角散射光和侧向角散射光点图分别圈出淋巴细胞和单核细胞。(D)在散射光点图中,单核细胞的位置高于淋巴细胞,且表达CD14和CD33。(F)在淋巴细胞门内,免疫细胞可根据其表达 CD3(T 细胞)、CD19(B 细胞)或二者均不表达(NK 细胞)而进一步区分不同亚型。(E)B细胞可通过HLA-DR和CD45RA的表达情况进一步分析不同亚群。(G)T细胞可进一步分为CD4+ (辅助性T细胞) CD8+ (细胞毒性 细胞)亚群,而(J)调节性T细胞可表达CD4和CD25。(H, K)CD62L 识别初始细胞 (TN ) CD4和CD8 T细胞,而HLA-DR由活化T细胞 (TA ) 表达。(I) 最后,NK细胞不表达B细胞和T细胞标记物 (CD19– CD3– ) ,但表达CD56。
激光器 | 激光器配置 | 包含的激光器和检测通道数 | 总检测通道数* | 货号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫激光,405 nm | 蓝激光,488 nm | 黄激光,561 nm | 绿激光,532 nm | 红激光,637 nm | ||||
1 | 蓝色 | ✝ | 4 | ✝ | ✝ | ✝ | 6 | A24864 |
2 | 蓝/绿 | ✝ | 3 | 4 | ✝ | 9 | A28995 | |
蓝/黄 | ✝ | 3 | 4 | ✝ | 9 | A24861 | ||
蓝/红 | ✝ | 4 | ✝ | ✝ | 3 | 9 | A24863 | |
蓝/紫 | 4 | 4 | ✝ | ✝ | ✝ | 10 | A24862 | |
蓝/紫 6 | 6 | 3 | ✝ | ✝ | 11 | A29002 | ||
3 | 蓝/绿/红 | ✝ | 3 | 4 | 3 | 12 | A28997 | |
蓝/红/黄 | ✝ | 3 | 4 | 3 | 12 | A28993 | ||
蓝/绿/紫 | 4 | 3 | 4 | ✝ | 13 | A28999 | ||
蓝/紫/黄 | 4 | 3 | 4 | ✝ | 13 | A24859 | ||
蓝/红/紫 | 4 | 4 | ✝ | ✝ | 3 | 13 | A24860 | |
蓝/红/紫 6 | 6 | 3 | ✝ | 3 | 14 | A29003 | ||
4 | 蓝/红/紫/绿 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | A29001 | |
蓝/红/黄/紫 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | A24858 | ||
蓝/红/黄/紫 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | A29004 | ||
*检测通道数包括所有荧光通道以及前向角和侧向角散射光通道。 ✝激光器可升级 |
光学系统:荧光检测 |
激光器功率
|
激光器 |
波长 (nm) |
光束整形光学元件 (BSO)* (mW) |
二极管功率** (mW) |
紫色 |
405 |
50 |
100 |
||
蓝色 |
488 |
50 |
100 |
||
绿色 |
532 |
100 |
140 |
||
黄色 |
561 |
50 |
100 |
||
红色 |
637 |
100 |
140 |
||
* 在激光穿过光束光学元件和整形滤光片后,测得的可用激光功率。 ** 厂商额定的理论最大值。 |
|||||
激光器激发 |
最大限度减少激光光线偏离引起的噪音和反射损失,从而优化了激发光 |
||||
激光器 |
10×50μm 平顶光斑激光器,可提供可靠对齐 |
||||
发射滤光片 |
最多14个荧光通道,配备波长可调的光电倍增管 (PMT);用户可自行更换的键控滤光片 |
||||
激光分离 |
150 μm |
||||
光学校准 |
采用预先对齐的焊接光纤固定校准;无需用户维护 |
||||
机载热电冷却器 |
无预热延迟;光纤不受“开/关”影响 |
||||
Simmer模式 |
即时“开/关”,减少使用和老化,延长10 倍使用寿命;只在采集样本时打开;报告激光器使用小时数 |
||||
流动室中的激光检测区 |
平顶光斑激光器宽度范围内的变异系数 (CV) <3% |
||||
可升级 |
方便现场更换 |
||||
液流系统 |
流动室 |
石英杯凝胶耦合1.2 数值孔径 (NA) 集光镜,200 x 200 μm |
|||
样本分析体积 |
20 μL–4 mL |
||||
自定义进样速度 |
12.5–1,000 μL/分钟 |
||||
进样 |
采用正向位移注射泵进样,用于容量分析 |
||||
样本管 |
可兼容 17 × 100 mm 至 8.5 × 45 mm 的试管 |
||||
液位感应 |
主动式 |
||||
标准溶液桶 |
1.8 L 鞘液桶、1.8 L 废液桶、175 mL 关机液桶、175 mL 清洗液桶 |
||||
液体储存 |
所有液体均储存在仪器内部 |
||||
外置液流系统选项 |
可选配 10 L 鞘液桶 |
||||
额定液体消耗量 |
1.8 升/天 |
||||
自动维护程序 |
≤15 分钟开机和关机——深度清洗、消毒和排气泡模式 |
||||
性能:荧光检测 |
荧光灵敏度 |
FITC≤80 MESF,PE≤ 30 MESF,APC≤70 MESF |
|||
荧光分辨率 |
碘化丙啶染色的鸡红细胞核 (CEN) 单峰的变异系数 CV <3% |
||||
数据采集速度 |
最快 35,000 个事件/秒,34 项参数,基于每项泊松分布统计的重合率为 10% |
||||
最大电子速率 |
所有参数均可达 65,000 个事件/秒 |
||||
样本残留 |
单管形式:<1% |
||||
前向角和侧向角散射光灵敏度 |
能够区分噪声和血小板 |
||||
前向角和侧向角散射光分辨率 |
经优化可区分出裂解全血中的淋巴细胞、单核细胞和粒细胞 |
||||
前向角散射光 |
配备 488/10 nm 带通滤光片的光电二极管检测器 |
||||
侧向角散射光 |
默认配备 488/10 nm 带通滤光片的 PMT;可选配 405/10 nm 带通滤光片 |
||||
荧光检测器 |
14 个独立检测器 |
||||
电子脉冲 |
所有探测器均可测量脉冲信号的面积、高度和宽度 |
||||
紫激光侧向角散射光分辨率 |
可选配紫激光侧向角散射光滤光片,以更好地区分噪声和微粒 |
||||
最小检测颗粒 |
侧向角散射光可检测 0.2 μm,采用 Bangs Laboratories 的亚微米微球校准试剂盒——下述条件下侧向角散射光可检测 0.1 μm:使用标准 0.5 mm 模块配置的 Attune NxT 流式细胞仪、Invitrogen Attune NxT 488/10 滤光片(货号 100083194)以及经过0.025 μm 过滤的 Attune 鞘液(货号 4488621、4449791 或 A24904) |
||||
软件 |
补偿 |
完整矩阵—自动和手动模式,可在流式图上进行精细调节;可使用试管和微孔板上样 |
|||
流速 |
通过软件精确控制流速;无需进行硬件调节 |
||||
实时数据监测 |
在样本采集过程中,实时更新统计数据,最高可达到35,000个事件/秒 |
||||
图形叠加 |
样本之间可进行比较分析; 3D 视图 |
||||
样本回收 |
系统可回收未用过的样本 |
||||
浓度 |
无需使用绝对计数微球,可直接检测样本浓度 |
||||
软件布局 |
为各个用户账户提供完全自定义的操作界面 |
||||
气泡检测技术 |
停止自动运行以保护样品完整性 |
||||
单个文件最大事件数 |
2000万,可追加 |
||||
热图 |
按照微孔板布局定义设置;筛选视图用于试管或微孔板分析 |
||||
阈值 |
最多可设置4个阈值,用户可根据需要设置布尔逻辑 |
||||
设门 |
分级设门,可设衍生门 |
||||
电压 |
自定义调节 |
||||
视窗拓展 |
自定义调节 |
||||
面积调节因子(ASF) |
自定义调节 |
||||
采集设置 |
文件可保存为 FCS 格式,并在导入后复原 |
||||
实验模板 |
从现有实验创建——可导入之前优化和设定的仪器设置、软件界面、实验方案、热图设置和补偿条件 |
||||
试管—微孔板转换 |
一键操作实现试管与微孔板间的转换;管板转换时,无需卸载、无需额外质控、无需重启仪器 |
||||
图形分辨率 |
提供出版级图像;支持 TIF、PNG、BMP、JPG、GIF和 EMF;可复制和粘贴图片到任意外部应用程序中(例如,Microsoft™ PowerPoint™ 软件) |
||||
用户账号管理 |
管理员可创建具有指定身份、高级权限设置、单独账户管理功能、用户时间跟踪和样品计数功能的使用者个人账户 |
||||
质量和监管 |
仪器追踪 |
利用Levey-Jennings谱图法自动进行日常基线和性能测试 |
|||
保修期 |
1 年 |
||||
生产验证测试 |
每台仪器针对组件完整性和参数性能均进行过测试和验证 |
||||
质量管理体系 |
流式细胞仪生产标准符合ISO 13485:2003 |
||||
可靠的安装规范 |
仪器由工程师安装;预售清单、发货、安装和性能验证均遵循标准化流程 |
||||
监管状态 |
仅供研究使用 |
||||
计算机 |
软件要求 |
Invitrogen Attune 流式细胞仪软件 |
|||
显示器 |
23 英寸平板显示器(1,920 x 1,080 分辨率);支持双显示器 |
||||
计算机 |
台式电脑 |
||||
操作系统 |
Microsoft™ Windows™ 10 64 位 |
||||
FCS 文件格式 |
FCS 3.1、3.0 |
||||
处理器 |
Intel™ Core™ i7 处理器 |
||||
RAM |
32 GB |
||||
硬盘 |
2 × 2 TB SATA 3.0 Gb/s,8 MB 数据突发高速缓存;集成 RAID1 控制器 |
||||
安装要求 |
电源要求 |
100–240伏,50/60赫兹,<150瓦 |
|||
散热器 |
<150瓦 |
||||
工作温度范围 |
15–30°C (59–86°F) |
||||
工作湿度 |
10-90%,无冷凝 |
||||
声频噪声 |
1.0米处 <65分贝 |
||||
仪器尺寸(高 x 宽 x 深) |
约 40 × 58 × 43厘米 (16 × 23 × 17英寸),包括溶液瓶 |
||||
重量 |
约 29 公斤(64 磅) |
仅供研究使用。不适用于诊断程序。