Search Thermo Fisher Scientific
查找一代 Invitrogen Attune 流式细胞仪的技术资源,包括产品手册、试剂选择指南、软件下载信息,以及仪器配套耗材和配件订购信息。
通过新一代 Attune NxT 流式细胞仪拓展您的研究能力
激光器 | 默认滤光片 (nm) | 滤光片范围 (nm) | 荧光染料 | 其他荧光试剂 |
---|---|---|---|---|
紫激光 405 nm | 450/40 | 430-470 | Alexa Fluor 405 Pacific Blue | PO-PRO-1 DyeCycle Violet 可Fixable Violet Dead Cell Stain CellTrace Violet Calcein Violet SYTOX Blue FxCycle Violet Click-iT Pacific Blue |
522/31 | 507-537 | Qdot 525 Horizon V500 | Fixable Aqua Dead Cell Stain F2N12S(凋亡) | |
603/48 | 579-627 | Pacific Orange Qdot 605 | Fixable Yellow Dead Cell Stain F2N12S(死活) | |
蓝激光 488 nm | 530/30 | 515-545 | Alexa Fluor 488 | Calcein Fluo-3/Fluo-4 TO-PRO-1 iodide CFSE GFP JC-1/DiOC2(3) SYTOX Green DyeCycle Green Rhodamine123 YO-PRO-1 iodide Fixable Green Dead Cell Stain Click-iT Alexa Fluor 488 |
574/26 | 561-587 | PE | PI Fura Red AM cell permeant DyeCycle Orange JC-1/DiOC2(3) pHrodo Phagocytosis Particle Labeling Kit SNARF(low pH)isomer SYTOX Orange Dead cell stain | |
640LP | >640 | PE-Alexa Fluor 610 PerCP PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 TRI-COLOR (TC) PE-Cy5 PerCP-Cy5.5 PE-Cy7 PE-PE-Alexa Fluor 750 Qdot 655 Qdot 705 Qdot 800 | JC-1/DiOC2(3) Fixable Red Dead Cell Stain 7-AAD SNARF(high pH)isomers SYTOX AADvanced 死活细胞染料 DyeCycle Ruby |
激光器 | 默认滤光片 (nm) | 滤光片范围 (nm) | 荧光染料 | 其他荧光试剂 |
---|---|---|---|---|
蓝激光 488 nm | 530/30 | 515-545 | Alexa Fluor 488 | Calcein Fluo-3/Fluo-4 TO-PRO-1 iodide CFSE GFP JC-1/DiOC2(3) SYTOX Green DyeCycle Green Rhodamine123 YO-PRO-1 iodide Fixable Green Dead Cell Stain Click-iT Alexa Fluor 488 |
574/26 | 561-587 | PE | PI Fura Red AM cell permeant DyeCycle Orange JC-1/DiOC2(3) pHrodo Phagocytosis Particle Labeling Kit SNARF(low pH)isomers SYTOX Orange Dead cell stainSYTOX | |
690/50 | 665-715 | Qdot 705 PerCP TRI-COLOR PE-Cy5 PerCP-Cy5.5 PE-Cy5.5 | Vybrant Dye Cycle Ruby | |
780/60 | 750-810 | PE-Alexa Fluor 750 Qdot 800 PE-Cy 7 | Vybrant Dye Cycle Ruby | |
Red 637 nm | 660/20 | 650-670 | Allophycocyanin (APC) Alexa Fluor 647 | Fixable Far Red Dead Cell Stain Click-iT Alexa Fluor 647 FxCycle Far Red SYTOX Red Dead cell stain TO-PRO-3 |
780/60 | 750-810 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy 7 | Fixable Near-IR Dead Cell Stain Vybrant Dye Cycle Ruby |
Invitrogen 自动进样器兼容一代 Attune 流式细胞仪,支持灵活进行自动化多样品处理,具有以下优势:
一代Attune 流式细胞仪软件可免费下载,无需任何额外成本即可安装到任意一台台式机或笔记本电脑上。您可以在自己的计算机上轻松进行实验结果分析,不影响其他用户继续在 Attune 流式细胞仪上进行样本检测。下载前,请通过下表判断仪器使用的软件版本。
如果您早于 2013 年 1 月 1 日购买了不含自动进样器的 Attune 流式细胞仪,则可能是在 Windows XP 系统上运行 v1.2.5 版软件。如要享受 v2.1.0 版软件的优势,您需要购买升级套装;也可购买 Attune 自动进样器免费升级至 v2.1.0 版。
Attune 计算机升级套装(货号 4481653)包括: