Histogram of 2 distinct peaks of viable/live cells and dead cell
若想区分出活细胞群与死细胞群,使用流式细胞术检测细胞活性非常值得信赖。在流式结果中,去除死细胞可以保证实验结果和分析的准确性;死细胞经常表现为假阳性,因为在其细胞膜上会发生内化及与很多试剂的非特异性结合。
流式细胞术检测细胞活性可以用于可固定和非固定的细胞样品,兼容于多数流式仪器配置以及很广荧光染料光谱。
  • LIVE/DEAD Fixable细胞活性检测
官网飞享价 低至25折起!
  • eBioscience FVD eFluor细胞活性检测
  • SYTOX 死细胞染料
  • 经典的 DNA 结合死细胞染料
  • CellTrace Calcein AM 染料
  • 膜完整性活性检测试剂盒
  • 代谢活性检测试剂盒
  • 细菌膜电位检测试剂盒
  • 膜完整性酵母活性检测试剂盒
  • 代谢活性酵母活性检测试剂盒
LIVE/DEAD 可固定细胞活性染料eBioscience FVD可固定细胞活性染料非可固定细胞活性染料细菌活性与活力试验酵母活性与活力试验
胺反应性染料胺反应性染料核酸结合染料酶底物细菌试剂盒酵母试剂盒
可固定可固定非固定非固定非固定,可固定非固定
细胞膜不可透过细胞膜不可透过细胞膜不可透过细胞膜可透过膜不可透过;膜可透过膜不可透过;膜可透过
  • 与细胞胺蛋白反应
  • 与细胞胺蛋白反应
  • 基于细胞膜完整性
  • 与细胞中的酶反应
  • 基于膜完整性
  • 指示还原酶活性
  • 评价细菌活性
  • 基于膜的完整性
  • 与酵母中的酶反应
死细胞死细胞死细胞活细胞活细胞;死细胞活细胞;死细胞
UV—Near IRUV—Near IRUV, Violet, Blue, Yellow, RedUV, Violet, Blue, YellowViolet, Blue, YellowBlue, Yellow
资源
流式细胞分析实验方案
光谱流式基础知识
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。
5步法实验资源
支持
流式细胞支持中心—查找流式细胞工作流程中各种技术支持,包括实验技巧和深入疑难解答等。
流式配色设计支持—联系赛默飞科学家,讨论您的实验需求、解决您遇到的实验问题。
联系我们