Search Thermo Fisher Scientific
我们将广泛的细胞转染方案和引用文献合并为一个易于使用的工具。根据细胞类型,细胞系,有效载荷,转染产品或文档类型缩小结果。您将看到协议及其效率列表。
转染方案和引文工具包含针对多种细胞系和类型的特定资源,包括 HeLa 细胞, CHO 细胞, Jurkat 细胞和许多其他类型。还根据所需产品 (例如 LipofectamineTM EOR Neon 电穿孔系统) 和有效载荷对方案和引文进行了分类,使您可以轻松缩小对您最适合您实验的细胞培养转染方案的搜索范围。
查找针对您细胞系的效率,存活率和可重复性而优化的实验方案。该工具中提供的细胞系包括但不限于以下内容。
细胞类型 | 来源 |
---|---|
A549 | 人肺癌 |
ACHN | 人肾癌 |
C6 | 大鼠胶质瘤 |
Caco-2 | 人结结直肠腺癌 |
CHO-K1 | 地鼠卵巢 |
COS-7 | 猴肾脏成纤维细胞 |
D3 | 小鼠胚胎干细胞 |
HCT-116 | 人结肠癌 |
HEK 293 | 人胚胎肾脏 |
HeLa | 人宫颈癌 |
HepG2 | 人肝癌 |
HL60 | 人成淋巴细胞 |
HT29 | 人结肠腺癌 |
HT-1080 | 人纤维肉瘤 |
HUVEC | 人脐静脉索 |
IMR-90 | 人胚胎肺 |
Jurkat | 人 T 细胞白血病 |
K-562 | 人骨髓性白血病 |
LNCap | 人前列腺癌 |
MCF-7 | 人乳腺癌 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌 |
MDA-MB-435 | 人乳腺癌 |
Molt-4 | 人 T 淋巴母细胞 |
NCI-H460 | 人大细胞肺癌 |
NHFF | 人二倍体成纤维细胞 |
NIH-3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
NTera2 | 人胚胎癌干细胞 |
PC-3 | 人前列腺癌 |
PC12 | 大鼠神经元 |
SK-BR3 | 人乳腺癌 |
SK-MEL-28 | 人恶性黑色素瘤 |
SK-OV-3 | 人卵巢腺癌 |
THP-1 | 人单核细胞白血病 |
Thermo Fisher Scientific 转染产品旨在获得高效且可重复的结果。探索专为与特定产品配合使用而设计的方案,包括:
AAV-MAX 转染试剂盒 | Lipofectamine™ CRISPRMAX 试剂 |
Expi293 表达系统 | Lipofectamine LTX 试剂 |
ExpiCHO 表达系统 | Lipofectamine MessengerMAX 试剂 |
ExpiSf 表达系统 | Lipofectamine RNAiMAX 试剂 |
FreeStyle MAX 试剂 | Lipofectamine 干细胞试剂 |
Invivofectamine 3.0 试剂 | LV-MAX 转染试剂盒 |
Lipofectamine 2000 试剂 | Neon 转染系统 |
Lipofectamine 3000 试剂 | Xenon 电转染系统: |
我们提供十分完整的转染试剂产品系列,在传统或难以转染的细胞系中拥有 DNA、siRNA、Stealth™ RNAi 和 Invitrogen BLOCK-iT RNAi 载体递送的出色性能。计划 RNAi 实验时,请参阅 RNAi 成功的七个步骤。
使用 转染方案 & 引文 粪便查找您所需的 RNAi 和 siRNA 方案,并探索 用于高级和高效递送 siRNA 的 Lipofectamine RNAiMAX 试剂 (参见使用 Lipofectamine RNAiMAX 试剂的通用转染方案)。
Stealth RNAi siRNA 或 siRNA 双链的转染浓度通过将所用摩尔量除以取决于最终转染体积(即起始培养基体积加转染混合物体积)确定。µL µL 孔板, 通常在 100 μ L 转染混合物中将 0.5-5 pmol siRNA 转染到每个孔中 500 μ L 的培养基中,并给出 1 至 10 nm 的最终浓度。如果要一式三份地转染,则通过将 0.1–1 uL 的 20 µM 储液添加至 399 µL 的 Gibco Opti-MEM 中来制作 400µL 的 5x 转染混合物。µL 向每个孔中加入 100 μ L 此转染混合物。20 M Stealth™ RNAi 或 siRNA = 20 pmol/L。
Neon 转染系统 可提供创新的 电穿孔方法,帮助您在难以转染的细胞 (包括免疫细胞,原代细胞和干细胞) 中实现高转染效率。
使用转染方案的 & 引文工具,查找 Neon 电穿孔系统特定方案。这些方案包括有关细胞系或原代细胞的一般信息,使用的电穿孔参数,获得的转染效率和存活率以及电穿孔后细胞的明场和荧光显微镜图像。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。