Search Thermo Fisher Scientific
重组蛋白表达可用于生命科学研究的各个领域–从细胞蛋白分析到药物开发高产量蛋白生产。如果您对外包蛋白表达和纯化步骤感兴趣,我们的 GeneArt 蛋白纯化服务可以为您提供一种快速、可靠的方法,我们通过瞬时转染的哺乳动物或昆虫细胞获得正确折叠的天然蛋白。我们对整个工作流程中使用的条件进行了优化,通常可高效获得高产量纯化蛋白。然后,通过 ExpiCHO 表达系统为您提供蛋白服务。
下载并填写蛋白表达&纯化需求表 ,然后将其通过电子邮件(geneartprotein@thermofisher.com)发送至 GeneArt 蛋白服务团队。我们将为您回复报价和生产时间。(报价取决于项目具体信息,我们将在您咨询后为您提供报价。)
启动项目的基本要求:
为了帮助确保获得最佳基因表达和最大设计灵活性,我们建议从每个蛋白表达项目着手,首先使用表达优化的基因序列和优化的表达载体。
了解更多:
优化的表达质粒与我们适用于高产量重组蛋白表达的先进哺乳动物表达系统相结合,为您的结果带来不同。
了解有关优化表达系统和转染条件的更多信息:
我们通常使用最先进的纯化方案,但也可以使用您发送给我们的定制方案。
服务特色:
对于所有蛋白表达和纯化项目,标准方法为执行几个基本的质量控制(QC)步骤并详细存档。包括采用 SDS-PAGE 和 Western blot 方法分析样品。我们还可以根据您的特定项目要求,提供其他质量控制方法,包括内毒素测试和 HPLC 法分析 SEC。我们可以根据需要自定义所有文档。成功通过所有 QC 检查后,放行纯化蛋白以进行装运。
可交付的产品:
启动项目的基本要求:
为了帮助确保获得最佳基因表达和最大设计灵活性,我们建议从每个蛋白表达项目着手,首先使用表达优化的基因序列和优化的表达载体。
了解更多:
优化的表达质粒与我们适用于高产量重组蛋白表达的先进哺乳动物表达系统相结合,为您的结果带来不同。
了解有关优化表达系统和转染条件的更多信息:
我们通常使用最先进的纯化方案,但也可以使用您发送给我们的定制方案。
服务特色:
对于所有蛋白表达和纯化项目,标准方法为执行几个基本的质量控制(QC)步骤并详细存档。包括采用 SDS-PAGE 和 Western blot 方法分析样品。我们还可以根据您的特定项目要求,提供其他质量控制方法,包括内毒素测试和 HPLC 法分析 SEC。我们可以根据需要自定义所有文档。成功通过所有 QC 检查后,放行纯化蛋白以进行装运。
可交付的产品:
所有内部生产: 从寡核苷酸合成到纯化蛋白的每个步骤都是机密信息,无需协调其他供应商
处理时间短: 从基因到蛋白仅需 30 个工作日起
可靠且先进的表达系统: FreeStyle 293、FreeStyle CHO、Expi 293、ExpiCHO、Bac-to-Bac 细胞系。所有市售试剂
卓越的基因表达优化: 专有 GeneOptimizer 软件
范围: 研究范围从 30 mL-25 L
定制服务: 即用型客户纯化方案,可扩展的功能
敬业且经验丰富的项目管理团队:在所有项目阶段都进行密切交流,拥有大型项目经验:
活跃 MSA 与大型制药公司
安全 E-business 解决方案:独特的门户网站
服务 | 描述 | 交付形式 |
---|---|---|
从基因到蛋白 指定培养量 | 使用客户指定培养量的瞬时转染 HEK293、CHO 或昆虫细胞培养物进行蛋白表达和纯化 |
|
从基因到蛋白 指定蛋白量 |
|
|
从基因到蛋白 试验性的 | 确定瞬时转染 HEK293、CHO 或昆虫细胞产量的可行性研究 |
|
请与我们的支持团队联系:geneartprotein@thermofisher.com,获取您的项目设置与报价。
服务项目阶段或特征 | 标准规格 |
---|---|
哺乳动物表达系统 |
|
昆虫表达系统 |
|
表达范围 |
|
纯化方法 |
|
亲和标签 |
|
附加选项 |
|
请与我们的支持团队联系:geneartprotein@thermofisher.com,获取您的项目设置与报价。
质控标准 | 文档 |
---|---|
SDS-PAGE,考马斯亮蓝蛋白染色 | 包含在标准 QC 中 |
分光光度法测定蛋白浓度 | 包含在标准 QC 中 |
标签特异性抗体的 Western blot 分析 | 包含在标准 QC 中 |
毛细管电泳,通过紫外吸收和/或荧光法进行检测 | 根据要求 |
分析 SEC(HPLC) | 根据要求 |
LAL 法测定内毒素 | 根据要求 |
服务 | 描述 | 交付形式 |
---|---|---|
从基因到蛋白 指定培养量 | 使用客户指定培养量的瞬时转染 HEK293、CHO 或昆虫细胞培养物进行蛋白表达和纯化 |
|
从基因到蛋白 指定蛋白量 |
|
|
从基因到蛋白 试验性的 | 确定瞬时转染 HEK293、CHO 或昆虫细胞产量的可行性研究 |
|
请与我们的支持团队联系:geneartprotein@thermofisher.com,获取您的项目设置与报价。
服务项目阶段或特征 | 标准规格 |
---|---|
哺乳动物表达系统 |
|
昆虫表达系统 |
|
表达范围 |
|
纯化方法 |
|
亲和标签 |
|
附加选项 |
|
请与我们的支持团队联系:geneartprotein@thermofisher.com,获取您的项目设置与报价。
质控标准 | 文档 |
---|---|
SDS-PAGE,考马斯亮蓝蛋白染色 | 包含在标准 QC 中 |
分光光度法测定蛋白浓度 | 包含在标准 QC 中 |
标签特异性抗体的 Western blot 分析 | 包含在标准 QC 中 |
毛细管电泳,通过紫外吸收和/或荧光法进行检测 | 根据要求 |
分析 SEC(HPLC) | 根据要求 |
LAL 法测定内毒素 | 根据要求 |
在本例中,我们比较了源自优化序列的两种抗体相对其野生型对应物的表达水平。使用 GeneOptimizer 算法对两个抗体编码基因的开放阅读框(ORF)进行了优化,以用于人类表达。内部进行基因合成,亚克隆到 Invitrogen pcDNA 3.3 载体中并进行质粒制备。使用 30 mL Invitrogen FreeStyle 293 细胞对得到的四个构建体(两种抗体,每种各一个野生型和一个优化序列)进行表达,一式两份。使用 ProtA BLItz 系统(ForteBio、PALL Corp.)测定表达水平。
归一化为野生型水平后的表达分析结果清晰表明,序列优化抗体显著增加(图 1)。这意味着可以以较低的总体项目成本快速高效获得高水平纯化蛋白。
图 1.野生型与序列优化抗体的表达对比。将平均蛋白表达归一化为野生型序列的平均表达。
如果您已经拥有优化过的表达构建体和/或表达方案,也可以使用我们的设施和这些方案来纯化您的蛋白。有关更多详细详情,请发送电子邮件至 geneartprotein@thermofisher.com。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。