Search Thermo Fisher Scientific
备注:BindIx 软件需要使用 1809 (17763.0)版本或更高版本的 Windows 10 系统。
核酸 | 样本类型 | 试剂盒名称 | SKU | 规格 | 软件方案 |
---|---|---|---|---|---|
RNA | 唾液 | MagMAX 病毒/病原体试剂盒 (MVP I) | A48310 A42352 | 多达2,000次制备 多达200次制备 | MagMAX Viral/Pathogen RNA Saliva Flex |
MagMAX 病毒/病原体 II 试剂盒 (MVPII) | A48383 | 多达2,000次制备 | |||
DNA | 血液、口腔拭子 | MagMAX DNA 多样本 Ultra | A25597 A25598 | 500 次制备 2,500 次制备 | MagMAX DNA Blood Buccal Duo Prime Flex |
DNA | 血液、口腔拭子 | MagMAX DNA 多样本 Ultra,含额外蛋白酶 K 和磁珠 | A25919 A25920 | 500 次制备 2,500 次制备 | MagMAX DNA Blood Buccal Duo Prime Flex |
DNA | 血液、口腔拭子 | MagMAX DNA 多样本 | 4413020 | 50 次制备 | MagMAX DNA Blood Buccal Duo Prime Flex |
DNA | 血液、口腔拭子 | MagMAX-96 DNA 多样本 | 4413021 4413022 | 96 次制备 5 X 96 次制备 | MagMAX DNA Blood Buccal Duo Prime Flex |
DNA | PCR 反应产物 | ChargeSwitch PCR 产物纯化试剂盒 | CS12000 CS1200010 | 100 次制备 960 次制备 | ChargeSwitch PCR reaction Flex |
DNA | 组织、细胞 | MagMAX DNA 多样本 Ultra | A25597 A25598 | 500 次制备 2,500 次制备 | MagMAX DNA tissue cells Duo Prime Flex |
DNA | 组织、细胞 | MagMAX DNA 多样本 Ultra,含额外蛋白酶 K 和磁珠 | A25919 A25920 | 500 次制备 2,500 次制备 | MagMAX DNA tissue cells Duo Prime Flex |
DNA | 组织、细胞 | MagMAX DNA 多样本 | 4413021 | 50 次制备 | MagMAX DNA tissue cells Duo Prime Flex |
DNA | 组织、细胞 | MagMAX-96 DNA 多样本 | 4413021 4413022 | 96 次制备 5 X 96 次制备 | MagMAX DNA tissue cells Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 病原体 RNA/DNA | 4462359 | 480 次制备 | MagMAX Pathogen Std Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 病毒 RNA | AM1836 | 96 次制备 | MagMAX Pathogen Std Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 总核酸 | AM1840 | 100 次制备 | MagMAX Pathogen Std Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 病原体 RNA/DNA | 4462359 | 480 次制备 | MagMAX Pathogen High Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 病毒 RNA | AM1836 | 96 次制备 | MagMAX Pathogen High Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 总核酸 | AM1840 | 100 次制备 | MagMAX Pathogen High Volume Duo Prime Flex |
RNA | 病毒 | MagMAX-96 AI/ND 病毒 RNA 分离试剂盒 | AM1835 | 384 次制备 | MagMAX AI/ND Viral RNA Duo Prime Flex |
RNA/ microRNA | 组织、细胞 血液、血浆、尿液 | MagMAX mirVana 总 RNA | A27828 | 96 次制备 | MagMAX mirVana tissue cells Duo Prime Flex MagMAX mirVana biofluids Duo Prime Flex |
DNA | 血浆 | MagMAX 细胞游离 DNA | A29319 | 96 次制备 | MagMAX Cell-Free DNA 2mL plasma Duo Prime Flex MagMAX Cell-Free DNA 4mL plasma Duo Prime Flex |
RNA | 组织、细胞、植物 | MagMAX-96 总 RNA | AM1830 | 96 次制备 | MagMAX Total RNA tissue cell plant Duo Prime Flex |
RNA | 血液 | MagMAX 试剂盒,用于稳定血液(Paxgene 管) | 4451894 | 96 次制备 | MagMAX for Paxgene tubes Duo Prime Flex |
RNA | 血液 | MagMAX 试剂盒,用于稳定血液(Tempus 管) | 4451893 | 96 次制备 | MagMAX for Tempus tubes Duo Prime Flex |
DNA | 白细胞 | MagMAX DNA 多样本 Ultra | A25597 | 500 次制备 | MagMAX DNA leukocytes Duo Prime Flex |
mRNA | Dynabeads mRNA Direct | 61011 61012 | 5 mL 10 mL | Dynabeads mRNA from crude samples Duo Prime Flex | |
RNA | MagMAX 微阵列总 RNA 分离试剂盒 | AM1839 | 96 次制备 | MagMAX for Microarrays with 100uL aqueous phase Duo Prime Flex | |
DNA | FFPE | MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 | A31881 | 1个试剂盒 | MagMAX FFPE Ultra DNA only Duo Prime Flex |
RNA | FFPE | MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 | A31881 | 1个试剂盒 | MagMAX FFPE Ultra RNA only Duo Prime Flex |
RNA/DNA | FFPE | MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 | A31881 | 1个试剂盒 | MagMAX FFPE Ultra DNA and RNA Duo Prime Flex |
† 策略(间接法或直接法)。这涉及到结合步骤的顺序,它主要与免疫沉淀方案有关。间接法方案包括先孵育含有目标的样本和抗体,然后再和磁珠一起孵育。直接法方案包括先孵育磁珠和抗体(结合或共价偶联 IP 抗体),然后磁珠—抗体复合物和样本一起进行孵育。
配体 | 产品 | 方案名称:描述 | 策略† | 下载文件 |
---|---|---|---|---|
蛋白 A | DynaGreen Protein A | IP DynaGreen Protein A Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | DynaGreen Protein A | IP DynaGreen Protein A Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A/G | DynaGreen Protein A/G | IP DynaGreen Protein A/G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A/G | DynaGreen Protein A/G | IP DynaGreen Protein A/G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
Capture Select | DynaGreen Capture Select | IP DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
Capture Select | DynaGreen Capture Select | IP DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
抗体 | 固定在磁珠上的 FabRICATOR MagIC | High throughput parallel analysis of antibodies | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | Dynabeads Protein A | IP Dynabeads M-280 Protein A G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | Dynabeads Protein A | IP Dynabeads M-280 Protein A G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | Dynabeads Protein A 免疫沉淀试剂盒 | IP Dynabeads M-280 Protein A G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | Dynabeads Protein A 免疫沉淀试剂盒 | IP Dynabeads M-280 Protein A G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 G | Dynabeads Protein G | IP Dynabeads M-280 Protein A G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 G | Dynabeads Protein G | IP Dynabeads M-280 Protein A G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 G | Dynabeads Protein G 免疫沉淀试剂盒 | IP Dynabeads M-280 Protein A G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 G | Dynabeads Protein G 免疫沉淀试剂盒 | IP Dynabeads M-280 Protein A G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
绵羊抗小鼠 IgG | Dynabeads 绵羊抗小鼠 IgG | IP Dynabeads M-280 SAM SAR Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
绵羊抗兔 IgG | Dynabeads 绵羊抗兔 IgG | IP Dynabeads M-280 SAM SAR Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
链霉亲和素 | Dynabeads M-280 链霉亲和素 | IP Dynabeads M-280 SA Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
谷胱甘肽 | Pierce 谷胱甘肽琼脂糖磁珠 | Purify GST tag Magnetic Agarose GSH Direct: GST 融合蛋白纯化 | 直接法 | Flex Duo Prime |
Ni-IMAC | Pierce 高载量 Ni-IMAC 磁珠(EDTA 兼容) | Purify His tag Magnetic Agarose Ni-IMAC Direct | 直接法 | Flex Duo Prime |
Ni-NTA | Pierce Ni-NTA 琼脂糖磁珠 | Purify His tag Magnetic Agarose Ni-NTA Direct: His 标签融合蛋白纯化 | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A/G | Pierce Protein A/G 琼脂糖磁珠 | Purify Ab Magnetic Agarose Protein AG Direct: 含 Fc 区域 IgG 的抗体纯化 | 直接法 | Flex Duo Prime |
抗 HA 抗体 | Pierce 抗 HA 磁珠 | IP HA tag Pierce anti-HA Ab Direct: HA 标签融合蛋白纯化或免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex |
抗 c-Myc 抗体 | Pierce 抗 c-Myc 磁珠 | IP Myc tag Pierce anti-Myc Ab Direct: Myc 标签融合蛋白纯化或免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex |
谷胱甘肽 | Pierce 谷胱甘肽磁珠 | Purify GST tag Pierce GSH Direct: GST 融合蛋白纯化或 pull-down | 直接法 | Flex |
Ni-NTA | HisPur Ni-NTA 磁珠 | Purify His tag Pierce Ni-NTA Direct: His 标签融合蛋白纯化或 pull-down | 直接法 | Flex |
NHS 酯 | Pierce NHS-活化磁珠 | Couple Pierce NHS ester Direct: 伯胺分子(蛋白、肽)的偶联(固定) | 直接法 | Flex |
NHS 酯 | Pierce NHS-活化磁珠 | IP Pierce NHS ester Direct: 偶联(固定)的伯胺分子(蛋白、肽)的亲和纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce Protein A/G 磁珠 | Purify Ab Pierce Protein AGL Direct: 含 Fc 区域 IgG 的抗体纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 A | Pierce Protein A 磁珠 | Purify Ab Pierce Protein AGL Direct: 含 Fc 区域 IgG 的抗体纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 G | Pierce Protein G 磁珠 | Purify Ab Pierce Protein AGL Direct: 含 Fc 区域 IgG 的抗体纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 L | Pierce Protein L 磁珠 | Purify Ab Pierce Protein AGL Direct: 含有 kappa 轻链的免疫球蛋白的抗体纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce Protein A/G 磁珠 | IP Pierce Protein AGL Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex |
蛋白 A | Pierce Protein A 磁珠 | IP Pierce Protein AGL Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex |
蛋白 G | Pierce Protein G 磁珠 | IP Pierce Protein AGL Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce 经典磁珠法 IP/Co-IP 试剂盒 | IP Pierce Protein AGL Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex |
NHS 酯 | Pierce 直接磁珠法 IP/Co-IP 试剂盒 | IP Pierce Direct IP Kit Direct: IgG、蛋白或肽与磁珠偶联(固定化)后免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) 或 pull-down | 直接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce 交联磁珠法 IP/Co-IP 试剂盒 | IP Pierce Crosslink IP Kit Direct: IgG 交联磁珠后免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce 磁珠 ChIP 试剂盒 | ChIP Pierce ChIP Kit Indirect: 蛋白质 - DNA 复合物的染色质免疫沉淀 (ChIP) | 间接法 | Flex |
链霉亲和素 | Pierce 链霉亲和素磁珠 | IP Pierce SA heated elution Indirect: 用加热洗脱法纯化或富集生物素化或脱硫生物素化分子 | 间接法 | Flex |
链霉亲和素 | Pierce 链霉亲和素磁珠 | IP Pierce SA low pH elution Indirect: 用低 pH 洗脱法纯化或富集生物素化或脱硫生物素化分子 | 间接法 | Flex |
二氧化钛 (TiO2) | Pierce 二氧化钛磁珠磷酸肽富集试剂盒 | Enrich pPep Pierce pPep Kit Direct deepwell plate: 磷酸肽在深孔板中的富集(含磷酸化氨基酸的肽,如磷酸丝氨酸和磷酸酪氨酸) | 直接法 | Flex |
二氧化钛 (TiO2) | Pierce 二氧化钛磁珠磷酸肽富集试剂盒 | Enrich pPep Pierce pPep Kit Direct PCR plate: 磷酸肽在 PCR 板中的富集(含磷酸化氨基酸的肽,如磷酸丝氨酸和磷酸酪氨酸) | 直接法 | Flex |
备注:BindIx 软件需要使用 1809 (17763.0)版本或更高版本的 Windows 10 系统。
核酸 | 样本类型 | 试剂盒名称 | SKU | 规格 | 软件方案 |
---|---|---|---|---|---|
RNA | 唾液 | MagMAX 病毒/病原体试剂盒 (MVP I) | A48310 A42352 | 多达2,000次制备 多达200次制备 | MagMAX Viral/Pathogen RNA Saliva Flex |
MagMAX 病毒/病原体 II 试剂盒 (MVPII) | A48383 | 多达2,000次制备 | |||
DNA | 血液、口腔拭子 | MagMAX DNA 多样本 Ultra | A25597 A25598 | 500 次制备 2,500 次制备 | MagMAX DNA Blood Buccal Duo Prime Flex |
DNA | 血液、口腔拭子 | MagMAX DNA 多样本 Ultra,含额外蛋白酶 K 和磁珠 | A25919 A25920 | 500 次制备 2,500 次制备 | MagMAX DNA Blood Buccal Duo Prime Flex |
DNA | 血液、口腔拭子 | MagMAX DNA 多样本 | 4413020 | 50 次制备 | MagMAX DNA Blood Buccal Duo Prime Flex |
DNA | 血液、口腔拭子 | MagMAX-96 DNA 多样本 | 4413021 4413022 | 96 次制备 5 X 96 次制备 | MagMAX DNA Blood Buccal Duo Prime Flex |
DNA | PCR 反应产物 | ChargeSwitch PCR 产物纯化试剂盒 | CS12000 CS1200010 | 100 次制备 960 次制备 | ChargeSwitch PCR reaction Flex |
DNA | 组织、细胞 | MagMAX DNA 多样本 Ultra | A25597 A25598 | 500 次制备 2,500 次制备 | MagMAX DNA tissue cells Duo Prime Flex |
DNA | 组织、细胞 | MagMAX DNA 多样本 Ultra,含额外蛋白酶 K 和磁珠 | A25919 A25920 | 500 次制备 2,500 次制备 | MagMAX DNA tissue cells Duo Prime Flex |
DNA | 组织、细胞 | MagMAX DNA 多样本 | 4413021 | 50 次制备 | MagMAX DNA tissue cells Duo Prime Flex |
DNA | 组织、细胞 | MagMAX-96 DNA 多样本 | 4413021 4413022 | 96 次制备 5 X 96 次制备 | MagMAX DNA tissue cells Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 病原体 RNA/DNA | 4462359 | 480 次制备 | MagMAX Pathogen Std Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 病毒 RNA | AM1836 | 96 次制备 | MagMAX Pathogen Std Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 总核酸 | AM1840 | 100 次制备 | MagMAX Pathogen Std Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 病原体 RNA/DNA | 4462359 | 480 次制备 | MagMAX Pathogen High Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 病毒 RNA | AM1836 | 96 次制备 | MagMAX Pathogen High Volume Duo Prime Flex |
RNA/DNA | 病毒 | MagMAX 总核酸 | AM1840 | 100 次制备 | MagMAX Pathogen High Volume Duo Prime Flex |
RNA | 病毒 | MagMAX-96 AI/ND 病毒 RNA 分离试剂盒 | AM1835 | 384 次制备 | MagMAX AI/ND Viral RNA Duo Prime Flex |
RNA/ microRNA | 组织、细胞 血液、血浆、尿液 | MagMAX mirVana 总 RNA | A27828 | 96 次制备 | MagMAX mirVana tissue cells Duo Prime Flex MagMAX mirVana biofluids Duo Prime Flex |
DNA | 血浆 | MagMAX 细胞游离 DNA | A29319 | 96 次制备 | MagMAX Cell-Free DNA 2mL plasma Duo Prime Flex MagMAX Cell-Free DNA 4mL plasma Duo Prime Flex |
RNA | 组织、细胞、植物 | MagMAX-96 总 RNA | AM1830 | 96 次制备 | MagMAX Total RNA tissue cell plant Duo Prime Flex |
RNA | 血液 | MagMAX 试剂盒,用于稳定血液(Paxgene 管) | 4451894 | 96 次制备 | MagMAX for Paxgene tubes Duo Prime Flex |
RNA | 血液 | MagMAX 试剂盒,用于稳定血液(Tempus 管) | 4451893 | 96 次制备 | MagMAX for Tempus tubes Duo Prime Flex |
DNA | 白细胞 | MagMAX DNA 多样本 Ultra | A25597 | 500 次制备 | MagMAX DNA leukocytes Duo Prime Flex |
mRNA | Dynabeads mRNA Direct | 61011 61012 | 5 mL 10 mL | Dynabeads mRNA from crude samples Duo Prime Flex | |
RNA | MagMAX 微阵列总 RNA 分离试剂盒 | AM1839 | 96 次制备 | MagMAX for Microarrays with 100uL aqueous phase Duo Prime Flex | |
DNA | FFPE | MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 | A31881 | 1个试剂盒 | MagMAX FFPE Ultra DNA only Duo Prime Flex |
RNA | FFPE | MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 | A31881 | 1个试剂盒 | MagMAX FFPE Ultra RNA only Duo Prime Flex |
RNA/DNA | FFPE | MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 | A31881 | 1个试剂盒 | MagMAX FFPE Ultra DNA and RNA Duo Prime Flex |
† 策略(间接法或直接法)。这涉及到结合步骤的顺序,它主要与免疫沉淀方案有关。间接法方案包括先孵育含有目标的样本和抗体,然后再和磁珠一起孵育。直接法方案包括先孵育磁珠和抗体(结合或共价偶联 IP 抗体),然后磁珠—抗体复合物和样本一起进行孵育。
配体 | 产品 | 方案名称:描述 | 策略† | 下载文件 |
---|---|---|---|---|
蛋白 A | DynaGreen Protein A | IP DynaGreen Protein A Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | DynaGreen Protein A | IP DynaGreen Protein A Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A/G | DynaGreen Protein A/G | IP DynaGreen Protein A/G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A/G | DynaGreen Protein A/G | IP DynaGreen Protein A/G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
Capture Select | DynaGreen Capture Select | IP DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
Capture Select | DynaGreen Capture Select | IP DynaGreen CaptureSelect Anti-IgG-Fc Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
抗体 | 固定在磁珠上的 FabRICATOR MagIC | High throughput parallel analysis of antibodies | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | Dynabeads Protein A | IP Dynabeads M-280 Protein A G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | Dynabeads Protein A | IP Dynabeads M-280 Protein A G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | Dynabeads Protein A 免疫沉淀试剂盒 | IP Dynabeads M-280 Protein A G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A | Dynabeads Protein A 免疫沉淀试剂盒 | IP Dynabeads M-280 Protein A G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 G | Dynabeads Protein G | IP Dynabeads M-280 Protein A G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 G | Dynabeads Protein G | IP Dynabeads M-280 Protein A G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 G | Dynabeads Protein G 免疫沉淀试剂盒 | IP Dynabeads M-280 Protein A G Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 G | Dynabeads Protein G 免疫沉淀试剂盒 | IP Dynabeads M-280 Protein A G Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex Duo Prime |
绵羊抗小鼠 IgG | Dynabeads 绵羊抗小鼠 IgG | IP Dynabeads M-280 SAM SAR Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
绵羊抗兔 IgG | Dynabeads 绵羊抗兔 IgG | IP Dynabeads M-280 SAM SAR Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
链霉亲和素 | Dynabeads M-280 链霉亲和素 | IP Dynabeads M-280 SA Direct: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex Duo Prime |
谷胱甘肽 | Pierce 谷胱甘肽琼脂糖磁珠 | Purify GST tag Magnetic Agarose GSH Direct: GST 融合蛋白纯化 | 直接法 | Flex Duo Prime |
Ni-IMAC | Pierce 高载量 Ni-IMAC 磁珠(EDTA 兼容) | Purify His tag Magnetic Agarose Ni-IMAC Direct | 直接法 | Flex Duo Prime |
Ni-NTA | Pierce Ni-NTA 琼脂糖磁珠 | Purify His tag Magnetic Agarose Ni-NTA Direct: His 标签融合蛋白纯化 | 直接法 | Flex Duo Prime |
蛋白 A/G | Pierce Protein A/G 琼脂糖磁珠 | Purify Ab Magnetic Agarose Protein AG Direct: 含 Fc 区域 IgG 的抗体纯化 | 直接法 | Flex Duo Prime |
抗 HA 抗体 | Pierce 抗 HA 磁珠 | IP HA tag Pierce anti-HA Ab Direct: HA 标签融合蛋白纯化或免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex |
抗 c-Myc 抗体 | Pierce 抗 c-Myc 磁珠 | IP Myc tag Pierce anti-Myc Ab Direct: Myc 标签融合蛋白纯化或免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex |
谷胱甘肽 | Pierce 谷胱甘肽磁珠 | Purify GST tag Pierce GSH Direct: GST 融合蛋白纯化或 pull-down | 直接法 | Flex |
Ni-NTA | HisPur Ni-NTA 磁珠 | Purify His tag Pierce Ni-NTA Direct: His 标签融合蛋白纯化或 pull-down | 直接法 | Flex |
NHS 酯 | Pierce NHS-活化磁珠 | Couple Pierce NHS ester Direct: 伯胺分子(蛋白、肽)的偶联(固定) | 直接法 | Flex |
NHS 酯 | Pierce NHS-活化磁珠 | IP Pierce NHS ester Direct: 偶联(固定)的伯胺分子(蛋白、肽)的亲和纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce Protein A/G 磁珠 | Purify Ab Pierce Protein AGL Direct: 含 Fc 区域 IgG 的抗体纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 A | Pierce Protein A 磁珠 | Purify Ab Pierce Protein AGL Direct: 含 Fc 区域 IgG 的抗体纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 G | Pierce Protein G 磁珠 | Purify Ab Pierce Protein AGL Direct: 含 Fc 区域 IgG 的抗体纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 L | Pierce Protein L 磁珠 | Purify Ab Pierce Protein AGL Direct: 含有 kappa 轻链的免疫球蛋白的抗体纯化 | 直接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce Protein A/G 磁珠 | IP Pierce Protein AGL Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex |
蛋白 A | Pierce Protein A 磁珠 | IP Pierce Protein AGL Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex |
蛋白 G | Pierce Protein G 磁珠 | IP Pierce Protein AGL Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce 经典磁珠法 IP/Co-IP 试剂盒 | IP Pierce Protein AGL Indirect: 免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 间接法 | Flex |
NHS 酯 | Pierce 直接磁珠法 IP/Co-IP 试剂盒 | IP Pierce Direct IP Kit Direct: IgG、蛋白或肽与磁珠偶联(固定化)后免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) 或 pull-down | 直接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce 交联磁珠法 IP/Co-IP 试剂盒 | IP Pierce Crosslink IP Kit Direct: IgG 交联磁珠后免疫沉淀 (IP) 或免疫共沉淀 (Co-IP) | 直接法 | Flex |
蛋白 A/G | Pierce 磁珠 ChIP 试剂盒 | ChIP Pierce ChIP Kit Indirect: 蛋白质 - DNA 复合物的染色质免疫沉淀 (ChIP) | 间接法 | Flex |
链霉亲和素 | Pierce 链霉亲和素磁珠 | IP Pierce SA heated elution Indirect: 用加热洗脱法纯化或富集生物素化或脱硫生物素化分子 | 间接法 | Flex |
链霉亲和素 | Pierce 链霉亲和素磁珠 | IP Pierce SA low pH elution Indirect: 用低 pH 洗脱法纯化或富集生物素化或脱硫生物素化分子 | 间接法 | Flex |
二氧化钛 (TiO2) | Pierce 二氧化钛磁珠磷酸肽富集试剂盒 | Enrich pPep Pierce pPep Kit Direct deepwell plate: 磷酸肽在深孔板中的富集(含磷酸化氨基酸的肽,如磷酸丝氨酸和磷酸酪氨酸) | 直接法 | Flex |
二氧化钛 (TiO2) | Pierce 二氧化钛磁珠磷酸肽富集试剂盒 | Enrich pPep Pierce pPep Kit Direct PCR plate: 磷酸肽在 PCR 板中的富集(含磷酸化氨基酸的肽,如磷酸丝氨酸和磷酸酪氨酸) | 直接法 | Flex |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。