Search Thermo Fisher Scientific
KingFisher 仪器 |
|
|
|
|
仪器尺寸 | 紧凑型台式 | 台式 | 台式 | 台式—集成机械臂液体处理器 |
通量水平 | 低至中等 | 中等到高 | 中等到高 | 超高 |
处理体积范围 |
|
|
|
|
每次运行的样品数量 | 6 或 12 | 24 或 96 | 24 或 96 | 24 或 96 |
可定制方案 | 是,用 PC 软件 | 是,用 PC 软件 | 是,用触摸屏或 PC 软件 | 是,用 PC 软件 |
加热/冷却 |
|
|
|
|
紫外灯 | 8 瓦(长达 16 小时) | 否 | 2 个紫外灯,最大 23 小时 59 分钟 | 否 |
订购信息 | 请联系销售
|
请联系销售
|
请联系销售 |
|
---|
主要的不同是通量、每次运行的样品数量以及不同型号处理孔板和过程的方式。
KingFisher全自动核酸提取纯化仪是多功能实验室样品制备仪器,设计精巧,可支持多种应用。
各种通量—每次运行 6–96 个样品,具体取决于仪器型号
可互换规格——可选择 24 孔板或 96 孔板,以便处理各种起始量的样品
方案定制——轻松编辑、修改或创建新方案
优化试剂——兼容多种磁珠试剂