Search Thermo Fisher Scientific
质粒 DNA 大提试剂盒 |
当尝试从体积在 100-500 mL 之间的过夜细菌培养物中纯化质粒时,应使用大提试剂盒。在选择质粒大提试剂盒时,科学家应优先考虑纯净、完整、无污染的高质量质粒 DNA。这对于确保下游应用中可靠和可重复的结果至关重要,有助于增强对实验结果的信心。
Thermo Fisher Scientific GeneJET 质粒大提试剂盒 可从细菌培养物中高效分离高质量质粒 DNA , μg 每次制备回收高达 750 μg。该试剂盒采用 60 分钟快速操作流程和便利的离心柱形式,产量高、浓度高,适用于各种分子生物学实验。
PureLink HiPure 质粒大提试剂盒 能从大肠杆菌中分离出转染级质粒 DNA,可获得 500-850 μg 高纯度 DNA。此试剂盒无需额外步骤即可去除污染物,有助于节省时间和人力。它用途广泛,适用于纯化各种类型和大小的质粒 DNA,包括 BAC、杆状病毒和 ssM13 DNA。
通过下表帮助您为质粒 DNA 大提选择合适的解决方案。
立即订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立即订购 | |
快速、经济高效 | 最广为接受的转染方案 | 利用集成的裂解物澄清过滤器快速纯化 | 利用集成的裂解液澄清过滤器和沉淀器进行快速纯化 | |
---|---|---|---|---|
GeneJET 质粒大提试剂盒 | PureLink HiPure 质粒大提试剂盒 | PureLink HiPure 质粒过滤大提试剂盒 | PureLink HiPure FP (过滤和沉淀)大提试剂盒 | |
纯度等级 | 分子 | 转染 | 转染 | 转染 |
总方案时间 | 60分钟 | 120分钟 | 90 min | 60分钟 |
产量 | 高达 750 µg | 高达 1 mg | 高达 1 mg | 高达 1 mg |
技术 | 硅胶膜 | 阴离子交换重力流柱 | 阴离子交换重力流柱 | 阴离子交换重力流柱,沉淀剂 |
澄清过滤器 | 否 | 否 | 是,节省 30 分钟 | 是,节省 30 分钟 |
制备规模 | 10、15 次制备 | 10、15 次制备 | 10、15 次制备 | 10、25 次制备 |
了解如何使用 Invitrogen PureLink HiPure 质粒过滤大提试剂盒纯化转染级质粒 DNA。
核酸纯化和分析支持中心
查找适用于您的核酸纯化 & 分析应用的提示、故障排除帮助和资源。