Search Thermo Fisher Scientific
质粒 DNA 小提 |
质粒小提是一种分子生物学技术,用于从细菌细胞中提取和纯化少量质粒 DNA。质粒是存在于细菌中的环状 DNA 分子,小提过程旨在分离质粒 DNA 以用于进一步分析或用于基因工程实验。该过程包括裂解细菌细胞,帮助去除杂质,并根据所需的 纯度,使用不同的技术纯化质粒 DNA。纯化后的质粒 DNA 可以根据实验的具体要求进行定量、定性和储存,以备将来使用。
当尝试从过夜细菌培养物中纯化体积在 1-5 mL 之间的质粒时,应使用小提规模试剂盒。在选择质粒小提试剂盒时,科学家应优先考虑所得质粒 DNA 的质量。质粒 DNA 的质量至关重要,因为它直接影响下游应用的成功率和准确性。高质量的质粒 DNA 应具有高纯度,不含基因组 DNA 、RNA 或蛋白质等杂质,这些杂质会干扰后续实验。此外,质粒 DNA 应完好无损,没有任何降解或碎片,因为这有助于确保所处理遗传物质的完整性。
Thermo Fisher GeneJET 质粒小提试剂盒 是一种采用硅胶膜技术的离心柱法试剂盒。它能产生高质量的质粒 DNA,每次分离过程可回收高达 20 μ g。该试剂盒采用快速便捷的方案,无需额外的提取或沉淀步骤,有助于提供纯化的DNA,可立即用于下游应用。
通过 PureLink HiPure 质粒小提试剂盒 ,科学家们可以在两小时内从 大肠杆菌中分离出高产量的纯质粒 DNA。该试剂盒以快速高效的实验方案而脱颖而出,无需使用有机溶剂或氯化铯。此外,该试剂盒还有助于确保低内毒素水平,从而进一步提高所获得的纯化质粒 DNA 的质量。
使用下表帮助您选择合适的质粒 DNA 小提试剂盒的解决方案。
立即订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立即订购 | |
快速、经济高效 | 广泛认可的转染方案 | 使用集成的裂解液澄清过滤柱进行快速纯化 | 快速、高通量转染级纯化 | |
---|---|---|---|---|
GeneJET 质粒小提试剂盒 | PureLink HiPure 质粒小提试剂盒 | PureLink Pro Quick96 质粒试剂盒 | PureLink 96 HQ 质粒DNA纯化小提试剂盒 | |
纯化等级 | 分子 | 转染 | 分子 | 转染 |
总方案时间 | <14 分钟 | < 120分钟 | 45分钟 | 40分钟 |
产量 | 高达 20 µg | 高达 30 µg | 高达 15 µg | 高达 60 µg |
高通量 | 否 | 否 | 否 | 是 |
技术 | 硅胶膜 | 阴离子交换重力流柱 | 硅基旋转真空板 | 硅基旋转真空板 |
制备规模 | 50、250次制备 | 25、100 次制备 | 4 x 96、24 x 96 次制备 | 4 X 96 次制备 |
核酸纯化和分析支持中心
查找适用于您的核酸纯化 & 分析应用的提示、故障排除帮助和资源。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。