创新的自动化质粒纯化技术
欢迎来到自动化大规模质粒 DNA 纯化的未来。KingFisher PlasmidPro 是一种创新的全自动化解决方案,允许在系统工作时无人值守。在 75 分钟内从菌液中获得纯化质粒 DNA ,手动操作时间不到 5 分钟。不再需要费力且耗时的质粒制备。
提供先进的转染级质粒 DNA 纯化的台式系统,适用于多种应用,包括转染、蛋白表达、基因治疗、DNA 测序和疫苗开发。为生物技术、生物制药、研究机构、服务实验室及其他领域的科学家提供一套无人值守的大规模质粒纯化解决方案,帮助客户加快研究速度。
了解更多有关使用 KingFisher PlasmidPro 进行自动质粒制备的信息
自动化质粒 DNA 分离步骤的优势
自动化质粒 DNA 分离有助于节省时间并提高实验室效率
自动化质粒 DNA 分离有助于节省时间并提高实验室效率
自动化质粒制备有助于减少质粒分离所需的时间和人力。手动质粒 DNA 分离可能是一个耗时且重复的过程,且具有人为错误的风险。通过自动化质粒 DNA 分离,它可以帮助研究人员节省时间并提高实验的总体效率。
使用自动化工作流程步骤,获得一致的质粒 DNA 质量和得率
使用自动化工作流程步骤,获得一致的质粒 DNA 质量和得率
自动化提高了质粒 DNA 分离的重现性和一致性。KingFisher PlasmidPro 系统可以精确地按照标准化方案进行编程,有助于尽可能地减少不同分离之间的差异。这有助于确保获得更可靠、一致的结果,这对准确的数据分析和解释至关重要。
无需手动步骤,即可生产更多质粒
无需手动步骤,即可生产更多质粒
通过自动化扩大质粒研究,研究人员可以产生大量高质量的质粒 DNA。这有助于促进重组蛋白、治疗剂或 DNA 疫苗的大规模生产。
寻找其他内容?
探索质粒 DNA 分离产品
简单的自动化质粒纯化工作流程
KingFisher PlasmidPro 为质粒纯化提供了简化且用户友好的工作流程。其简单的设计和直观的界面使其易于操作,即使对于受过最低限度培训的用户也是如此。通过自动化步骤和精确控制,KingFisher PlasmidPro 可以帮助简化从样品加载到洗脱的整个过程,帮助确保每次都能进行可靠、高效的质粒纯化。
倒入菌液
倒入菌液
将卡盒插入仪器中,然后按 "start"
将卡盒插入仪器中,然后按 "start​"
在75分钟内收集含有纯化质粒DNA的试管
在 75 分钟内收集含有纯化质粒 DNA 的试管
KingFisher PlasmidPro 介绍
开始进行自动质粒纯化
KingFisher PlasmidPro 系统提供了全面的关键功能,使其成为大规模质粒 DNA 纯化的卓越解决方案。选择 KingFisher PlasmidPro 系统,您可以提高质粒 DNA 纯化的生产力和性能。该系统具有用户友好的界面、高效的自动化和稳定的纯化质量,有助于提供无缝工作流程并始终如一地提供高质量结果。
安装快速轻松
安装快速轻松
只需几分钟,插入电源、打开电源即可在工作台上安装完毕并立即可用。
适合所有技能水平的用户
适合所有技能水平的用户​
直观的设计使其变得简单。 倒入菌液,然后按下“Start run”按钮。​
节省宝贵时间
节省宝贵时间​
在 75 分钟内完成每次运行,有助于确保快速且高效的工作流程。​
实现理想结果
实现理想结果​
优化从 100–150 mL 菌液中进行大规模质粒 DNA 纯化,始终如一地获得高级转染级质粒 DNA。​
选择 KingFisher PlasmidPro 系统,您可以提高质粒 DNA 纯化的生产力和性能。该系统具有用户友好的界面、高效的自动化和稳定的纯化质量,能够实现无缝工作流程并始终如一地提供高质量结果。
GeneArt 基因和蛋白合成服务
无需提起移液器即可完成从序列到 DNA 或蛋白的转换
网上订购
用于自动质粒制备的预分装卡盒
KingFisher PlasmidPro 系统根据用户特定的下游应用为其提供先进的转染级预分装卡盒。这使得用户能够按照其独特要求达到所需的内毒素去除水平。
无内毒素卡盒的限度为 <0.1 EU/µg pDNA。
了解有关质粒 DNA 纯度等级的更多信息
PlasmidPro 性能数据
自动与手动质粒 DNA 分离和纯化对比
KingFisher PlasmidPro 系统始终如一地实现高 pDNA 浓度、出色的洗脱量和预期的总产量,有助于确保获得可靠且可重现的结果。此外,该系统还可产生所需的 A260/A280 和 A260/A230 纯度比值,并保留高百分比超螺旋形式,表明纯化 DNA 的完整性。该自动化系统性能卓越,对于寻求高效、高质量大规模质粒 DNA 纯化的研究人员来说是一个很好的解决方案。
图1.第 1 – 14 个样品通过 PlasmidPro 纯化,第 15 – 16 个样品通过手工柱法试剂盒纯化, 1% 琼脂糖凝胶电泳。L1 是 Invitrogen 线性化 dsDNA 分子量标准, L2 是超螺旋 pDNA 分子量标准,样品中的超螺旋条带与 5 kb 标记物对齐。