Search Thermo Fisher Scientific
以高品质质粒 DNA 为起点对您的工作流程来说是至关重要的。
下表将帮助您选择适合的质粒 DNA 中提试剂盒。
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | |
快速且经济高效 | 避免使用离液盐 | 使用集成的裂解液澄清过滤柱进行快速纯化 | |
---|---|---|---|
GeneJET 质粒中提试剂盒 | PureLink™ HiPure 质粒中提 | PureLink™ HiPure 过滤质粒中提 | |
纯化等级 | 分子 | 转染 | 转染 |
总方案时间 | 60 min | 120 min | 90 min |
产量 | 高达 200 µg | 高达 200 µg | 高达 200 µg |
技术 | 硅胶膜 | 阴离子交换重力流柱 | 阴离子交换重力流柱 |
澄清过滤柱 | 否 | 否 | 是,节省 30 分钟 |
制备规模 | 25, 100 次制备 | 25, 50 次制备 | 25, 50 次制备 |
核酸纯化和核酸分析支持中心
查看核酸纯化和分析实验技巧、疑难解答帮助等资源。
DNA纯化和分析指南
RNA分离纯化指南
高级质粒DNA纯化:从转染级到无内毒素超净级制备
新款 PureLink Expi 无内毒素质粒纯化包