RNase 抑制剂
少量RNase在RNA制备过程中引入并与分离RNA共纯化,从而污染下游应用。 此外,污染也可能通过实验过程中使用的枪头、试管(离心管)和其他试剂引入。 在RNA酶促操作中通常使用RNase抑制剂作为减少和控制此类污染物的预防措施。 我们可提供数种核酸酶抑制剂: Invitrogen SUPERase•RNase抑制剂、RNaseOUT重组RNase抑制剂、RNAsecure RNase灭活试剂和RNase抑制剂。
产品选择指南
功能产品描述
核酸酶抑制剂RNAsecure 抑制剂(20 U /μL)
  • 强效的基于蛋白质的RNase抑制剂
  • 可以抑制RNases A、B、C、1和T1
  • 活性温度高达65°C,活性pH范围5.5至8.5
  • 无需DTT
  • 无需DTT,但在DTT浓度高达200 mM时仍有活性
  • 多个冻融循环中仍具有活性
RNaseOUT重组RNase抑制剂
  • 基于蛋白质的非竞争性重组RNase抑制剂
  • 可以抑制RNase A、B和C
RNAsecure 试剂
  • 一种非酶促试剂,不可逆地灭活溶液中的RNases
    • 不可使用DEPC处理
    • 不可高压灭菌
    • 在加入酶之前,有酶促反应
  • 无需处理后高压灭菌
  • 初始处理后再加热,以重新激活RNase消除剂来减少新的污染
RNase 抑制剂
  • 重组RNase抑制剂
  • 可以抑制RNase A、B和C.
  • 不可抑制RNase I、T1、T2、H、U1、U2或CL3
  • 需要至少1 mM DTT
  • 有效 pH 范围: 5.0–8.0
RNase抑制剂(克隆)40 U /μL
  • RNase抑制剂的克隆版本