Search Thermo Fisher Scientific
对于 RNA,通过消除 RNA 酶污染来保护 RNA 的完整性和质量非常重要。RNases - 或核糖核酸酶 - 是靶向和降解 RNA 的酶。实验室去污剂和清洁溶液可用于帮助确保实验室设备和表面无 RNase。
防止 RNase 污染的一种方法是通过 RNase 灭活。这意味着用已知具有抗 RNase 活性的化学品的溶液处理疑似需要 RNase 去污的表面。
RNase 去污的另一种常见方法是使用玻璃器皿和金属器皿等高压灭菌设备。烘焙程序通常涉及在 450°F 温度下于烘箱中孵育两小时或更长时间。
用 RNase 去污液处理是去除设备或实验室表面 RNase 的有用方法。Thermo Fisher Scientific 在 RNaseZap 系列中提供多种产品— RNaseZap 溶液,RNaseZap 湿巾和 ElectroZap 溶液,这些溶液共同提供一种全面的方法,以帮助确保台面,移液器和设备无 RNase 污染。
RNase 去污液规格包括去污剂和湿巾。
RNaseZap RNase 去污溶液 是一种灭活和去除 RNase 的去污溶液。RNaseZap 溶液装在喷雾瓶中,因此您只需将溶液喷洒在受污染的表面,然后用无 RNase 水冲洗。 该解决方案的特性包括:
ElectroZap 电极去污溶液 是一种可灭活并去除 RNase 的 RNase 去污溶液。此溶液的配方用于对电极表面的 RNase 进行去污。ElectroZap 溶液的主要特点包括:
RNaseZap RNase 去污湿巾 包含相同的 RNaseZap 溶液,具有便利的拖放形式。RNase 去污液含有灭活和去除 RNase 的已知组分。RNaseZap 湿巾的主要特点包括:
RNaseZap RNase 去污溶液 是一种灭活和去除 RNase 的去污溶液。RNaseZap 溶液装在喷雾瓶中,因此您只需将溶液喷洒在受污染的表面,然后用无 RNase 水冲洗。 该解决方案的特性包括:
ElectroZap 电极去污溶液 是一种可灭活并去除 RNase 的 RNase 去污溶液。此溶液的配方用于对电极表面的 RNase 进行去污。ElectroZap 溶液的主要特点包括:
RNaseZap RNase 去污湿巾 包含相同的 RNaseZap 溶液,具有便利的拖放形式。RNase 去污液含有灭活和去除 RNase 的已知组分。RNaseZap 湿巾的主要特点包括:
仅供科研使用,不可用于诊断目的。