showcase.par.6130.image.0.0.1
漂洗。 紫外线照射。 高温高压灭菌。 对于广大分子生物学家而言,消除核酸酶污染,尤其是核糖核酸酶(RNase)污染,是长期以来的一大困扰。 RNA易于降解,是一种特别敏感且难操作的分子。 因此,确保RNA纯化所使用的实验室耗材、仪器和表面不含RNA酶十分重要。 即使微量的RNase都可导致 体外 转录反应引起的产量降低,RNA在纯化过程中的降解以及qRT-PCR的结果变异。
所有表面,包括台面、移液器、玻璃器皿和台式仪器,都应使用表面去污剂处理。 Thermo Fisher Scientific提供多种表面去污净化产品,经验证可有效消除实验室表面的RNase污染 —RNaseZap 溶液RNaseZap 湿巾ElectroZap™溶液 RNase AWAY 试剂
产品选择指南
功能产品描述
表面去污RNaseZap 溶液
  • 玻璃、塑料和表面去污剂
  • 最大限度地减少RNase污染
RNaseZap 湿巾
  • 小毛巾样式的玻璃和塑料表面去污产品
  • 最大限度地减少RNase污染
ElectroZap™溶液
  • 非腐蚀性清洁溶液
  • 电极表面去污配方设计
RNase AWAY试剂
  • 非磨损性、非致癌性和非生物腐蚀性表面去污剂
  • 最大限度减少实验室耗材的RNase和DNA污染
表面去污相关材料
技术公告
技术说明文章
一般文章
仅供科研使用,不可用于诊断目的。