LCM 收集帽
Applied Biosystems™ CapSure™ HS LCM Caps、CapSure™ Macro LCM Caps 和 CapSure™ LCM MicroCaps 专为与 Applied Biosystems™ Arcturus™ 激光捕获显微切割 (LCM) 仪器配合用于研究而设计,可从异质性样本制备物中精确和快速地提取纯细胞群。CapSure LCM 收集帽可用于在单个收集帽上分离单个细胞或数千个细胞。
主要特点
  • 应用温和—非损伤显微切割技术保留了捕获材料的完整性
  • 提取全能—大量和小量细胞均可捕获
确保显微切割细胞的完整性以进行下游分子分析
所有 CapSure LCM 收集帽均具有粘合到下收集帽表面的专利性转移膜。使用 Arcturus™ 显微切割系统的过程时,在 LCM 期间由红外激光脉冲穿过收集帽顶部与转移膜相互作用,然后融化和粘附于细胞或目标区域。膜,而非组织或细胞样本,可吸收激光辐射,而进行温和的非损伤显微切割,从而保留捕获材料的完整性。
通过 CapSure LCM MicroCaps 的优化设计,可确保灵活性和灵敏度
CapSure LCM MicroCaps 具有经过优化的改进设计,适用于对单细胞或一小群罕见细胞到大量细胞进行微基因组分析。CapSure LCM MicroCaps 设计安装于 0.2 mL 和 0.5 mL PCR 管上,可使用户处理小体积 RNA、DNA 和蛋白样本。在从样本采集到分子分析的过程中,高特异性 LCM 捕获材料的样本保管功能可在单个管中进行。一种专门设计用于收集帽和 0.2 mL PCR 管组件的孵育模块,适用于在 ≥ 45°C 条件下孵育 ≥3 小时以进行细胞裂解。这些孵育条件有助于尽可能减少 冷凝所致的反应管内缓冲液和 pH 值的可能变化。此外,与现有的 Arcturus RNA 和 DNA 提取与纯化工作流程相比,CapSure LCM MicroCaps 优化的工作流程提供了更短的周转时间。
使用 CapSure Macro LCM 收集帽提取大量细胞
CapSure Macro LCM 收集帽可在单个收集帽提供大量区域以捕获数千个细胞。这对于需要大量细胞才能获得足够材料进行分析的下游应用(如一些蛋白质分析技术)特别实用。CapSure Macro LCM 收集帽可直接安装在 0.5 mL 微量离心管上,用于从捕获的细胞中提取生物分子。
使用高灵敏度的 CapSure HS LCM 收集帽可提取少量细胞
CapSure HS LCM 收集帽可对少量细胞中的生物分子进行高灵敏度的提取和检测。由于 CapSure HS LCM 收集帽在底部含有脊线,从而使收集帽的活性捕获区域与样本表面的距离大于 12 µm。该分离技术可确保精确捕获多达数百个细胞。此外,CapSure LCM 收集帽配合 ExtracSure™ 设备使用,可尽可能降低从捕获细胞中提取的生物分子的稀释程度。这优化了这些分子的回收率,以用于下游分子分析。