LCM 试剂盒与试剂
激光捕获显微切割 (LCM) 是一种非常温和的细胞捕获方法,是分离单个细胞或少量细胞的理想选择。我们为完整的 LCM 工作流程(从标识和选择细胞到分离和纯化 RNA 与 DNA)提供研究用试剂和试剂盒。 
组织染色
我们提供各种细胞和组织染色试剂盒,该试剂盒设计利用 Arcturus® LCM 微基因组学系统标识用于激光捕获显微切割 (LCM) 的靶细胞。这些组织制备试剂盒有助于标识和溯源生物分子,以用于下游分析。
了解更多有关组织染色用 LCM 试剂盒的信息
产品
DNA/RNA 提取与纯化
Arcturus® DNA 提取和 RNA 分离试剂盒提供从非常少量的组织或细胞中获取高质量核酸的简化方法(无论您从福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织,还是从极少量的细胞 [少至 10 个细胞] 中提取)。
了解更多有关 DNA/RNA 提取与纯化 LCM 试剂盒的信息
产品
RNA 扩增
Arcturus® RNA 扩增试剂盒可对数百万种以前无法分析的福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织样本和冷冻样本进行基因表达分析。可从少至 1 ng 的总 RNA 或 5 ng 固定 RNA 中扩增 RNA。
了解更多有关 RNA 扩增用 LCM 试剂盒的信息
产品
FFPE 试剂系列
福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 样本为基因表达图谱分析和量化分析带来了一定的挑战。Arcturus® Paradise® PLUS 试剂系统和试剂盒提供一种高效、可靠的解决方案,可用于从 FFPE 组织样本中纯化 RNA,随后可进行稳定的逆转录。
了解更多有关 LCM FFPE 试剂系统的信息
产品
Arcturus® Paradise® PLUS: