Search Thermo Fisher Scientific
肿瘤活检的异质性导致难以使用全组织样本来生成有用的基因组数据。激光捕获显微切割 (LCM) 是一种强大的技术,有助于研究人员比较肿瘤组织与周围非肿瘤细胞的分子谱图,从而显示出个体患者肿瘤样本隐藏的分子特征,并引领定制治疗和个性化医学的发展。Arcturus LCM 系统的温和红外激光可保留已捕获细胞和相邻细胞的组织形态和遗传内容物,为研究人员提供了一种有效的工具,用于轻松确证捕获的材料,同时保持生物分子的完整性。
应用资料:使用激光捕获显微切割和 OpenArray® 技术分析单细胞基因表达谱
应用资料:一种利用激光捕获显微切割、实时荧光定量 PCR 和下一代测序分析回顾性肿瘤样本中基因异质性的方法
将高度多重 PCR 与基于半导体的测序技术相结合以实现快速癌症基因分型。
J Mol Diagn.2013 Mar;15(2):171-6.
Beadling C, Neff TL, Heinrich MC, Rhodes K, Thornton M, Leamon J, Andersen M, Corless CL.
AMACR 启动子 CpG 岛上的删除热点是控制结肠中基因表达的顺式调控元件。
PLoS Genet.2009 Jan;5(1):e1000334.
Zhang X, Leav I, Revelo MP, Deka R, Medvedovic M, Jiang Z, Ho SM.
仅供研究使用。不可用于诊断程序。