LCMimage_270x195
Applied Biosystems Arcturus Cellect激光捕获显微切割仪器专为激光捕获显微切割而打造,采用双重激光器设计,让您在精准捕获分析所需细胞的同时,不用担心污染问题或对细胞形态的影响。温和的红外激光器与强大的紫外切割激光器相结合,完善了下游研究分析所需的精度和性能。
咨询有礼
Arcturus Cellect提供一个完整的LCM解决方案
我们的全套微基因组学系统包括Arcturus仪器以及配套试剂耗材,可提高LCM工作流程的可用性和效率。Arcturus试剂不但能处理极少量核酸,还能最大限度地提高样本回收率。我们还提供Arcturus仪器配套耗材,您可以放心订购。
此外,根据不同的下游分析技术,我们提供稳定性、支持和单一供应商的完整解决方案。
视频:Arcturus Cellect激光捕获显微切割系统介绍
观看Arcturus Cellect视频,了解这款强大、精准、专业的LCM仪器。
主要功能和优势:
  • 双激光器 - 支持从单细胞分离到大规模活检提取等各种应用,增加可用性,确保能可靠地捕获各类型样本中的细胞。
  • 直观的软件 - 只需五个简单步骤即可快速分离特定细胞,直观地进行质量控制,简化记录和样本保管工作。
  • 服务和支持 - 提供培训和 48 小时响应内响应服务,确保您的工作不间断。
  • 灵活的样本制备 - 支持多种载玻片和样本制备方法。可配合现有工作流程或者经我们验证的工作流程使用。
  • 紧凑的设计 - 与同类显微镜和激光系统相比,占用空间缩小约32%,为您节省工作台空间。
视频:通过四个简单步骤捕获细胞并回收生物分子
观看短视频,了解如何使用CapSure LCM收集帽保管样本。
双激光器,功能加倍
Arcturus LCM系统独有的固态红外激光器提供温和的捕获技术,可保持细胞的整体生物分子完整性,是单细胞和少量细胞分析的理想选择。
固态紫外激光器具有卓越的速度和精度特性,非常适用于致密组织结构的显微切割和大量细胞的快速捕获。
仪器随附的Arcturus软件简化了LCM工作流程。只需点击鼠标,即可控制所有系统操作,包括载物台移动、载玻片和物镜选择、聚焦/光强度、激光参数、收集帽转移、QC转移和确认以及摄像头设置。
该软件五步简化LCM工作流程,支持快速分离特定细胞,并通过直观地质量控制,简化记录和样本保管工作。
LCM工作流程
设置
检查
选择
显微切割
质量控制
仅供科研使用,不可用于诊断目的。