利用激光捕获显微切割 (LCM) 进行神经科学研究
脑毛细管内皮细胞会形成血脑屏障,在健康的脑功能中发挥保护神经的作用。对于研究中枢神经系统血管内基因表达的研究人员而言,内皮异质性可能构成一个挑战。例如,全组织样本(例如,脑和/或脊髓匀浆)由来自 CNS 不同区域的多种内皮细胞组成,从而形成细胞池,导致内皮细胞亚型表征不明确。
Arcturus LCM 仪器可从异质性组织中的特定细胞进行温和的选择性分离,保护生物分子的完整性,同时研究人员可发现隐藏的分子信号,为高度复杂神经血管系统揭示更准确的特征。
神经科学研究的 LCM 工作流程示例
1分离
利用 Arcturus LCM 仪器分离并捕获纯样本。
2生成 cDNA
利用 SuperScript® III 逆转录酶生成 cDNA。
3 扩增 cDNA
利用 TaqMan® PreAmp 预混液扩增 cDNA,以尽可能提高您珍贵的纯样本的使用效率。
4谱分析
利用 TaqMan® 低密度阵列卡7500 实时荧光定量 PCR 系统对您的样本进行基因表达谱分析。
视频: 实验台旁的 Pachter 博士
Joel Pachter 博士(康涅狄格大学健康中心细胞生物学教授)讨论了用于监测炎性疾病进展的微血管基因谱分析。了解 Pachter 博士如何使用 Life Technologies™ LCM/qPCR 工作流程探索药物治疗方法的开发,以应对与血脑屏障相关的疾病。
文献
 通过免疫-激光捕获显微切割结合 TaqMan(®) 低密度阵列对脑微血管内皮细胞进行快速表达谱分析。
J Neurosci Methods.2012;206(2):200-204.
Demarest TG, Murugesan N, Shrestha B, Pachter JS.
 激光捕获显微切割大鼠脑中的睡眠核之定量蛋白质组学。
J Neurogenet.2014.28(1-2):136-45.
Miller RA, Winrow CJ, Spellman DS, Song Q, Reiss DR, Conway JP, Taylor RR, Coleman PJ, Hendrickson RC, Renger JJ.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。