Search Thermo Fisher Scientific
借助供研究使用的 Arcturus® RNA 扩增试剂盒,研究人员可对数百万份以前无法获取的福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 研究组织样本和冷冻样本进行基因表达分析。可从低至 1 ng 的总 RNA 或 5 ng 固定 RNA 中扩增 RNA。
借助 RiboAmp® PLUS 冷冻 RNA 扩增试剂盒,研究人员可以对至今因样本量过小而无法进行微阵列分析的 RNA 样本进行分子分析。采用专有的流程进行高效、高保真线性扩增,使信使 RNA 在一轮合成中扩增达1,000倍,在两轮合成中扩增达1,000,000倍。RiboAmp® PLUS 试剂盒可生成直接用于标记和微阵列杂交或实时 PCR 的扩增反义 RNA (aRNA),并可搭配 cDNA 和寡核苷酸阵列平台,用于生成具有生物学意义的结果。
图1.Arcturus® RiboAmp® HS PLUS 试剂盒的示意图。 |
RNA 扩增试剂盒 | 方法 | 应用 | 线性扩增范围(下限) | 货号 |
---|---|---|---|---|
Arcturus® RiboAmp® PLUS 扩增试剂盒 | 专有 | 标记和微阵列杂交、实时 PCR | 1 ng 总 RNA | KIT0526(1.5轮-6份样本) KIT0501(散装-24份样本) KIT0521(6份样本) KIT0527(0.5轮-6份样本) |
Arcturus® RiboAmp® HS PLUS cDNA 试剂盒 | 随机引物 | qRT-PCR | 100 pg 总 RNA | KIT0529 |
Arcturus® RiboAmp® HS PLUS 扩增试剂盒(高灵敏度) | 专有 | 标记和微阵列杂交、实时 PCR | 100 pg 总 RNA | KIT0525(6份样本) KIT0505(散装-24份样本) KIT0528(1.5轮-6份样本) KIT0508(1.5轮-散装) |