激光捕获显微分离系统概述
Applied Biosystems ArcturusXT™ LCM系统是一种独特的显微切割仪器,可提供两种激光功效——将激光捕获和激光切割整合至一个多模块平台上。
集能量与精度两项全球最佳性能于一身
  • 温和的红外激光器可理想地捕捉单细胞和小量细胞
  • 紫外激光实现了前所未有的速度和精确度,非常适合高密度组织结构的切割和大量细胞的捕获
  • 简单、直观的系统设计,确保您的样品的保管安全
  • 为您的试验所设计的Microgenomics完整系统的一部分
用灵活的模块化设计来以满足您的需求
  • 高质量的尼康Eclipse Ti-E研究级倒置显微镜可提供各种选择以满足您的需要
  • 可选的活细胞模块与摄像头为您的研究提供了更大的灵活性
为您的切割和捕捉选择EUV和IR激光
  • 红外和紫外激光器赋予了您实验准备时的灵活性,其支持任何类型的载片
进一步了解 ArcturusXT™ LCM 仪器
Genetic Profiling for Blood Brain Barrier Diseases -- Life in Real-time with Dr. Joel Patcher
Dr. Joel Pachter, Professor of Cell Biology at the University of Connecticut Health Center discusses how he was able genetically profile micro-vessels to monitor changes during the progression of inflammatory disease such as Multiple Sclerosis. Take a look at how Dr. Pachter used our laser capture microdissection (LCM)/qPCR workflow to get a better understanding of how to begin to develop pharmacatherapies to address diseases associated with the blood brain barrier.
ArcturusXT™ LCM系统仅限研究之用,不得用于人或动物的治疗或者诊断用途。