Search Thermo Fisher Scientific
使用 CRISPR 技术进行基因组编辑需要非编码向导RNA (gRNA),以便在感兴趣的目标序列上剪切基因组 DNA。
使用我们的 GeneArt CRISPR 检索和设计工具来检索包含600,000 条 gRNA序列>的数据库,其中包含靶向人类和小鼠基因组中每个基因的特定gRNA序列。GeneArt预设计的 gRNA 针对基因敲除进行了优化。 检索结果会基于最小化潜在脱靶效应、潜在结合位点和显示gRNA位置的外显子图谱给出建议。使用此工具分析任何感兴趣的序列,并设计独特的 CRISPR 序列。
1.GeneArt 精密 gRNA 合成试剂盒,用于在四小时内组装模板,并快速合成可即刻转染的gRNA。
2.GeneArt CRISPR Strings 是一种合成DNA模板,它由 gRNA 与用于体外转录的 T7 启动子或用于即用型转染结构的 U6 启动子所组成,可通过GeneArt CRISPR 搜索和&设计工具购买,或填写GeneArt CRISPR Strings DNA 订购订单并将此表发送至genartsupport@thermofisher.com。
3.省时省力,我们的 GeneArt 定制服务团队将为您设计、合成并纯化体外转录 (IVT) gRNA 序列。如需获取服务报价或进行订购,请致电 1-800-955-6288 x45682(北美)联系我们的定制服务部门,或发送电子邮件至 Thermo Fisher Scientific 定制服务部。
完整的 RNA 形式以及 Lipofectamine MessengerMax 转染试剂提供了卓越的递送效率,同时在干细胞和难转染的细胞系中保持了高效的基因组编辑效率。
在单个孔中同时转染多达4个gRNAs,并同时评估多个基因的切割效率。Cas9 mRNA 可用于一个以上 GeneArt CRISPR Strings DNA 的多重编辑。使用 这种方法来确定最适合编辑目标靶点的gRNA 序列,或者用一次转染编辑多个基因组位点。
图 5.使用 GeneArt CRISPR mRNA 和 GeneArt U6 String DNA 进行多重基因组编辑。转染GeneArt CRISPR 核酸酶报告质粒的293细胞中的基因组编辑效率,和使用GeneArt CRISPR Nuclease mRNA +U6 gRNA string在HPRT、AAVS1和/或EMX1基因中进行单编辑、双重或三重编辑的基因组编辑效率。
虽然我们还没有试过在显微注射或其他体内介导的递送方法中利用GeneArt CRISPR核酸酶mRNA构建转基因模型系统,但很多文献介绍了它在包括小鼠、斑马鱼和果蝇在内的多个物种体内的应用。对于显微注射实验和小鼠模型构建,我们建议测试至少3个 gRNAs,并在所选的细胞系中验证这些 gRNAs。使用GeneArt CRISPR Strings™ DNA,您可以在一次转染中同时筛选多个 gRNAs。验证后,您可以将通过验证的 gRNA 克隆到表达质粒中,并从测序过的质粒中制备 IVT gRNA 模板。有关从 gRNA 表达质粒中制备 PCR 模板的详细说明,请参见用户手册。
|
CRISPR gRNA 设计需要帮助吗? 让我们的 GeneArt CRISPR 搜索和设计工具引导您实现最佳设计。从今天开始设计