Large capacity modular speedvac kits
高容量和高效的溶剂蒸发可增加通量
高容量模块化系统能够容纳许多规格不同的样品。这些系统可灵活搭配26种不同的转头(包括转头模块),适合处理各种规格的样品,如微量离心管、样品瓶、微孔板和烧瓶,切实满足您的应用需求。
SpeedVac 选择指南
SPD210
SPD300DDA
盖子结构玻璃玻璃加热盖
箱式加热器组件  是(4盏辐射灯)
加热盖(卤素灯)NA
真空度缓变
内腔卤素灯NA是 (4)
内腔温度工作范围环境温度至 65°C环境温度至 80°C
真空连接口0.5"2"
用户界面
程序总数312
预设34
溶剂类型EtOH、H20、缓冲液、氢氧化铵(寡核苷酸)、乙腈中的 DNA、乙腈、甲醇、乙醇 + 0.1% TFAEtOH、H20、缓冲液、氢氧化铵(寡核苷酸)、乙腈中的 DNA、乙腈、甲醇、乙醇 + 0.1% TFA、氯仿、乙酸乙酯、丙酮、二氯甲烷、己烷、甲苯、硝基苯、吡啶、TFA、HCL、乙酸、甲酸、氢氧化钠
用户定义的程序33
真空控件
应用蛋白质组学、色谱分析、生命科学基因组学、药物发现、蛋白质组学、色谱分析、生命科学
现有套件
冷阱套件
SPD210P1-115:115V/60Hz
SPD210P1-230:230V/50Hz
  • SpeedVac 浓缩仪
  • -105°C,超低温冷阱 (RVT5105)
  • VLP120 高真空泵
  • 200 × 1.5mL 转头 (RH200-12)
  • 管路套件
  • 数字真空仪表
  • 化学阱套件 (SCT120)
  • 用于捕获酸和水蒸汽的一次性滤盒 (DC120A)
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
  • CryoCool 热传导液 (1 L)
SPD300P1-115:115V/60Hz
SPD300P1-230:230V/50Hz
  • SpeedVac 浓缩仪
  • -105°C,超低温冷阱 (RVT5105)
  • VLP120 高真空泵
  • PRO 转头升级
  • 管路套件
  • 玻璃冷凝瓶 (GF400)
  • 真空泵润滑油
  • CryoCool 热传导液 (1 L)
通用真空系统套件
SPD210P2-115:115V/60Hz
SPD210P2-230:230V/50Hz
  • SpeedVac 浓缩仪
  • -50°C 通用真空源
  • 200 × 1.5mL 转头 (RH200-12)
  • 管路和接头套件
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
  • CryoCool 热传导液 (1L)
SPD300P2-115:115V/60Hz
SPD300P2-230:230V/50Hz
  • SpeedVac 浓缩仪
  • -50°C 通用真空源
  • PRO 转头升级
  • 管路和接头套件
  • 玻璃冷凝瓶 (GF400)
  • CryoCool 热传导液 (1L)
支持
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。