易于使用,蒸发速度快
SPD130DLX 具有辐射罩,能够从样品顶部辐射热量,进而改善干燥时间。
SPD130DLX 和 SPD140DDA 内置了真空度缓变功能和真空计,用户可以调节真空水平,从而防止暴沸并优化干燥时间。查看所有小容量和中等容量 SpeedVac 转头
SpeedVac 选择指南
SPD120
SPD130DLX
SPD140DDA
盖子结构玻璃辐射玻璃玻璃加热盖
箱式加热器组件  是(2盏辐射灯)
加热盖(卤素灯)NANA
真空度缓变NANA
内腔卤素灯NANA是 (2)
用户界面
程序总数3612
预设334
溶剂类型水、低沸点溶剂(乙腈/甲醇)、HPLC/水、低沸点酸水、低沸点溶剂(乙腈/甲醇)、HPLC/水、低沸点酸水、高沸点和低沸点溶剂(乙酸、异丙醇、甲苯、DMSO、TFA)、HPLC/水
用户定义的程序338
真空控制
应用DNA、RNA、蛋白有机化学有机化学、耐酸
现有套件
制冷型蒸汽阱套件
SPD120P2-115:115V/60Hz
SPD120P2-230:230V/50Hz
  • SpeedVac 浓缩仪
  • -105°C,超低温冷阱 (RVT5105)
  • VPL120 高真空泵
  • 40 x 1.5mL 转头 (RH40-11)
  • 通用管路套件 (TFK100)
  • 数字真空仪表
  • 化学阱套件 (SCT120)
  • 用于捕获酸和水蒸汽的一次性滤盒 (DC120A)
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
  • 真空泵润滑油
  • CryoCool 热传导液 (1L)
SPD130P1-115:115V/60Hz
SPD130P1-230:230V/50Hz
  • SpeedVac 浓缩仪
  • -105°C,超低温冷阱 (RVT5105)
  • OFP400 无油 ETFE/PFA 4 头泵
  • 64 × 1.5mL 转头 (RH64-11)
  • 管路套件
  • 数字真空仪表
  • 化学阱套件 (SCT120)
  • 用于捕获酸和水蒸汽的一次性滤盒 (DC120A)
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
  • CryoCool 热传导液 (1L)
SPD140P1-115:115V/60Hz
SPD140P1-230:230V/50Hz
  • 耐酸 SpeedVac 浓缩仪
  • -104°C 超低温冷阱 (RVT5105)
  • 无油 ETFE/PFA 4 头泵
  • 40 x 1.5-2.0mL 玻璃管转头 (RH40-11)
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
  • 管路和接头套件
  • CryoCool 热传导液 (1L)
通用真空系统套件
SPD120P1-115:115V/60Hz
SPD120P1-230:230V/50Hz
  • SpeedVac 浓缩仪
  • 通用真空系统 (UVS450),包括无油真空泵和 -50°C 制冷型蒸汽阱
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
  • 40 x 1.5mL 转头 (RH40-11)
  • 管路套件
  • CryoCool 热传导液 (1L)
SPD140P2-115:115V/60Hz
SPD140P2-230:230V/50Hz
  • 耐酸型 SpeedVac 浓缩仪
  • -50°C 通用真空源
  • 24 x 1 dram 样品瓶 (15 x 45mm) 4mL - dram 样品瓶转头 (RH24-15)
  • 化学阱 (SCT120) 和一次性滤盒 (DC120A)
  • 管路和接头套件
  • 玻璃冷凝瓶 (GCF400)
  • 真空泵润滑油
  • CryoCool 热传导液 (1L)
支持
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。