Search Thermo Fisher Scientific
实验台空间非常宝贵,为此我们提供了多种微量离心管架解决方案,便于您在开展实验、运输和储存实验用品时有序规划实验室工作空间。选择更符合您需求的管架。
Nalgene 微量离心管架 | Nalgene 悬浮式微量离心管架 | Thermo Scientific Flipstrip 管架 | Thermo Scientific 双面管架 | Thermo Scientific Flipper 管架 | Thermo Scientific Flipper 四面管架 |
可高压灭菌。 管架坚固耐用,适用于严苛的实验室环境。 | 是基因实验室、微生物实验室和免疫学实验室的理想之选。 可提供冷冻室和水浴服务,以对微量离心管进行解冻和培养。方形架适用于紊动水体,圆形架可适配400 mL 和1000 mL Nalgene 培养瓶。 | 支持从1.5 mL/2.0 mL 试管调整为0.2 mL 试管;12支大试管水平穿过管架顶部,12排0.2 mL 试管垂直放置于大试管下方。翻转管架后,另一侧可容纳96支0.5 mL 试管。 | 小号翻转器。 双面——一面可容纳0.2 mL PCR 试管,另一面可容纳0.5 mL PCR 试管。 | 大号翻转器。双面——一面可容纳0.5 mL 试管,另一面可容纳1.5 mL/2.0 mL 试管。 | 可按您的需求进行翻转。 管架可在四个方向上翻转,以在四种试管规格中进行转换,包括0.5 mL 微量离心管;1.5/2.0 mL 微量离心管;15 mL 锥形管;50 mL 锥形管 |
Resmer 制造技术 | 聚丙烯 | 再生塑料 | 再生塑料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
无盖 | 无盖 | 带透明盖 | 带透明盖 | 带透明盖 | 无盖 |
有手柄 | 有手柄 | 侧面轨道柄 | 侧面轨道柄 | 侧面轨道柄 | 无手柄 |
可高压灭菌 | 请勿高压灭菌;温度范围 -70℃ 至100℃ | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
单面 | 单面 | 双面 | 双面 | 双面 | 四面 |
试管位置采用数字和字母对应标记 | 试管位置采用数字和字母对应标记 | 试管位置采用数字和字母对应标记 | 试管位置采用数字和字母对应标记 | 试管位置采用数字和字母对应标记 | 试管位置采用数字和字母对应标记 |
可堆叠 | 可套叠以便于储存 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 |
不会在水中悬浮 | 悬浮 | 不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 |
可容纳32支1.5 mL 微量离心管 | 可容纳1.0、1.2、1.5和2.0 mL 试管 | 可容纳12支1.5 mL 或2.0 mL 试管和96支0.2 mL 试管。另一面可容纳96支0.5 mL 试管 | 一面容纳96支0.2 mL 试管或另一面容纳96支0.5 mL 试管 | 一面容纳96支0.5 mL 管或另一面容纳96支1.5/2.0 mL 试管 | 可容纳32支0.5、1.5、2.0 mL 试管或12支15 mL 试管或4支50 mL 试管 |
4x6 阵列 | 4x4 阵列 20支试管(圆形管架) 8支试管(圆形管架) | 8x12 阵列加另一面上的12支 | 8x12 阵列 | 8x12 阵列 | 多种阵列 |
白色 | 白色/透明 | 荧光绿、粉色、橙色和混杂色 | 荧光绿、粉色、橙色和混杂色 | 荧光绿、粉色、橙色 | 荧光绿、粉色、橙色 |
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。