Search Thermo Fisher Scientific
使用 Nalgene 实验室整理收纳用品,优化实验室效率。Nalgene 记录本、标签和记号笔可以满足实验室工作的严苛要求,安全妥善地标记和记录样品、试剂和数据,值得信赖。Nalgene 瓶架和载瓶器有助于保持实验室试剂井然有序并确保安全,而 Nalgene 和 Thermo Scientific 试管架可以帮助保持所有试管有条不紊,随时准备进行下一步研究方案。
塑料试管架为实验室的试管、离心管、锥形管和其他直径在 13mm-30mm 范围内的试管提供可靠的支撑和整理收纳。
多种微量离心管架解决方案,可在开展、运输和储存实验的同时整理收纳实验室工作台面。
从各种带有传统普通纸页的永久装订记录本中进行选择,或者选择 Nalgene PolyPaper 记录本,因为其具有极强耐腐蚀的聚合物内页,可以增加对记录的保护。化学品耐受性标签和记号笔适合日常实验室条件。
安全载瓶器和手提篮可以将瓶子牢固地固定在适当位置,同时在设施内和实验室之间搬运瓶子时为颠簸和碰撞提供缓冲。
将移液管、Parafilm 封口膜和所有日常使用的小部件保持的井然有序。
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。