Record keeping
Thermo Scientific Nalgene 记录保存产品有助于保护实验室记录和人员。硬皮记录簿具有聚乙烯涂层封面,可耐受实验室化学品滴落和溢出造成的化学腐蚀。您可选择各种带有传统普通纸页的永久装订记录簿,也可选择 Nalgene PolyPaper 记录簿,其具有极其耐腐蚀的聚合物内页,可以更好地保护记录。
单张聚烯烃塑料纸也可用于创建单个文档,非常适合在可能会损坏纸质记录的恶劣天气下进行现场数据收集。借助耐化学侵蚀的聚烯烃塑料不干胶标签和 Nalgene 实验室记号笔,可对您的实验室试剂、样品容器和塑料及玻璃实验室器具进行可靠标记。
选择记录簿
我们所有的 Nalgene 实验室记录簿均具有带聚乙烯涂层的硬质封面,可隔绝实验室溅出的液体。记录簿牢固装订并分页以确保数据安全性和可追溯性。每一页都有编号并预留有填写日期、工作人员签名以及专利保护证明的区域。每本记录簿都包括记录保存说明、印有发行内容的页面以及目录。
PolyPaper 实验室记录簿带纤维纸张内页的实验室记录簿带纤维纸张内页的实验室记录簿带纤维纸张内页的实验室记录簿带纤维纸张内页的实验室记录簿精装实验室记录簿
极其耐化学腐蚀的 PolyPaper 纸张信纸大小、带网格的普通纸张内页信纸大小、带水平线的普通纸张内页A4 标准尺寸、带网格的普通纸张内页A4 标准尺寸、带水平线的普通纸张内页页数翻倍、带网格的无酸普通纸张内页
6300-10006301-10006301-20006301-30006301-40006501-1000
黑色深绿色封面紫红色封面深绿色封面紫红色封面紫红色封面
PolyPaper 纸张木浆纤维纸张木浆纤维纸张木浆纤维纸张木浆纤维纸张无酸木浆纤维纸张
自定义尺寸纸张:
9.25x11.25 in. 
(23x29 cm)
信纸尺寸纸张:
8.5x11 in.
(22x28 cm) 
信纸尺寸纸张:
8.5x11 in. 
(22x28 cm)
A4(标准)尺寸纸张:
8.75x11.25 in. 
(22.2x29 cm)
A4(标准)尺寸纸张:
8.75x11.25 in. 
(22.2x29 cm)
信纸尺寸纸张:
8.5x11 in. 
(22x28 cm)
带网格 带网格 带水平线带网格 带水平线带网格 
100页96页96页96页96页184页
可用圆珠笔和永久记号笔书写可用所有书写工具书写可用所有书写工具书写可用所有书写工具书写可用所有书写工具书写可用所有书写工具书写
相关产品
其他有用的产品
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
  technicalsupport@thermofisher.com
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800 1234 9696(免费热线)或 +49.6184.90.6321 联系技术支持,或者将您的请求发送至  techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过   RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部门