Microtube Racks
实验台空间非常宝贵,为此我们提供了多种微量离心管架解决方案,便于您在开展实验、运输和储存实验用品时有序规划实验室工作空间。选择更符合您需求的管架。
选择通用微量离心管架
Nalgene 微量离心管架Nalgene 悬浮式微量离心管架Thermo Scientific Flipstrip 管架Thermo Scientific 双面管架Thermo Scientific Flipper 管架Thermo Scientific Flipper 四面管架
可高压灭菌。 管架坚固耐用,适用于严苛的实验室环境。 是基因实验室、微生物实验室和免疫学实验室的理想之选。 可提供冷冻室和水浴服务,以对微量离心管进行解冻和培养。方形架适用于紊动水体,圆形架可适配400 mL 和1000 mL Nalgene 培养瓶。支持从1.5 mL/2.0 mL 试管调整为0.2 mL 试管;12支大试管水平穿过管架顶部,12排0.2 mL 试管垂直放置于大试管下方。翻转管架后,另一侧可容纳96支0.5 mL 试管。 小号翻转器。 双面——一面可容纳0.2 mL PCR 试管,另一面可容纳0.5 mL PCR 试管。大号翻转器。双面——一面可容纳0.5 mL 试管,另一面可容纳1.5 mL/2.0 mL 试管。 可按您的需求进行翻转。 管架可在四个方向上翻转,以在四种试管规格中进行转换,包括0.5 mL 微量离心管;1.5/2.0 mL 微量离心管;15 mL 锥形管;50 mL 锥形管
Resmer 制造技术聚丙烯再生塑料再生塑料聚丙烯聚丙烯
无盖无盖带透明盖带透明盖带透明盖无盖
有手柄有手柄侧面轨道柄侧面轨道柄侧面轨道柄无手柄
可高压灭菌请勿高压灭菌;温度范围
-70℃ 至100℃
不可高压灭菌不可高压灭菌不可高压灭菌不可高压灭菌
单面单面双面双面双面四面
试管位置采用数字和字母对应标记试管位置采用数字和字母对应标记试管位置采用数字和字母对应标记试管位置采用数字和字母对应标记试管位置采用数字和字母对应标记试管位置采用数字和字母对应标记
可堆叠可套叠以便于储存可堆叠可堆叠可堆叠可堆叠
不会在水中悬浮 悬浮不会在水中悬浮 不会在水中悬浮 不会在水中悬浮 不会在水中悬浮 
可容纳32支1.5 mL 微量离心管可容纳1.0、1.2、1.5和2.0 mL 试管可容纳12支1.5 mL 或2.0 mL 试管和96支0.2 mL 试管。另一面可容纳96支0.5 mL 试管一面容纳96支0.2 mL 试管或另一面容纳96支0.5 mL 试管一面容纳96支0.5 mL 管或另一面容纳96支1.5/2.0 mL 试管可容纳32支0.5、1.5、2.0 mL 试管或12支15 mL 试管或4支50 mL 试管
4x6 阵列4x4 阵列
20支试管(圆形管架)
8支试管(圆形管架)
8x12 阵列加另一面上的12支8x12 阵列8x12 阵列多种阵列
白色白色/透明荧光绿、粉色、橙色和混杂色荧光绿、粉色、橙色和混杂色荧光绿、粉色、橙色 荧光绿、粉色、橙色 
相关产品
资源
合规证书
获取您所购置的 Thermo Scientific Nalgene 和 Nunc 产品的合规证书和辐射证书(如适用)。
点击索取 
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至  technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。