Search Thermo Fisher Scientific
连接子和间隔子亚磷酰胺 |
连接子亚磷酰胺提供了将寡核苷酸与其他基团(例如用于治疗药物的化学递送系统,荧光染料,胺类,磷酸盐)连接或附着在固体表面(如 DNA 芯片)的选择。另一方面,间隔子亚磷酰胺可以改变寡核苷酸构象和/或减少空间位阻,用于诸如适配体和标记/标签检测分析之类应用。
Thermo Scientific 5′-氨基接头 ß-氰乙基亚磷酰胺 (CEP) 以 MMT 或 TFA 作为保护剂供货。
Thermo Scientific 磷酸化 CEP 可用于将磷酸基团加成到寡核苷酸的 5′ 位(最终合成加成),或也可以加成 3′ 末端(当用作任何固相载体的第一次加成时)。
接头亚磷酰胺 | |||
---|---|---|---|
5′-氨基己基接头 CEP | TFA-氨基接头 | 磷酸化 CEP | |
Applied Biosystems/AKTA 合成仪 | 可订制订购 27-0035。 索取报价 | 27-1792 索取报价 | 27-1794-04 |
Expedite 合成仪 | 27-1794-09 | ||
MerMade 合成仪 | 27-1794-10 |
5′-氨基己基接头 CEP | TFA-氨基接头CEP | 磷酸化 CEP | |
---|---|---|---|
货号 | 27-0035 | 27-1792 | 27-1794 |
化学名称 | 6-(4-单甲氧基三苯甲基)-己基-[ (2-氰乙基)-(N,N-二异丙基) ]-亚磷酰胺 | 6-(N-三氟乙酰氨基) 己基-[ (2-氰乙基)-(N,N-二异丙基) ]-亚磷酰胺 | 2-[2-(4,4-二甲氧基三苯甲氧基) 乙基磺酰基 ] 乙基-[ (2-氰基乙基)-(N,N-二异丙基) ]-亚磷酰胺 |
分子式 | C35H48N3O3P | C17H31F3N3O3P | C34H45F3N2O7PS |
分子量 | 589.75 g/mol | 413.42 g/mol | 656.66 g/mol |
CAS 号 | 114616-27-2 | 133975-85-6 | 108783-02-4 |
HPLC 纯度 | ≥97% | 不适用 | ≥95% |
31P NMR 纯度 | 不适用 | ≥90.0% | 不适用 |
运输条件 | 干冰 | 干冰 | 常温 干燥。储存期间保持药瓶直立 |
含水量 | 不适用 | ≤0.3% | 不适用 |
存储条件 | -20°C |
接头亚磷酰胺与以下寡核苷酸合成仪兼容:
目录 SKU 有货,采用 20-400 瓶颈规格的 30 mL 琥珀色瓶供货。
订购目录产品现货供应,采用 28-400 瓶颈规格的 30 mL 琥珀色瓶运输。
Thermo Scientific C3 间隔子 CEP 可用于掺入三碳间臂或按顺序添加成以形成更长的间臂。Thermo Scientific 间隔子 18 己二醇 (HEG) CEP 有助于减少可能的空间位阻效应和/或防止核酸外切酶的消化。Thermo Scientific 反向脱碱基 CEP 在寡核苷酸中引入脱碱基位点,以研究其生物学效应。
间隔子亚磷酰胺 | |||
---|---|---|---|
C3-间隔子-CEP | HEG(间隔子18)亚磷酰胺 | 反向脱碱基 CEP | |
Applied Biosystems/AKTA 合成仪 | 27-1795-04 | 27-1786-02 | 27-1998 索取报价 |
Expedite 合成仪 | |||
MerMade 合成仪 | 27-1795 索取报价 | 27-1786 索取报价 |
C3-间隔子-CEP | HEG(间隔子18)亚磷酰胺 | 反向脱碱基 CEP | |
---|---|---|---|
货号 | 27-1795 | 27-1786 | 27-1998 |
化学名称 | 3-(4,4'-二甲氧基三苯甲基氧基) 丙基-1-[(2- 氰基乙基)-(N,N-二异丙基) ]-亚磷酰胺 | 18-O-(4,4'-二甲氧基三苯甲基)-六乙二醇-1-[(2- 氰基乙基)-(N,N-二异丙基) ]- 亚磷酰胺 | 3-O-(4,4’-二甲氧基三苯甲基) -1,4-氢氧基-2-脱氧-D-核糖醇 -5-O-(β-异丙基-N,N-二氰乙基) |
分子式 | C33H43N2O5P | C42H61N2O10P | C35H45N2O6P |
分子量 | 578.7 g/mol | 784.9 g/mol | 620.72 g/mol |
HPLC 纯度 | ≥98% | ≥95% | ≥98% |
31P NMR 纯度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
材料来源 | 非动物来源(无 TSE/BSE 风险) | ||
运输/ 储存条件 | 干冰 / -20°C |
间隔子亚磷酰胺与以下寡核苷酸合成仪兼容:
兼容的目录产品现货供应,采用血清瓶颈规格的琥珀色瓶运输。
正在寻找其他尺寸选项、定制或包装解决方案?
仅供科研使用,不可用于诊断目的。