定制 TaqMan 小 RNA 测定使用包含 miRNA 特异性茎环引物的第一代化学试剂来生成感兴趣的特定 miRNA 靶标的 cDNA。这些测定可用于分析任何小 RNA 分子。这种 TaqMan 测定在原设计的基础上进行了创新调整,专为 miRNA 研究而开发,是分析任何长度低于200碱基的小核酸的理想选择,包括新发现的 miRNA、与 Piwi 蛋白相互作用的 RNA (piRNA)、小核 RNA (snRNA) 以及小核仁 RNA (snoRNA)。
  • 订购灵活方便:通过我们安全的定制 TaqMan 小 RNA 测定设计工具可轻松完成订购过程
  • 应用广泛:可用于分析任何物种的任何小 RNA
  • 结果可靠:预配制测定经过优化,可在普遍条件下运行
  • miRNA 定量功能强大:与预设计 TaqMan MicroRNA 测定具有相同的灵敏度、特异性和可重现性
想要设计定制 TaqMan Advanced miRNA 测定?正在寻找使用 FAM 以外染料的定制 TaqMan 小 RNA 测定?
访问我们的专用 TaqMan 测定 & 寡核苷酸网页了解更多信息。
成熟的设计流程
miRPipe 小 RNA 测定设计流程建立在我们广泛的 TaqMan 基因表达测定设计背景和生物信息学专业知识的基础上。为了检测非常小的靶标,该流程基于多年实验获得的经验数据纳入了一些设计功能。由此产生的自动化流程本身就具有高度灵活性,可以为各种各样的小 RNA 序列设计测定。TaqMan 测定技术具有多种优势,非常适合分析几乎所有小 RNA,让您在初次实验就能获得可靠结果。
轻松订购
首先,通过生物信息学手段确认序列靶标的特异性和序列质量,然后使用定制 TaqMan 小 RNA 测定设计工具输入您的序列并提交,以进行测定设计。这种简单易用的工具是非常安全和保密的。如果我们无法为您感兴趣的序列靶标设计或生产测定,将不会对您收费。
订购定制 TaqMan 小 RNA 测定
规格
定制 TaqMan 小 RNA 测定RT/PCR 反应次数货号
超小 (XS)25/754440418
小 (S)50/1504398987
中 (M)750/7504398988
大 (L)2,900/2,9004398989
手册 & 实验方案
仅供科研使用,不可用于诊断目的。