TaqMan 阵列 MicroRNA 卡是分析大量 miRNA 的理想解决方案。优势包括:
  • 当天获得结果——在短短5小时内完成分析数百 miRNA 的实验。
  • 非常适用于人、小鼠和大鼠图谱分析。
  • 仅需少量样本——总 RNA 起始样本量低至 1 ng——使其适合检测 FFPE、FACS、活检和其他非常小的样本。
  • 与 miRBase 数据库一致,全面覆盖已知 miRNA。
预设计 TaqMan 阵列 MicroRNA 卡
使用经典化学试剂的 TaqMan 阵列 microRNA 卡覆盖与人或啮齿动物物种密切相关的 microRNA,与 Sanger miRBase v22 保持一致,TaqMan™ 阵列 MicroRNA 卡(卡 A 和卡 B)套装可实现超过740次测定。
此产品需要使用 Megaplex™ 引物池进行 miRNA 逆转录。在使用 TaqMan 阵列 MicroRNA 卡进行实时荧光定量 PCR 之前,可使用可选的 Megaplex™ PreAmp 引物对有限的样本进行预扩增。
使用高级化学试剂的 TaqMan 阵列 miRNA 卡可准确定量映射到 miRBase v22 的较为常见的人成熟 miRNA。人 A 卡和 B 卡包含754种独特 miRNA。人内源性对照卡包含32种独特的 microRNA 对照靶标。人血清/血浆卡包含已知存在于血清/血浆中的192种独特的 microRNA 靶标。
选购 TaqMan 阵列 MicroRNA 卡
定制 MicroRNA 卡
 定制 miRNA 阵列卡有经典化学试剂和高级化学试剂可供选择。每个阵列卡可容纳12至380份测定试剂和1至8份样本。提供十种规格,仅采用微流控卡设计。
  • 对于每个经典化学试剂定制 miRNA 阵列卡订单,我们都会提供定制 RT 池。
  • 可为经典化学试剂定制 miRNA 阵列卡提供定制 PreAmp 池,以便在 miRNA 量有限的情况下完成样本研究。
配置定制 TaqMan MicroRNA 卡
TaqMan 阵列 MicroRNA 卡工作流程——经典化学试剂
Applied Biosystems 提供多种用于分离和分析 miRNA 及其他小 RNA 的试剂盒,每种试剂盒都非常适用于 miRNA 分析,因其能够定量回收小 RNA (<200 nt) 并维持代表性数量的小 RNA(消除实验偏倚)。
推荐产品
TaqMan® miRNA ABC Purification Kit 
TaqMan miRNA ABC 纯化试剂盒
从不含危险化学品的复杂样本类型中纯化高质量 miRNA。此试剂盒能够在75分钟内从起始量较低的所有人样本类型(包括血液、血清、血浆、FFPE 样本、固体组织、培养细胞和唾液)中单管分离特异性 miRNA。
mirVana™ miRNA 分离试剂盒
分离含有小 RNA(如 miRNA、siRNA 和 snRNA)的总 RNA。采用传统 RNA 分离方法时,这些小 RNA 通常会丢失。
RecoverAll™ FFPE 样本总核酸分离试剂盒
从福尔马林或多聚福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 组织中提取总 RNA 或 DNA。此试剂盒可对存档组织样本进行基因组水平和基因表达水平的分子分析。使用此试剂盒可获得适用于 RT-qPCR、突变筛选和微阵列分析的核酸。
TaqMan™ MicroRNA Cells-to-CT™ 试剂盒
TaqMan MicroRNA Cells-to-CT™ 试剂盒采用独特方法裂解培养细胞,同时去除基因组 DNA 并保持 RNA 完整性,因此能够直接通过培养细胞进行 miRNA 表达谱分析,而无需纯化 RNA。
Megaplex™ RT 引物旨在简化 miRNA 图谱分析,非常适合全局 miRNA 表达谱分析;仅仅两个池便可全面覆盖人与啮齿动物的 Sanger miRBase 数据库内容。每个池的内容均与对应的 TaqMan® 阵列人或啮齿动物 MicroRNA 卡相匹配(步骤4)。TaqMan® MicroRNA 逆转录 (RT) 试剂盒具有卓越的 TaqMan® MicroRNA 测定性能。此试剂盒与单独的 TaqMan® MicroRNA 测定随附的单个 RT 引物配合使用,或者与 Megaplex™ RT 引物配合使用,从而在实时 PCR 定量分析之前将 miRNA 转换为 cDNA。
TaqMan® MicroRNA 逆转录试剂盒
TaqMan® MicroRNA 逆转录试剂盒提供了实现 TaqMan® MicroRNA 测定卓越性能所需的组分。此试剂盒的组分与 TaqMan® MicroRNA 测定随附的 RT 引物共同用于将 miRNA 转换成 cDNA。
Megaplex™ PreAmp 引物使用起始样本量低至 1 ng 的总 RNA 生成全面的 miRNA 表达谱。内容与特定的 Megaplex™ RT 引物和 TaqMan® 阵列人或啮齿动物 MicroRNA 卡保持一致,通过逆转录制备的 cDNA 可使用 Megaplex™ PreAmp 引物和 TaqMan® PreAmp 预混液进行预扩增,以均匀扩增原始样本中存在的所有 miRNA,从而显著提高测定灵敏度。
Megaplex™ PreAmp 引物
Megaplex™ PreAmp 引物适合测定灵敏度至关重要的应用场景,它可显著提高检测低表达 miRNA 的能力,能够以少之又少的样本(总 RNA 起始样本量低至 1 ng)生成全面的表达谱。
TaqMan® PreAmp 预混液
TaqMan® PreAmp 预混液可预扩增少量 cDNA,而不会对样本引入扩增偏倚。通过预扩增,您可使用珍贵样本进行更多的实时荧光定量 PCR 反应。
在最终定量步骤中,将 TaqMan® 通用预混液 II 加入到每份样本中,然后移取至 TaqMan® 阵列卡的上样端口中,这样可以大大简化测定设置并尽可能减少移液引起的变异性。
TaqMan® 阵列 MicroRNA 卡
TaqMan® 阵列 MicroRNA 卡是分析大量 miRNA 的理想解决方案。此产品需要使用 Megaplex™ 引物池进行 miRNA 逆转录(步骤2)。 在使用 TaqMan® 阵列 MicroRNA 卡进行实时荧光定量 PCR(步骤4)之前,可使用可选的 Megaplex™ PreAmp 引物对有限的样本进行预扩增(步骤3)。
Applied Biosystems 提供多种用于分离和分析 miRNA 及其他小 RNA 的试剂盒,每种试剂盒都非常适用于 miRNA 分析,因其能够定量回收小 RNA (<200 nt) 并维持代表性数量的小 RNA(消除实验偏倚)。
推荐产品
TaqMan® miRNA ABC Purification Kit 
TaqMan miRNA ABC 纯化试剂盒
从不含危险化学品的复杂样本类型中纯化高质量 miRNA。此试剂盒能够在75分钟内从起始量较低的所有人样本类型(包括血液、血清、血浆、FFPE 样本、固体组织、培养细胞和唾液)中单管分离特异性 miRNA。
mirVana™ miRNA 分离试剂盒
分离含有小 RNA(如 miRNA、siRNA 和 snRNA)的总 RNA。采用传统 RNA 分离方法时,这些小 RNA 通常会丢失。
RecoverAll™ FFPE 样本总核酸分离试剂盒
从福尔马林或多聚福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 组织中提取总 RNA 或 DNA。此试剂盒可对存档组织样本进行基因组水平和基因表达水平的分子分析。使用此试剂盒可获得适用于 RT-qPCR、突变筛选和微阵列分析的核酸。
TaqMan™ MicroRNA Cells-to-CT™ 试剂盒
TaqMan MicroRNA Cells-to-CT™ 试剂盒采用独特方法裂解培养细胞,同时去除基因组 DNA 并保持 RNA 完整性,因此能够直接通过培养细胞进行 miRNA 表达谱分析,而无需纯化 RNA。
Megaplex™ RT 引物旨在简化 miRNA 图谱分析,非常适合全局 miRNA 表达谱分析;仅仅两个池便可全面覆盖人与啮齿动物的 Sanger miRBase 数据库内容。每个池的内容均与对应的 TaqMan® 阵列人或啮齿动物 MicroRNA 卡相匹配(步骤4)。TaqMan® MicroRNA 逆转录 (RT) 试剂盒具有卓越的 TaqMan® MicroRNA 测定性能。此试剂盒与单独的 TaqMan® MicroRNA 测定随附的单个 RT 引物配合使用,或者与 Megaplex™ RT 引物配合使用,从而在实时 PCR 定量分析之前将 miRNA 转换为 cDNA。
TaqMan® MicroRNA 逆转录试剂盒
TaqMan® MicroRNA 逆转录试剂盒提供了实现 TaqMan® MicroRNA 测定卓越性能所需的组分。此试剂盒的组分与 TaqMan® MicroRNA 测定随附的 RT 引物共同用于将 miRNA 转换成 cDNA。
Megaplex™ PreAmp 引物使用起始样本量低至 1 ng 的总 RNA 生成全面的 miRNA 表达谱。内容与特定的 Megaplex™ RT 引物和 TaqMan® 阵列人或啮齿动物 MicroRNA 卡保持一致,通过逆转录制备的 cDNA 可使用 Megaplex™ PreAmp 引物和 TaqMan® PreAmp 预混液进行预扩增,以均匀扩增原始样本中存在的所有 miRNA,从而显著提高测定灵敏度。
Megaplex™ PreAmp 引物
Megaplex™ PreAmp 引物适合测定灵敏度至关重要的应用场景,它可显著提高检测低表达 miRNA 的能力,能够以少之又少的样本(总 RNA 起始样本量低至 1 ng)生成全面的表达谱。
TaqMan® PreAmp 预混液
TaqMan® PreAmp 预混液可预扩增少量 cDNA,而不会对样本引入扩增偏倚。通过预扩增,您可使用珍贵样本进行更多的实时荧光定量 PCR 反应。
在最终定量步骤中,将 TaqMan® 通用预混液 II 加入到每份样本中,然后移取至 TaqMan® 阵列卡的上样端口中,这样可以大大简化测定设置并尽可能减少移液引起的变异性。
TaqMan® 阵列 MicroRNA 卡
TaqMan® 阵列 MicroRNA 卡是分析大量 miRNA 的理想解决方案。此产品需要使用 Megaplex™ 引物池进行 miRNA 逆转录(步骤2)。 在使用 TaqMan® 阵列 MicroRNA 卡进行实时荧光定量 PCR(步骤4)之前,可使用可选的 Megaplex™ PreAmp 引物对有限的样本进行预扩增(步骤3)。