QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量系统的 OpenArray™ 孔板技术有助于简化 microRNA (miRNA) 图谱分析,使之变得无法想象的简单。让中密度 miRNA 图谱分析实现相当高的样本通量,在一个工作日内,一名用户可以以极少的移液步骤处理48份样本,而无需使用自动化设备。
  • 广泛的覆盖范围:每块 QuantStudio 12K Flex OpenArray 板可运行3份样本,每份样本可翻译多达818次测定(多达758次独特测定)
  • 高通量:约每2小时仪器运行12份样本,每8小时工作日可处理48份样本
  • 高性价比:以极少的手动操作时间进行快速样本筛选
  • 仅需少量样本量:仅需 200 ng 总 RNA 即可进行完整分析
使用 OpenArray 实时 PCR 系统实验工作流程进行 TaqMan MicroRNA 图谱分析
Life Technologies 提供多种用于分离和分析 miRNA 及其他小 RNA 的试剂盒,其能够定量回收小 RNA (<200 nt) 并维持代表性数量的小 RNA(降低实验偏倚)。
推荐产品
mirVana™ miRNA 分离试剂盒
分离含有小 RNA(如 miRNA、siRNA 和 snRNA)的总 RNA。这些小 RNA 通常在传统 RNA 分离方法中会丢失。
Megaplex ™ RT 引物旨在简化 miRNA 图谱分析,是来自 TaqMan® MicroRNA 测定试剂盒的靶标特异性茎环法逆转录 (RT) 引物池。这些 RT 引物池是全局 miRNA 图谱分析的理想选择;仅需两个池即可覆盖分别为人和啮齿动物提供的 Sanger miRBase v14 和 v15 数据库中的内容。每个池的内容与相应 QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® 人或啮齿动物 MicroRNA 检测组合匹配。TaqMan® MicroRNA RT 试剂盒具有出色的 TaqMan® MicroRNA 测定性能。本试剂盒用于在实时荧光定量 PCR 进行前将 miRNA 转换为 cDNA。
推荐产品
Megaplex™ RT 引物
无论您的图谱分析实验需要较高的灵敏度、广泛的覆盖范围还是两者皆需要,Megaplex™ 引物池都可帮助您灵活实现研究目标。Megaplex™ 引物池可完全覆盖 Sanger miRBase 数据库中的 miRNA,当与 TaqMan® MicroRNA 阵列配合使用时,提供理想的 miRNA 图谱分析解决方案。
TaqMan® MicroRNA 逆转录试剂盒
TaqMan® MicroRNA 逆转录试剂盒提供了实现 TaqMan® MicroRNA 测定出色性能所需的组分。该试剂盒的组分与 TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒提供的 RT 引物共同用于将 miRNA 转换成 cDNA。
Megaplex™ PreAmp 引物有助于您将低至 1 ng 的总 RNA 起始量拉伸至足够的 cDNA,以生成全面的 miRNA 表达谱。内容与特定的 Megaplex™ RT 引物和 QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® 人 MicroRNA 检测组合保持一致,通过逆转录制备的 cDNA 可使用 Megaplex™ PreAmp 引物和 TaqMan® PreAmp 预混液进行预扩增,以扩增原始样本中存在的所有 miRNA,从而显著提高检测低丰度转录本的能力。
推荐产品
Megaplex™ PreAmp 引物
Megaplex™ PreAmp 引物适合测定灵敏度至关重要的应用场景,它可显著提高检测低表达 miRNA 的能力,能够以少量的样本(总 RNA 起始样本量低至 1 ng)生成全面的表达谱。
TaqMan® PreAmp 预混液
TaqMan® PreAmp 预混液可预扩增少量 cDNA,而不会对样本引入扩增偏倚。通过预扩增,您可以将宝贵的样本应用于更多实时荧光定量 PCR 反应。TaqMan® PreAmp 预混液试剂盒由 TaqMan® PreAmp 预混液和 TaqMan® 基因表达预混液组成。
使用 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统,将样本混合物上样至 QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® MicroRNA 检测组合中。板底部被包裹在合金中便于您进行操作。只需加入浸液,然后盖上粘性盖即可。
推荐产品
TaqMan® OpenArray® MicroRNA 检测组合 
TaqMan® OpenArray® MicroRNA 检测组合包含预配置的 TaqMan® MicroRNA 测定试剂盒,可用于人或啮齿动物图谱分析研究,以相当高的通量产品形式提供。采用这些检测组合,您可以同时运行3份样本,每份样本包含超过700种独特的 TaqMan® MicroRNA 测定试剂盒。
TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 预混液
TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 预混液经过便利配制,可在 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统上使用 TaqMan® OpenArray® MicroRNA 检测组合支持 miRNA 图谱分析。
OpenArray® AccuFill™ 系统
使用 OpenArray® AccuFill™ 系统时,可将样本混合物从384孔板上样至 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板,人为干预非常轻微。
OpenArray® 样本跟踪软件可将384孔板文件中的样本信息与板设置文件中包含的测定信息进行整合。 
使用 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统执行实时孔板读数。
推荐产品
带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统
QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统与 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统联合使用时,每天可处理数百至数千份样本,可轻松实现中密度、高通量结果,易于使用且无需自动化设备。
Life Technologies 提供多种用于分离和分析 miRNA 及其他小 RNA 的试剂盒,其能够定量回收小 RNA (<200 nt) 并维持代表性数量的小 RNA(降低实验偏倚)。
推荐产品
mirVana™ miRNA 分离试剂盒
分离含有小 RNA(如 miRNA、siRNA 和 snRNA)的总 RNA。这些小 RNA 通常在传统 RNA 分离方法中会丢失。
Megaplex ™ RT 引物旨在简化 miRNA 图谱分析,是来自 TaqMan® MicroRNA 测定试剂盒的靶标特异性茎环法逆转录 (RT) 引物池。这些 RT 引物池是全局 miRNA 图谱分析的理想选择;仅需两个池即可覆盖分别为人和啮齿动物提供的 Sanger miRBase v14 和 v15 数据库中的内容。每个池的内容与相应 QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® 人或啮齿动物 MicroRNA 检测组合匹配。TaqMan® MicroRNA RT 试剂盒具有出色的 TaqMan® MicroRNA 测定性能。本试剂盒用于在实时荧光定量 PCR 进行前将 miRNA 转换为 cDNA。
推荐产品
Megaplex™ RT 引物
无论您的图谱分析实验需要较高的灵敏度、广泛的覆盖范围还是两者皆需要,Megaplex™ 引物池都可帮助您灵活实现研究目标。Megaplex™ 引物池可完全覆盖 Sanger miRBase 数据库中的 miRNA,当与 TaqMan® MicroRNA 阵列配合使用时,提供理想的 miRNA 图谱分析解决方案。
TaqMan® MicroRNA 逆转录试剂盒
TaqMan® MicroRNA 逆转录试剂盒提供了实现 TaqMan® MicroRNA 测定出色性能所需的组分。该试剂盒的组分与 TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒提供的 RT 引物共同用于将 miRNA 转换成 cDNA。
Megaplex™ PreAmp 引物有助于您将低至 1 ng 的总 RNA 起始量拉伸至足够的 cDNA,以生成全面的 miRNA 表达谱。内容与特定的 Megaplex™ RT 引物和 QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® 人 MicroRNA 检测组合保持一致,通过逆转录制备的 cDNA 可使用 Megaplex™ PreAmp 引物和 TaqMan® PreAmp 预混液进行预扩增,以扩增原始样本中存在的所有 miRNA,从而显著提高检测低丰度转录本的能力。
推荐产品
Megaplex™ PreAmp 引物
Megaplex™ PreAmp 引物适合测定灵敏度至关重要的应用场景,它可显著提高检测低表达 miRNA 的能力,能够以少量的样本(总 RNA 起始样本量低至 1 ng)生成全面的表达谱。
TaqMan® PreAmp 预混液
TaqMan® PreAmp 预混液可预扩增少量 cDNA,而不会对样本引入扩增偏倚。通过预扩增,您可以将宝贵的样本应用于更多实时荧光定量 PCR 反应。TaqMan® PreAmp 预混液试剂盒由 TaqMan® PreAmp 预混液和 TaqMan® 基因表达预混液组成。
使用 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统,将样本混合物上样至 QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® MicroRNA 检测组合中。板底部被包裹在合金中便于您进行操作。只需加入浸液,然后盖上粘性盖即可。
推荐产品
TaqMan® OpenArray® MicroRNA 检测组合 
TaqMan® OpenArray® MicroRNA 检测组合包含预配置的 TaqMan® MicroRNA 测定试剂盒,可用于人或啮齿动物图谱分析研究,以相当高的通量产品形式提供。采用这些检测组合,您可以同时运行3份样本,每份样本包含超过700种独特的 TaqMan® MicroRNA 测定试剂盒。
TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 预混液
TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 预混液经过便利配制,可在 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统上使用 TaqMan® OpenArray® MicroRNA 检测组合支持 miRNA 图谱分析。
OpenArray® AccuFill™ 系统
使用 OpenArray® AccuFill™ 系统时,可将样本混合物从384孔板上样至 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板,人为干预非常轻微。
OpenArray® 样本跟踪软件可将384孔板文件中的样本信息与板设置文件中包含的测定信息进行整合。 
使用 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统执行实时孔板读数。
推荐产品
带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统
QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统与 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统联合使用时,每天可处理数百至数千份样本,可轻松实现中密度、高通量结果,易于使用且无需自动化设备。
《自然》文章
新近发表在《自然》杂志上的一项研究发现,配备 OpenArray 板的 QuantStudio 12K Flex 系统在 miRNA 筛选方面优于其他平台。
  阅读文章
文献
出版物
仅供科研使用,不可用于诊断目的。