Search Thermo Fisher Scientific
对 microRNA (miRNA) 等调控 RNA 的分析有助于破译可能影响 SARS-CoV-2 发病机制和免疫应答的复杂细胞过程。
我们用于 SARS-CoV-2 研究的 TaqMan miRNA 解决方案可提供加速您的发现所需的速度、灵敏度和可扩展性。探索 miRNA 工作流程并了解我们的解决方案的优势:
分析 miRNA 和非编码 RNA 时需要使用能保持 RNA 完整性和表达谱的方法进行总 RNA 分离。MagMAX mirVana 总 RNA 分离试剂盒设计用于从多种样本类型中分离总 RNA(包括 microRNA 等小 RNA)。
在研究用于校验或集中谱分析以及筛选研究的 miRNA 时,TaqMan 高级 miRNA 测定可提供较高水平的灵敏度和特异性,可检测 低至60个 miRNA 拷贝到 cDNA 中。我们先进的化学试剂使用一种通用型逆转录,只需要一个逆转录反应即可研究数百种 miRNA。
我们有两种实时荧光定量 PCR 方法,可对 miRNA 进行灵敏、精确的定量测定和表达谱分析:TaqMan 高级 miRNA 测定和 TaqMan MicroRNA 测定。
了解更多信息 ›
搜索 TaqMan 高级 miRNA 测定 ›
搜索 TaqMan MicroRNA 测定 ›
除了 miRNA 测定外,我们的产品组合还包括:
OpenArray™ 卡、384 孔微流控卡或 96 孔板中预点样的 TaqMan 高级 miRNA 测定非常便利,只需五小时即可准确定量测定数百种独特的 miRNA。产品包括内源性和外源性 miRNA 对照,可归一化数据结果。我们还提供具有 TaqMan MicroRNA 测定化学试剂的阵列卡,包含超过 740 种非常相关的 microRNA 测定,可选择用于人或啮齿动物。
了解更多信息 ›
检测组合 | 描述 |
---|---|
TaqMan OpenArray Human Advanced MicroRNA Panel, QuantStudio 12K Flex | 对于高通量分析,可在一个工作日内针对 48 份样本的 43,000 个数据点生成全面的 miRNA 表达谱 |
TaqMan Advanced miRNA 人类 A 和 B 卡 | 定量测定并分析 754 种独特 miRNA 的表达谱 |
TaqMan Advanced miRNA 人血清/血浆卡 | 定量测定并确定一份血清/血浆样本中 188 种独特 miRNA 的表达谱。 |
TaqMan Advanced miRNA 人 A 和 B 96 孔板,标准或快速 | 定量测定并分析多达 752 种独特 miRNA 的表达谱 |
TaqMan Advanced miRNA 人血清/血浆 96 孔板,标准或快速 | 定量测定并分析一份血清/血浆样本中 188 种独特 miRNA 的表达谱 |
我们还提供可定制的 384 孔微流控卡,用于 microRNA 分析,可对数百个靶标进行简单且经济实惠的表达谱分析和/或校验。TaqMan 阵列卡可以使用任何预设计的测定进行定制。
订购定制的 TaqMan 阵列 Advanced miRNA 卡 ›
订购定制的 TaqMan 阵列 MicroRNA 卡 ›
对于 miRNA 功能分析,我们提供了合成 miRNA 模拟物和抑制剂以处理多个种属中的数千种 microRNA。
根据测定类型选择 cDNA 合成试剂盒和预混液。
TaqMan Advanced miRNA 测定 | TaqMan MicroRNA 测定 | TaqMan 非编码 RNA 测定 |
---|---|---|
TaqMan Advanced miRNA cDNA 合成试剂盒 + TaqMan Fast Advanced 预混液 | TaqMan MicroRNA 逆转录试剂盒 + TaqMan Fast Advanced 预混液 | SuperScript IV 反转录酶 + TaqMan Fast Advanced 预混液 |
请试用我们性能卓越的 TaqMan Fast Advanced 预混液。
我们可为所有研究需求提供实时荧光定量 PCR 仪器,从预算友好型到实现较高生产率的高通量仪器。
了解更多信息 ›
在您订购测定后,我们将提供特定于您的测定规格的方案和文件,供您下载。
了解更多信息 ›
对于数据分析,我们建议使用云端平台 Connect 上的 Quantstudio Design & Analysis (DA2) app 。
分析 miRNA 和非编码 RNA 时需要使用能保持 RNA 完整性和表达谱的方法进行总 RNA 分离。MagMAX mirVana 总 RNA 分离试剂盒设计用于从多种样本类型中分离总 RNA(包括 microRNA 等小 RNA)。
在研究用于校验或集中谱分析以及筛选研究的 miRNA 时,TaqMan 高级 miRNA 测定可提供较高水平的灵敏度和特异性,可检测 低至60个 miRNA 拷贝到 cDNA 中。我们先进的化学试剂使用一种通用型逆转录,只需要一个逆转录反应即可研究数百种 miRNA。
我们有两种实时荧光定量 PCR 方法,可对 miRNA 进行灵敏、精确的定量测定和表达谱分析:TaqMan 高级 miRNA 测定和 TaqMan MicroRNA 测定。
了解更多信息 ›
搜索 TaqMan 高级 miRNA 测定 ›
搜索 TaqMan MicroRNA 测定 ›
除了 miRNA 测定外,我们的产品组合还包括:
OpenArray™ 卡、384 孔微流控卡或 96 孔板中预点样的 TaqMan 高级 miRNA 测定非常便利,只需五小时即可准确定量测定数百种独特的 miRNA。产品包括内源性和外源性 miRNA 对照,可归一化数据结果。我们还提供具有 TaqMan MicroRNA 测定化学试剂的阵列卡,包含超过 740 种非常相关的 microRNA 测定,可选择用于人或啮齿动物。
了解更多信息 ›
检测组合 | 描述 |
---|---|
TaqMan OpenArray Human Advanced MicroRNA Panel, QuantStudio 12K Flex | 对于高通量分析,可在一个工作日内针对 48 份样本的 43,000 个数据点生成全面的 miRNA 表达谱 |
TaqMan Advanced miRNA 人类 A 和 B 卡 | 定量测定并分析 754 种独特 miRNA 的表达谱 |
TaqMan Advanced miRNA 人血清/血浆卡 | 定量测定并确定一份血清/血浆样本中 188 种独特 miRNA 的表达谱。 |
TaqMan Advanced miRNA 人 A 和 B 96 孔板,标准或快速 | 定量测定并分析多达 752 种独特 miRNA 的表达谱 |
TaqMan Advanced miRNA 人血清/血浆 96 孔板,标准或快速 | 定量测定并分析一份血清/血浆样本中 188 种独特 miRNA 的表达谱 |
我们还提供可定制的 384 孔微流控卡,用于 microRNA 分析,可对数百个靶标进行简单且经济实惠的表达谱分析和/或校验。TaqMan 阵列卡可以使用任何预设计的测定进行定制。
订购定制的 TaqMan 阵列 Advanced miRNA 卡 ›
订购定制的 TaqMan 阵列 MicroRNA 卡 ›
对于 miRNA 功能分析,我们提供了合成 miRNA 模拟物和抑制剂以处理多个种属中的数千种 microRNA。
根据测定类型选择 cDNA 合成试剂盒和预混液。
TaqMan Advanced miRNA 测定 | TaqMan MicroRNA 测定 | TaqMan 非编码 RNA 测定 |
---|---|---|
TaqMan Advanced miRNA cDNA 合成试剂盒 + TaqMan Fast Advanced 预混液 | TaqMan MicroRNA 逆转录试剂盒 + TaqMan Fast Advanced 预混液 | SuperScript IV 反转录酶 + TaqMan Fast Advanced 预混液 |
请试用我们性能卓越的 TaqMan Fast Advanced 预混液。
我们可为所有研究需求提供实时荧光定量 PCR 仪器,从预算友好型到实现较高生产率的高通量仪器。
了解更多信息 ›
在您订购测定后,我们将提供特定于您的测定规格的方案和文件,供您下载。
了解更多信息 ›
对于数据分析,我们建议使用云端平台 Connect 上的 Quantstudio Design & Analysis (DA2) app 。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。