图1:片段分析数据
GeneScan™ 片段分析分子量标记是在毛细管电泳平台上进行片段分析和基因分型应用时所需的荧光标记 DNA 片段。将其加入到片段分析实验中,与样品同时运行。上样至同一毛细管运行的大小标准品和样品片段所受的电泳力相同。迁移距离取决于 DNA 样品的大小。
每个标准品都含有已知大小的片段,可通过数据分析软件 (GeneMapper) 生成校准曲线,用于确定实验样品中未知片段的大小。GeneScan™ 大小标准品能产生可靠且可重现的大小检出结果,可与 ROX™、TAMRA 荧光基团或第五种专有染料 LIZ 一起提供。LIZ 染料标记的标准品增加了可在单个样品中联合使用的标记数量,从而可提高通量、降低项目成本。
当 DNA 样品片段采用以下标记时: 选择带有以下标记的大小标准品: AB 染料集: 可能的应用 其他 AB 试剂盒和产品:
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROXLIZDS-02SNaPshotSNaPshot™ 引物聚焦试剂盒SNaPshot 多通路检测试剂盒
5-FAM™、HEX™、NED™ROX™DS-30定制片段分析定制寡核苷酸
6-FAM™、VIC™、NED™ROX™DS-31
定制微卫星
定制寡核苷酸
5-FAM™、JOE、NED™ROX™DS-32微卫星(法医学)AmpFISTR 试剂盒
植物/微生物 AFLP 试剂盒
6-FAM™、VIC™、NED™、PETLIZDS-33微卫星(法医学)AmpFISTR 试剂盒
定制寡核苷酸