ISO 18385
1985年以来,法医学 DNA 分析一直被应用于法医学中,当时采用的是小卫星序列和 Southern 印迹技术。20世纪90年代初,短串联重复序列 (STR) 作为一种新的多态性 DNA 标记物类型被引入法医学,并从此成为了在 DNA 数据库、刑事案件、亲本和亲缘关系分析以及失踪人员鉴定中进行人类身份鉴定的金标准。在设计大型多重 STR 检测组合方面的新进展大幅度地增加了鉴别能力,有助于做出人类身份鉴定应用中的纳入和排除决定。各地区对特异性标志物的要求不同,但随着国际数据共享工作的不断进行,STR PCR 扩增试剂盒需要颇具通用性的标志物,以进行更多的跨境鉴定。我们的 PCR 扩增试剂盒在我们位于英国沃灵顿的工厂生产,该工厂符合 ISO 18385 认证指南的要求。
哪款常染色体 STR 试剂盒适合您的实验室?
基因座
GlobalFiler 试剂盒
VeriFiler 试剂盒
NGM 试剂盒
D13S317XX 
D7S820XX 
CSF1POXX 
D5S818XX 
TPOXXX 
D16S539XXX
AMELXXX
D19S433XXX
D2S1338XXX
D18S51XXX
FGAXXX
D21S11XXX
D8S1179XXX
VWAXXX
TH01XXX
D3S1358XXX
D1S1656XXX
D12S391XXX
D2S441XXX
D10S1248XXX
D22S1045XXX
SE33X X
DYS391X  
YindelXX仅 NGM Detect 试剂盒
Penta D X 
Penta E X 
D6S1043 X 
IQC仅 GlobalFiler IQC 试剂盒仅 VeriFiler Plus 试剂盒仅 NGM Detect 试剂盒
PCR 扩增产品
GlobalFiler STR 试剂盒缩短了扩增时间并具有较大的数据恢复能力。这种6色、24基因座技术旨在实现优异的实验室性能。GlobalFiler 和 GlobalFiler Express 试剂盒均已获 NIDS 批准,用于实验室生成 DNA 图谱并将其上传至 CODIS 数据库。
VeriFiler STR 试剂盒采用25种标志物(包含两种性别测定标志物和具有高度多态性的 Penta D 和 Penta E 标志物)STR 多重测定,能从单源或具有挑战性的案件样本中获得优异的基因分型结果。VeriFiler Plus 和 VeriFiler Express 试剂盒均已获批供实验室生成 DNA 图谱并将其上传至美国国家 DNA 索引系统 (NDIS) CODIS 数据库。
Applied Biosystems NGM 系列试剂盒能够提供优异的数据质量和耐用性,以及强大的识别能力,可以为欧洲跨境数据共享计划提供支持。NGM 试剂盒可扩增所有 Applied Biosystems SGM Plus 试剂盒基因座,以及欧洲法医学科学研究所网络 (ENFSI) 和欧洲 DNA 分型小组 (EDNAP) 推荐的扩展版欧洲标准集中的其他基因座(SE33、D2S1338、D3S1358、D8S1179、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、FGA、TH01、vWA、D10S1248、D22S1045、D2S441、D1S1656、D12S391 和釉原蛋白)。 
Y-STR 分析主要用于发现 Y 染色体上的 STR 标记物,这种标记物仅由男性个体携带。 对于法医实验室而言,Y-STR 的较常见应用是在性侵等刑事案件中,在性侵案件中,由于少量的男性 DNA 存在于大量的女性 DNA 背景中,传统的常染色体 STR 分析很难处理证据样本。 Yfiler Plus 试剂盒已获批供分析实验室用于生成 DNA 谱图并将其上传至美国国家 DNA 索引系统 (NDIS) CODIS 数据库。
参观我们在英国沃灵顿的现场,了解先进的机器人技术和久经考验的工艺如何为制造法医学产品确立了高行业标准,并进一步了解我们提供优质法医学解决方案的承诺。
GeneMapper ID-X 软件是根据法医学 DNA 实验室的意见开发的,有助于节省时间和提高工作流程效率。当与数据采集软件和 Applied Biosystems STR 试剂盒结合使用时,GeneMapper ID-X 可显著提高 HID 实验室数据解析工作流程的生产力和可靠性,并优化 IT 支持和合规性。 
法医学 DNA 分析系统
seqstudio-genetic-analyzer-v2
用于 HID 分析的 Applied Biosystems SeqStudio 基因分析仪是一款含4根毛细管的易用型台式系统,无需改变聚合物类型或阵列,即可进行金标准 STR 片段分析和 Sanger 测序。与多种法医学 STR 试剂盒和应用轻松兼容并支持多用户操作。 
SSF-HID-left-facing-2
SeqStudio Flex 基因分析仪有8和24毛细管规格,其中包含内置触摸屏计算机、数据采集软件以及可持续访问的四板平台。 完整的系统将仪器与 Applied Biosystems 试剂、耗材和软件以及行业当先的支持相结合,提供了集成的 HID 解决方案,从而大大提高了易用性和应用效率。
VeritiPro Thermal Cycler for Human Identification
用于 HID 的 Applied Biosystems VeritiPro 热循环仪采用先进的温度控制技术,可提供高端性能和久经考验的可靠性。已按照 DNA 分析方法科学工作组 (SWGDAM) 的要求,采用 Applied Biosystems STR PCR 扩增试剂盒和 Precision ID NGS 检测组合对其进行了验证。
SF-proflex-v3
Applied Biosystems ProFlex PCR 系统秉承了 Applied Biosystems 热循环仪的可靠性和性能,并具有适合您工作方式的灵活配置和控制功能。有多种模块配置可供选择,让您实现较大通量。
专题视频
在恢复信息过程中6染料化学技术的灵活性
马德里(西班牙)国家毒理学和法医学研究所的 DNA 专家 Antonio Alonso 博士针对法医实验室需要过渡到6染料化学技术进行讨论,以提高工作流程效率并降低运营成本。他强调了 Y-STR 分析在解决 性侵 案件中的价值,并提供了一个发生在西班牙的18岁青年强奸/谋杀悬案作为例子,最终通过  Applied Biosystems Yfiler Plus  化学技术得以破案。
Y-STR 在解析混合物样本中的价值
Y-STR 分析可以提高 性侵调查的成功率, 特别是在只有非精子痕迹(如唾液、皮肤、 指甲、接触和&触摸痕迹)可用的情况下。这种混合物样本在大量的女性 DNA 背景中含有少量的男性 DNA,而常染色体检测通常无法得出完整的结果。奥地利萨尔茨堡大学法医分子生物学系主任 Franz Neuhuber 博士分享了一个强奸未遂案的细节,以鼓励实验室采用  Y-STR  分析。
优化性侵工作流程:Applied Biosystems Quantifiler Trio、Yfiler Plus 和 Identifiler 试剂盒
环境科学研究所 (ESR) 资深科学家 Donna Foskin 介绍了他们如何处理性侵样本试剂盒。首先,案件的细节以及自侵害发生以来经过的时间长度得先纳入考量。提取 DNA 后,该团队就使用  Applied Biosystems Quantifiler Trio  试剂盒来评估 DNA 的量和男性/女性占比。 然后,这些信息可提供所需指导,以决定使用 Applied Biosystems Identifier PCR 扩增试剂盒进行常染色体 STR 检测还是使用 Applied Biosystems Yfiler Plus PCR 扩增试剂盒进行 Y-STR 检测,或者两者都使用。    
构建法医学 DNA 分析实验室
法医科学服务部门的法医生物学家 Elizabeth Peters 承担了斐济 DNA 实验室现代化和升级的任务,以确保为打击犯罪提供出色工具。Peters 介绍了实验室工作人员在将设备、化学技术和工艺升级到现有崭新技术和指南时所经历的效率。他们已将常规案件的周转时间从一周缩短到一天。