showcase.par.93396.image.sample-cleanup-big-dye-xterm-large
图 1.BigDye® XTerminator™ 利用
简单的工作流程。将试剂添加到
用于热循环的相同孔中,然后混合。
XTerminator 试剂可与杂质结合,
将纯化的 DNA 留在溶液中。然后,可以进行
DNA 直接进样。
经过测序反应后,务必要去除未结合的染料终止子和可能与毛细管电泳进样液竞争的盐。未结合的染料终止子可能与测序模板共迁移,从而导致碱基识别错误,而过量的盐会转化为不良信噪比。
尽管乙醇沉淀法对模板质量的变化可能很敏感,但 BigDye® XTerminator™ 纯化试剂盒提供了一种强大的化学物质,可产生一致的高质量模板,不受模板类型或浓度的限制。BigDye XTerminator 基于微珠的试剂可隔离测序反应杂质,包括盐离子、未结合的染料和 dNTP,从而防止在毛细管电泳过程中与染料标记延伸产物共同进样。
BigDye® XTerminator™ 纯化
我们建议使用 BigDye® XTerminator™ 纯化试剂盒进行测序模板纯化。BigDye XTerminator 是一种适用于测序反应的快速、简单的纯化方法,可提供高质量数据,以及较长读段、较强信号和卓越的短片段回收率。纯化过程可在 40 分钟内完成,手动操作时间只需不到 10 分钟,并且无需移液(图 1)。得到的纯化样本不含染料团,并且非常稳定,如果毛细管电泳后不能立即进行纯化,则这一特性就很有帮助。易于遵循的程序适合 96 孔和 384 孔规格的程序。密封的反应板在室温下可稳定保存 48 小时,或者在 4°C 下可稳定保存 10 天。
Centri-Sep™ 系统
我们还提供 Centri-Sep™ 系统,能够以多种配置进行样本纯化:独立柱、8 联管和 96 孔板(参见下表)。柱设计基于 Sambrook 等人描述的凝胶过滤,用于对切口平移反应所得 DNA 的纯化。每个 Centri-Sep 套件包含一个特殊的烧结微量离心管、干凝胶、洗涤管和样本收集管。
产品选择指南:样本纯化
纯化方法说明 & 应用产品
基于试剂的测序模板纯化清除所有未结合的 BigDye® 终止子。在分析前稳定样本。极适合长片段和短片段回收。
凝胶过滤离心柱回收大于 16 个碱基对的 DNA 片段。去除 > 98% 的盐、NTP 和其他不需要的低分子量杂质。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。