MICROBExpress™ mRNA分离试剂盒适用的生物体
Ambion has thoroughly searched 16S rRNA and 23S rRNA sequences from published genome sequences and from various databases and has identified organisms that should be compatible with the MICROBExpress Kit. Ambion has also identified organisms that are partially compatible with MICROBExpress and those that are incompatible with MICROBExpress.
我们现在还无法提供一些基因组序列仍在鉴定中的细菌种属的相容性信息。
一些细菌种属的23S rRNA被分为更小的片段 (通常为两个)。 尽管采用MICROBExpress捕获的寡核苷酸序列可与上述种属相容,但MICROBExpress试剂盒无法彻底去除缩短的23S rRNA片段。
MICROBExpress适用于下列生物体。
  • 氧化亚铁嗜酸硫杆菌
  • 醋酸钙不动杆菌
  • 伴放线放线杆菌
  • 嗜水气单胞菌
  • 根癌土壤杆菌
  • 粪产碱杆菌
  • 嗜碱芽孢杆菌
  • 炭疽杆菌
  • 蜡状芽孢杆菌
  • 耐盐芽孢杆菌
  • 地衣芽孢杆菌
  • 蕈状芽孢杆菌
  • 枯草杆菌
  • 苏云金杆菌
  • 杆菌状巴通体
  • 禽波氏杆菌
  • 支气管败血波氏杆菌
  • 副百日咳杆菌
  • 百日咳杆菌
  • 伯氏疏螺旋体
  • 慢生型大豆根瘤菌
  • 羽扇豆根瘤菌
  • 缺陷短波单胞菌
  • 羊种布鲁氏菌
  • 羊种布鲁氏菌生物型
  • 蚜虫内共生菌
  • 蚜虫内共生菌 APS
  • 洋葱伯克氏菌
  • 鼻疽伯克氏菌
  • 类鼻疽伯克氏菌
  • 弯曲杆菌(带模块)
  • 新月柄杆菌
  • 鼠衣原体
  • 猪衣原体
  • 沙眼衣原体
  • 流产嗜性衣原体
  • 豚鼠衣原体
  • 猫衣原体
  • 家畜衣原体
  • 肺炎衣原体
  • 鹦鹉衣原体
  • 泥生绿菌
  • 微温绿菌
  • 弗氏柠檬酸杆菌
  • 丙酮丁醇梭菌
  • 艰难梭菌
  • 溶组织梭菌
  • 白喉棒状杆菌
  • 谷氨酸棒状杆菌
  • 氰基细菌 (带模块)
  • 哈氏嗜纤维菌
  • 普通脱硫弧菌
  • 结节双螯菌
  • 驴肠球菌
  • 鸟肠球菌
  • 钻黄肠球菌
  • 盲肠肠球菌
  • 哥伦比亚肠球菌
  • 殊异肠球菌
  • 耐久肠球菌
  • 粪肠球菌
  • 屎肠球菌
  • 黄色肠球菌
  • 鹑鸡肠球菌
  • 希氏肠球菌
  • 病臭肠球菌
  • 蒙氏肠球菌
  • 假鸟肠球菌
  • 棉子糖肠球菌
  • 解糖肠球菌
  • 硫磺肠球菌
  • 菊欧文氏菌
  • 大肠杆菌
  • 产琥珀酸拟杆菌
  • 弗兰克氏菌
  • 具核梭杆菌
  • 嗜热脂肪泥土芽孢杆菌
  • 硫还原地杆菌
  • 欧洲醋酸菌
  • 中间葡糖醋杆菌
  • 醋酸纤维杆菌
  • 杜克雷嗜血杆菌
  • 流感嗜血菌
  • 幽门螺杆菌 (带模块)
  • 肺炎克雷伯菌
  • 解淀粉乳杆菌
  • 德氏乳杆菌
  • 乳乳球菌
  • 肉色明串珠菌
  • 乳明串珠菌
  • 肠膜样明串珠菌
  • 格雷李斯特菌
  • 无害李斯特菌
  • 绵羊李斯特杆菌
  • 单核细胞增生李斯特菌
  • 斯氏李斯特杆菌
  • 蜂房蜜蜂球菌
  • 藤黄微球菌
  • 鸟分枝杆菌
  • 鸟分枝杆菌副结核亚种
  • 牛分枝杆菌
  • 堪萨斯分枝杆菌
  • 麻风分枝杆菌
  • 草分枝杆菌
  • 耻垢分枝杆菌
  • 结核分枝杆菌
  • 黄色粘球菌
  • 淋病奈瑟菌
  • 脑膜炎奈瑟菌
  • 欧洲亚硝化单胞菌
  • 多杀巴斯德菌
  • 黑色消化球菌
  • 类志贺邻单胞菌
  • 铜绿假单胞菌 (带模块)
  • 恶臭假单胞菌 (带模块)
  • 丁香假单胞菌 (带模块)
  • 皮氏罗尔斯顿菌
  • 茄科雷尔氏菌
  • 鲑鱼肾菌
  • 葡萄根瘤菌
  • 红杆菌 (带模块)
  • 红串红球菌
  • 聚集红球菌
  • 沼泽红假单胞菌
  • 红红螺菌
  • 痘立克次体
  • 澳大利亚立克次体
  • 贝利立克次体
  • 加拿大立克次体
  • 康氏立克次体
  • 蒙大拿立克次体
  • 帕克立克次体
  • 普氏立克次体
  • 扇头蜱立克次体
  • 立氏立克次体
  • 西伯利亚立克次体
  • 斑疹伤寒立克次体
  • 邦戈尔沙门菌
  • 肠炎沙门菌亚属
  • 肠炎沙门菌
  • 副伤寒沙门菌
  • 伤寒沙门菌
  • 鼠伤寒沙门菌
  • 腐败斯瓦尼菌
  • 苜蓿中华根瘤菌
  • 球形芽胞杆菌
  • 金黄色葡萄球菌
  • 肉葡萄球菌
  • 广式腊肠葡萄球菌
  • 表皮葡萄球菌
  • 橙色眼点粘球菌
  • 马链球菌
  • 格氏链球菌
  • 马其顿链球菌
  • 草绿色链球菌
  • 变异链球菌
  • 口腔链球菌
  • 副乳房链球菌
  • 肺炎链球菌
  • 酿脓链球菌
  • 嗜热链球菌
  • 乳房链球菌
  • 生二素链霉菌
  • 天蓝色链霉菌
  • 灰色链霉菌
  • 变铅青链霉菌
  • 结节链霉菌
  • 龟裂链霉菌
  • 腾冲嗜热厌氧菌
  • 褐色嗜热裂孢菌
  • 产色嗜热单孢菌
  • 氧化亚铁硫杆菌
  • 齿垢密螺旋体
  • 苍白密螺旋体
  • 霍乱弧菌
  • 小肠结肠炎耶尔森菌
  • 鼠疫耶尔森菌
  • 野油菜黄单胞菌
  • 柑桔溃疡病菌
  • 苛养木杆菌
MICROBExpress部分适用于下列生物体
适用于去除23S rRNA和50-100%的16S rRNA:
  • 维涅兰德固氮菌
  • 脆弱拟杆菌
  • 生氢氧化碳嗜热菌
  • 酪丁酸梭菌
  • 普通脱硫弧菌
  • 嗜热网球菌
  • 孤立肠球菌
  • 丹毒杆菌
  • 扁桃体丹毒丝菌
  • 易挠屈挠杆菌
  • 嗜肺军团菌
  • 问号钩端螺旋体
  • 毛霉亮发菌
  • 威氏李斯特杆菌
  • 荚膜甲基球菌
  • 气味类香菌
  • 酒酒球菌
  • 脱氮副球菌
  • 培克提那塔司弗利辛吉丝菌
  • 龈紫单胞菌
  • 中间普雷沃菌
  • 玫瑰杆菌
  • 福赛斯坦纳菌
  • 嗜盐四联球菌
  • 高温双孢菌
  • 嗜热栖热菌
  • Thiomonas cuprina
适用于去除16S rRNA和50-100%的23S rRNA:
  • 真菌伯克霍尔德氏菌
  • 产气荚膜梭菌
  • 脱亚硫酸菌
  • 趋磁螺菌
  • 百脉根根瘤菌
  • 侵蚀侏囊菌
  • 食芳烃新鞘氨醇菌
  • 副衣原体
  • 嗜淀粉瘤胃杆菌
  • 白色瘤胃球菌
  • 惠普尔养障体
  • 黑腹果蝇的沃尔巴克氏体共生
MICROBExpress不适用于下列生物体
  • 古细菌
  • 橙色绿屈挠菌
  • 产乙烯脱卤拟球菌
  • 耐辐射球菌
  • 海岛闪烁杆菌
  • 支原体
  • 海洋小小梨形菌
  • 费氏丙酸杆菌
  • Simkania negevensis
  • 喜温海洋杆菌
  • 尿素分解尿素支原体